Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD171 (L1CAM) Antibodies

          Invitrogen

          CD171 Monoclonal Antibody (eBio5G3 (5G3)), PE, eBioscience™

          Advanced Verification
          3 Published Figures
          8 References
          View all (88) CD171 (L1CAM) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD171 Monoclonal Antibody (eBio5G3 (5G3)), PE, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (3)
          • Advanced Verification (1)
          CD171 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD171 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD171 Antibody (12-1719-42) in Flow

          Knockout of CD171 was achieved by CRISPR-Cas9 genome editing using LentiArray™ Lentiviral sgRNA (Product # A32042, Assay ID CRISPR651984_LV) and LentiArray Cas9 Lentivirus (Product # A32064). Flow cytometry analysis of CD171 was performed by staining HeLa CD171 Knock out cells with 0.25 µg Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), PE, eBioscience™ (Product # 12-4724-82, yellow histogram) or 0.25 µg CD171 Monoclonal Antibody (eBio5G3 (5G3)), PE, eBioscience™ (Product # 12-1719-42, blue histogram). HeLa Cas9 control cells were also stained ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD171 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD171 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD171 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD171 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD171 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD171 Antibody

          Product Details

          12-1719-42

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µL (0.25 µg)/test
          View 7 publications 7 publications

          In vitro Assay (In vitro)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Recommended Isotype Control

          Mouse IgG2a kappa Isotype Control (eBM2a), PE, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          eBio5G3 (5G3)

          Conjugate

          PE PE PE
          • Unconjugated
          • APC 
          • Biotin 
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          565/576 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          5 µL/Test

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11041119

          Product Specific Information

          Description: The monoclonal antibody eBio5G3 recognizes CD171 also known as neural cell adhesion molecule L1. CD171 is a member of the Ig superfamily containing 6 extracellular Ig domains and five fibronectin type III-like repeats. CD171 has been shown to function as a cell adhesion molecule mediating homotypic and heterotypic cell-cell interactions in neuronal myelination, neurite outgrowth and regeneration. Expression of CD171 has been found on monocytes and mature monocytic-derived and follicular DCs, a minor subset of lymphocytes in addition to that found on neuronal tissue and some tumor cells lines. Expression of CD171 on tumors is thought to contribute to tumor progression. Epitope of eBio5G3 is in amino-terminal Ig-like domain.

          Applications Reported: This eBio5G3 (5G3) antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This eBio5G3 (5G3) antibody has been pre-titrated and tested by flow cytometric analysis of tumor cell line Panc-1. This can be used at 5 µL (0.25 µg) per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test.

          Excitation: 488-561 nm; Emission: 578 nm; Laser: Blue Laser, Green Laser, Yellow-Green Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          L1CAM/CD171 is an axonal glycoprotein belonging to the immunoglobulin supergene family. The ectodomain, consisting of several immunoglobulin-like domains and fibronectin-like repeats (type III), is linked via a single transmembrane sequence to a conserved cytoplasmic domain. This cell adhesion molecule plays an important role in nervous system development, including neuronal migration and differentiation. Mutations in the gene cause three X-linked neurological syndromes known by the acronym CRASH (corpus callosum hypoplasia, retardation, aphasia, spastic paraplegia and hydrocephalus). Alternative splicing of a neuron-specific exon is thought to be functionally relevant.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: antigen identified by monoclonal antibody R1; CD 171; CD171; CD171 molecule; IgG super gene family; N-CAM-L1; Neural cell adhesion molecule L1; sCD171; sL1 CAM; sL1CAM; soluble CD 171; soluble CD171; soluble L1 CAM; soluble L1CAM; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CAML1; CD171; HSAS; HSAS1; HYCX; L1CAM; MASA; MIC5; N-CAM-L1; N-CAML1; NCAM-L1; S10; SPG1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P32004

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3897

          View more View less

          Function(s)
          protein binding axon guidance receptor activity protein domain specific binding
          Process(es)
          chemotaxis cell adhesion homophilic cell adhesion via plasma membrane adhesion molecules cell-matrix adhesion nervous system development axon guidance cell migration cell differentiation neuron projection development positive regulation of axon extension synapse organization axon development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline