Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • NRF1 Antibodies

          Proteintech

          NRF1/nuclear respiratory factor 1 Polyclonal Antibody

          62 References
          View all (22) NRF1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NRF1/nuclear respiratory factor 1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          NRF1/nuclear respiratory factor 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          NRF1/nuclear respiratory factor 1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NRF1/nuclear respiratory factor 1 Antibody (12482-1-AP) in WB

          A431 cells were subjected to SDS PAGE followed by western blot with (Product # 12482-1-AP) NRF1/nuclear respiratory factor 1 antibody at dilution of 1:600 incubated at room temperature for 1.5 hours. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NRF1/nuclear respiratory factor 1 Antibody in Western Blot (WB)
          NRF1/nuclear respiratory factor 1 Antibody in Western Blot (WB)
          NRF1/nuclear respiratory factor 1 Antibody in Western Blot (WB)
          NRF1/nuclear respiratory factor 1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)

          Product Details

          12482-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 59 publications 59 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          1:300
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Not applicable (N/A)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Goat, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          NRF1/nuclear respiratory factor 1 Fusion Protein Ag3172 (213-522 aa encoded by BC016925)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.19 mg/mL

          Amount

          28.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: LKYSTGRGK PGWGKESCKP IWWPEDIPWA NVRSDVRTEE QKQRVSWTQA LRTIVKNCYK QHGREDLLYA FEDQQTQTQA TATHSIAHLV PSQTVVQTFS NPDGTVSLIQ VGTGATVATL ADASELPTTV TVAQVNYSAV ADGEVEQNWA TLQGGEMTIQ TTQASEATQA VASLAEAAVA ASQEMQQGAT VTMALNSEAA AHAVATLAEA TLQGGGQIVL SGETAAAVGA LTGVQDANGL FMADRAGRKW ILTDKATGLV QIPVSMYQTV VTSLAQGNGP VQVAMAPVTT RISDSAVTMD GQAVEVVTLE Q (213-522 aa encoded by BC016925)

          Target Information

          This gene encodes a protein that homodimerizes and functions as a transcription factor which activates the expression of some key metabolic genes regulating cellular growth and nuclear genes required for respiration, heme biosynthesis, and mitochondrial DNA transcription and replication. The protein has also been associated with the regulation of neurite outgrowth. Alternate transcriptional splice variants, which encode the same protein, have been characterized. Additional variants encoding different protein isoforms have been described but they have not been fully characterized. Confusion has occurred in bibliographic databases due to the shared symbol of NRF1 for this gene and for "nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 1" which has an official symbol of NFE2L1.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Alpha palindromic-binding protein; Alpha-pal; EWG; NRF-1; Nuclear respiratory factor 1; nuclear respiratory factor-1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ALPHA-PAL; C87038; D6Ertd415e; Nfe2l1_retired; NRF1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q16656, (Mouse) Q9WU00

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4899, (Rat) 312195, (Mouse) 18181

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding protein homodimerization activity transcriptional activator activity, RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific binding molecular_function DNA-binding transcription factor
          Process(es)
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter response to hypoxia transcription, DNA-templated mitochondrion organization organ regeneration response to estradiol response to lipopolysaccharide response to folic acid response to electrical stimulus regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline