Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • VPS26A Antibodies

          Proteintech

          VPS26A Polyclonal Antibody

          5 References
          View all (18) VPS26A antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite VPS26A Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          VPS26A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          VPS26A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          VPS26A Antibody (12804-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using (Product # 12804-1-AP) (VPS26A antibody), at dilution of 1:200 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL555-phalloidine stains F-actin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          VPS26A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          VPS26A Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          VPS26A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VPS26A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VPS26A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VPS26A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VPS26A Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          VPS26A Antibody in Western Blot (WB)
          VPS26A Antibody in Western Blot (WB)
          VPS26A Antibody in Western Blot (WB)
          VPS26A Antibody in Western Blot (WB)
          VPS26A Polyclonal Antibody

          Product Details

          12804-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:300
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:20-1:200
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          VPS26A Fusion Protein Ag3391 (41-327 aa encoded by BC022505)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.21 mg/mL

          Amount

          31.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: LFYDGESVS GKVNLAFKQP GKRLEHQGIR IEFVGQIELF NDKSNTHEFV NLVKELALPG ELTQSRSYDF EFMQVEKPYE SYIGANVRLR YFLKVTIVRR LTDLVKEYDL IVHQLATYPD VNNSIKMEVG IEDCLHIEFE YNKSKYHLKD VIVGKIYFLL VRIKIQHMEL QLIKKEITGI GPSTTTETET IAKYEIMDGA PVKGESIPIR LFLAGYDPTP TMRDVNKKFS VRYFLNLVLV DEEDRRYFKQ QEIILWRKAP EKLRKQRTNF HQRFESPESQ ASAEQPEM (41-327 aa encoded by BC022505 )

          Target Information

          This gene belongs to a group of vacuolar protein sorting (VPS) genes. The encoded protein is a component of a large multimeric complex, termed the retromer complex, involved in retrograde transport of proteins from endosomes to the trans-Golgi network. The close structural similarity between the yeast and human proteins that make up this complex suggests a similarity in function. Expression studies in yeast and mammalian cells indicate that this protein interacts directly with VPS35, which serves as the core of the retromer complex. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FLJ12930; H beta 58; H58 protein; Hbeta58 homolog; hVPS26; mVPS26; OTTHUMP00000019721; unnamed protein product; vacuolar protein sorting 26 homolog A; Vacuolar protein sorting-associated protein 26A; vacuole protein sorting 26; Vesicle protein sorting 26A; VPS26 retromer complex comonent A

          View more View less

          Gene Aliases: AA407240; HB58; Hbeta58; PEP8A; VPS26; VPS26A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O75436, (Rat) Q6AY86, (Mouse) P40336

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9559, (Rat) 361846, (Mouse) 30930

          View more View less

          Function(s)
          protein binding protein transporter activity membrane traffic protein
          Process(es)
          intracellular protein transport protein transport regulation of macroautophagy endocytic recycling retrograde transport, endosome to Golgi retrograde transport, endosome to plasma membrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline