Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CCL19 Antibodies

          Proteintech

          MIP-3-beta Polyclonal Antibody

          7 References
          View all (21) CCL19 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MIP-3-beta Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          MIP-3-beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MIP-3-beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MIP-3-beta Antibody (13397-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of ( -20°C Ethanol ) fixed A549 cells using 13397-1-AP (MIP-3-beta antibody) at dilution of 1:50 and Alexa Fluor 488-conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IGG (H+L). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MIP-3-beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MIP-3-beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MIP-3-beta Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MIP-3-beta Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MIP-3-beta Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MIP-3-beta Antibody in Western Blot (WB)
          MIP-3-beta Antibody in Western Blot (WB)
          MIP-3-beta Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          MIP-3-beta Polyclonal Antibody

          Product Details

          13397-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          View 4 publications 4 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          MIP-3-beta Fusion Protein Ag4200 (1-98 aa encoded by BC027968)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.31 mg/mL

          Amount

          46.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MALLLALSL LVLWTSPAPT LSGTNDAEDC CLSVTQKPIP GYIVRNFHYL LIKDGCRVPA VVFTTLRGRQ LCAPPDQPWV ERIIQRLQRT SAKMKRRSS (1-98 aa encoded by BC027968)

          Target Information

          CCL19, also known as MIP-3 beta (Macrophage Inflammatory Protein 3 beta), is a member of the CC- subfamily of chemokines. It is most closely related to CCL21, with which it shares 32% amino acid sequence homology. CCL19 and CCL21 are expressed mainly by stromal cells in the T cell-rich zones of lymph nodes. They are critical mediators of the homeostatic trafficking of naive T cells and activated dendritic cells into the secondary lymphoid organs. CCL19 and CCL21 also play a role in T cell priming and activation, as well as the recruitment of lymphocytes to inflamed tissue. Both proteins signal via the G protein-coupled receptor, CCR7, which is expressed on T cells and mature dendritic cells. Although CCL19 and CCL21 both exhibit the same affinity for CCR7, only the binding of CCL19 results in the desensitization and internalization of the receptor.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: beta chemokine exodus-3; Beta-chemokine exodus-3; C-C motif chemokine; C-C motif chemokine 19; CC chemokine ligand 19; CCL19; chemokine (C-C motif) ligand 19; CK beta-11; EBI1 ligand chemokine; EBI1-ligand chemokine; Epstein-Barr virus-induced molecule 1 ligand chemokine; exodus-3; M-MIP-3-beta; Macrophage inflammatory protein 3 beta; macrophage inflammatory protein 3-beta; MIP-3-beta; small inducible cytokine subfamily A (Cys-Cys), member 19; Small-inducible cytokine A19; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CCL19; CKb11; ELC; MIP-3b; MIP3B; SCYA19

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q99731

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6363

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity protein binding chemokine activity CCR7 chemokine receptor binding CCR10 chemokine receptor binding chemokine receptor binding CCR chemokine receptor binding
          Process(es)
          establishment of T cell polarity immunological synapse formation dendritic cell chemotaxis myeloid dendritic cell chemotaxis positive regulation of dendritic cell antigen processing and presentation cellular calcium ion homeostasis chemotaxis inflammatory response immune response cell communication response to virus positive regulation of glycoprotein biosynthetic process positive regulation of cell migration T cell costimulation killing of cells of other organism regulation of Cdc42 protein signal transduction positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of Rac protein signal transduction CCL19-activated CCR7 signaling pathway positive regulation of T cell proliferation positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of T-helper 1 cell differentiation positive regulation of endocytosis positive regulation of JNK cascade eosinophil chemotaxis positive regulation of receptor-mediated endocytosis cell maturation positive regulation of chemotaxis release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of protein kinase B signaling regulation of cell projection assembly antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide chemokine-mediated signaling pathway positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to prostaglandin E stimulus response to nitric oxide positive regulation of neutrophil chemotaxis mature conventional dendritic cell differentiation cellular response to virus positive regulation of phospholipase C/protein kinase C signal transduction positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of cell motility positive regulation of dendritic cell dendrite assembly negative regulation of dendritic cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline