Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD104 (Integrin beta 4) Antibodies

          Invitrogen

          CD104 (Integrin beta 4) Monoclonal Antibody (439-9B), eBioscience™

          Advanced Verification
          3 Published Figures
          5 References
          View all (32) CD104 (Integrin beta 4) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD104 (Integrin beta 4) Monoclonal Antibody (439-9B), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (3)
          • Advanced Verification (1)
          CD104 (Integrin beta 4) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD104 (Integrin beta 4) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD104 (Integrin beta 4) Antibody (14-1049-82) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of CD104 (Integrin beta 4) was performed using A-431 and HEK 293 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with P-selectin Mouse Monoclonal Antibody (Product # 14-1049-37) at 5 µg/mL in 0.1% BSA and incubated overnight at ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD104 (Integrin beta 4) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CD104 (Integrin beta 4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD104 (Integrin beta 4) Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          CD104 (Integrin beta 4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD104 (Integrin beta 4) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD104 (Integrin beta 4) Antibody

          Product Details

          14-1049-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-Dependent
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          Assay-Dependent
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          5 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/test
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rat / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          439-9B

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Biotin 
          • eFluor 660
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1210460

          Product Specific Information

          Description: The monoclonal antibody 439-9B recognizes human CD104, also known as integrin beta 4. CD104 is a 202 kDa subunit that associates with integrin alpha 6 (CD49f), thereby forming the laminin receptor. Multiple splice variants have been identified. Expression is found on epithelial cells and tumor cells and has been shown to be involved in cell-matrix and cell-cell interactions. The role of CD104 in tumorigenicity is well established. The monoclonal antibody 439-9B has been reported to have no effect on adhesion of human colon adenocarcinoma cells. Moreover, this antibody crossreacts to bovine.

          Applications Reported: This 439-9B antibody has been reported for use in flow cytometric analysis, immunoprecipitation, immunoblotting under nonreducing conditions only, immunohistology staining of frozen tissue sections, and immunohistology staining of paraffin embedded tissue sections.

          Applications Tested: This 439-9B antibody has been tested by flow cytometric analysis of A549 cell line. This can be used at less than or equal to 1 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Integrins are heterodimers comprised of alpha and beta subunits, that are noncovalently associated transmembrane glycoprotein receptors. Different combinations of alpha and beta polypeptides form complexes that vary in their ligand-binding specificities. Integrins mediate cell-matrix or cell-cell adhesion, and transduced signals that regulate gene expression and cell growth. This gene encodes the integrin beta 4 subunit, a receptor for the laminins. This subunit tends to associate with alpha 6 subunit and is likely to play a pivotal role in the biology of invasive carcinoma. Mutations in this gene are associated with epidermolysis bullosa with pyloric atresia. Multiple alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD antigen CD104; CD104; CD104 antigen; GP150; Integrin beta-4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD104; GP150; ITGB4; JEB5A; JEB5B

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16144

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3691

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor binding integrin binding protein binding insulin-like growth factor I binding neuregulin binding metal ion binding
          Process(es)
          autophagy cell communication cell adhesion cell-matrix adhesion integrin-mediated signaling pathway response to wounding cell migration myelination in peripheral nervous system hemidesmosome assembly peripheral nervous system myelin formation cell adhesion mediated by integrin nail development skin morphogenesis filopodium assembly mesodermal cell differentiation cell motility trophoblast cell migration cell-cell adhesion
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline