Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • IFN gamma Antibodies

          Invitrogen

          IFN gamma Monoclonal Antibody (NIB42), eBioscience™

          12 Published Figures
          32 References
          View all (204) IFN gamma antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IFN gamma Monoclonal Antibody (NIB42), eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Published Figures (12)
          IFN gamma Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          IFN gamma Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IFN gamma Antibody (14-7318-85) in ICC/IF

          Autophagy 2015 - Published figure using IFN gamma monoclonal antibody (Product # 14-7318-85) in Immunocytochemistry {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IFN gamma Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IFN gamma Antibody in Flow Cytometry, Neutralization (Flow, Neu)
          IFN gamma Antibody in ELISA (ELISA)
          IFN gamma Antibody in ELISA (ELISA)
          IFN gamma Antibody in Neutralization (Neu)
          IFN gamma Antibody in Neutralization (Neu)
          IFN gamma Antibody in Neutralization (Neu)
          IFN gamma Antibody in Neutralization (Neu)
          IFN gamma Antibody in Neutralization (Neu)
          IFN gamma Antibody in Inhibition Assays (Inhibition)

          Product Details

          14-7318-85

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 11 publications 11 publications

          ELISA (ELISA)

          2-8 µg/mL
          View 7 publications 7 publications

          Neutralization (Neu)

          -
          View 8 publications 8 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Inhibition Assays (Inhibition)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Affinity Purification (AP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          NIB42

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Functional Grade
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          500 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_468476

          Product Specific Information

          Description: The NIB42 antibody reacts with human interferon-gamma (IFN-gamma). The NIB42 antibody is a neutralizing antibody. IFN-gamma is an ~20 kDa factor produced by activated T, B and NK cells and is an anti-viral and anti-parasitic cytokine. IFN-gamma in synergy with other cytokines, such as TNF-alpha, inhibits proliferation of normal and transformed cells. Immunomodulatory effects of IFN-gamma are exerted on a wide range of cell types expressing the high affinity receptors for IFN-gamma. Glycosylation of IFN-gamma does not affect its biological activity.

          Applications Reported: The NIB42 antibody has been reported for use in capture of human IFN gamma by ELISA, and for neutralizing IFN gamma bioactivity. Use Functional Grade purified for functional assays Product # 16-7318).

          Applications Tested: The NIB42 antibody has been tested as the capture antibody in a sandwich ELISA for analysis of human Interferon-gamma (IFN-g) in combination with the biotin 4S.B3 ( Product # 13-7319-81) antibody for detection and recombinant human IFNg (Product # 29-8319-65) as the standard. A suitable range of concentrations of this antibody for ELISA capture is 2-8 µg/mL. A standard curve consisting of doubling dilutions of the recombinant standard over the range of 1000 pg/mL - 8 pg/mL should be included in each ELISA plate.For ELISPOT Capture, the alternative clone MD-1 is recommended.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          IFN gamma (Interferon gamma, Type II interferon) is a macrophage activation factor, and immune interferon that is produced primarily by T-lymphocytes and natural killer cells in response to antigens, mitogens, Staphylococcus enterotoxin B, phytohemaglutanin and other cytokines. IFN gamma is a dimeric protein consisting of two 146 amino acid subunits. IFN gamma is a glycoprotein that exists, functionally, as a homodimer of approximately 45 kDa. On SDS-PAGE, IFN gamma appears as a combination of 25, 20 and minor 15.5 kDa bands as a result of differential glycosylation. The biological activity of the IFN gamma homodimer is highly species specific. Human IFN gamma does not show cross-reactivity with mouse. IFN gamma function includes the following: antiviral activity, tumor antiproliferative activity, induction of class I and II MHC, macrophage activation, and enhanced immunoglobulin secretion by B lymphocytes. IFN gamma is involved in cytokine regulation and also acts synergistically with other cytokines. Activation of IFN gamma takes place through binding of IFN gamma receptor I and II, and activating the JAK-STAT pathway. IFN gamma does not show any homology with IFN alpha or IFN beta but human IFN gamma shows about 40% sequence homology with mouse IFN gamma. IFN gamma is upregulated by IL2, FGF basic, EGF and downregulated by vitamin D3 or DMN. IFN gamma gene mutations are associated with aplastic anemia.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: cytokine; H-IFN-g; IFN γ; IFN-gamma; IFN-y; IFNg; IFNγ; Immune interferon; Interferon; Interferon gamma; Interferon y; Interferon γ; Interferonγ; M-IFN-g; R-IFN-g; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: IFG; IFI; IFNG; IMD69

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01579

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3458

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity interferon-gamma receptor binding protein binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter microglial cell activation positive regulation of cytokine production adaptive immune response macrophage activation involved in immune response positive regulation of T cell cytokine production apoptotic process immune response humoral immune response cell surface receptor signaling pathway JAK-STAT cascade positive regulation of cell proliferation response to virus positive regulation of autophagy positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression positive regulation of epithelial cell migration macrophage differentiation negative regulation of epithelial cell differentiation positive regulation of protein complex assembly negative regulation of interleukin-17 production positive regulation of chemokine production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-23 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of CD4-positive, CD25-positive, alpha-beta regulatory T cell differentiation involved in immune response positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation of STAT protein positive regulation of smooth muscle cell apoptotic process Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis interleukin-2-mediated signaling pathway type III interferon-mediated signaling pathway positive regulation of protein import into nucleus positive regulation of tyrosine phosphorylation of STAT protein positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of cell adhesion positive regulation of glycolytic process negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter astrocyte activation negative regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of inflammatory response positive regulation of phagocytosis positive regulation of neurogenesis regulation of insulin secretion positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis positive regulation of transport defense response to virus interferon-gamma-mediated signaling pathway positive regulation of fructose 1,6-bisphosphate metabolic process positive regulation of vitamin D biosynthetic process positive regulation of protein serine/threonine kinase activity positive regulation of protein deacetylation extrinsic apoptotic signaling pathway receptor signaling pathway via STAT cellular response to virus neuroinflammatory response negative regulation of beta-amyloid clearance positive regulation of glutamate receptor signaling pathway positive regulation of cellular respiration positive regulation of beta-amyloid formation positive regulation of protein localization to plasma membrane positive regulation of exosomal secretion positive regulation of iron ion import across plasma membrane positive regulation of core promoter binding positive regulation of tumor necrosis factor (ligand) superfamily member 11 production
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline