Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • IL-21 Antibodies

          Invitrogen

          IL-21 Monoclonal Antibody (FFA21), Functional Grade, eBioscience™

          11 Published Figures
          15 References
          View all (42) IL-21 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite IL-21 Monoclonal Antibody (FFA21), Functional Grade, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (11)
          IL-21 Antibody in Functional Assay (Functional)
          Group 53 Created with Sketch.
          IL-21 Antibody in Functional Assay (Functional)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          IL-21 Antibody (16-7211-82) in Functional

          Neutralization of Mouse IL-21 Recombinant Protein activity as measured by B9 cell proliferation. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          IL-21 Antibody in Functional Assay (Functional)
          IL-21 Antibody in Immunohistochemistry, Flow Cytometry (IHC, Flow)
          IL-21 Antibody in Western Blot, Neutralization (WB, Neu)
          IL-21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-21 Antibody in Flow Cytometry, Neutralization (Flow, Neu)
          IL-21 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          IL-21 Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-21 Antibody in ELISA (ELISA)
          IL-21 Antibody in Neutralization (Neu)

          Product Details

          16-7211-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 6 publications 6 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Neutralization (Neu)

          Assay-Dependent
          View 4 publications 4 publications

          Functional Assay (Functional)

          Assay-Dependent
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Recommended Isotype Control

          Rat IgG2a kappa Isotype Control (eBR2a), Functional Grade, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          FFA21

          Conjugate

          Functional Grade Functional Grade Functional Grade
          • APC 
          • eFluor 450
          • eFluor 660
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1963610

          Product Specific Information

          Description: This FFA21 monoclonal antibody reacts with mouse interleukin-21 (IL-21). IL-21 is a 17 kDa immunomodulatory cytokine produced mainly by NKT, T helper (Th) 17 and T follicular helper (TFH) cells. In TFH cells, IL-21 expression leads to autocrine signaling through the IL-21 receptor (IL-21R) and STAT3, which leads to additional transcriptional activation by Bcl6. As with IFN gamma for Th1, IL-4 for Th2 and IL-17A for Th17, IL-21 is critical for TFH cell effector function. This cytokine plays a role in T cell-dependent B cell differentiation into plasma cells and memory cells, stimulation of IgG production and induction of apoptotic signaling in naive B cells.

          In Th17 cells, IL-21 expression and autocrine feedback through STAT3, IRF4 and ROR gamma t lead to upregulation of the IL-23R, thereby preparing Th17 cells for maturation and maintenance by the inflammatory cytokine IL-23. While upregulating IRF4 and ROR gamma t, IL-21 also mediates the downregulation of Foxp3. High levels of IL-21 are present in chemically-induced colitis models. IL-21-deficient mice are protected from developing colitis upon chemical treatment by their inability to upregulate Th17-associated molecules.

          Preliminary data suggest that clone FFA21 recognizes a different epitope than anti-mouse IL-21 clone mhalx21 (Product # 51-7213-82).

          Applications Reported: The monoclonal antibody FFA21 reacts with and inhibits the bioactivity of mouse IL-21.

          Applications Tested: The ND50 of FFA21, as determined by the inhibition of recombinant mouse IL-21-induced proliferation of the B9 cell line, is 0.2-0.5 µg/mL in the presence of 0.5 ng/mL recombinant mouse IL-21. The neutralization dose of this antibody will vary depending on cell type, assay method, and concentration of cytokine.

          Storage and handling: Use in a sterile environment.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Purity: Greater than 90%, as determined by SDS-PAGE.

          Endotoxin Level: Less than 0.001 ng/µg antibody, as determined by LAL assay.

          Aggregation: Less than 10%, as determined by HPLC.

          Target Information

          IL-21 is a 17 kDa immunomodulatory cytokine produced mainly by Natural Killer Cells (NKT), T helper (Th) 17 and T follicular helper (TFH) cells. In TFH cells, IL-21 expression leads to autocrine signaling through the IL-21 receptor (IL-21R) and STAT3, which leads to additional transcriptional activation by Bcl6. As with IFN gamma for Th1 and IL-4 for Th2 cells, IL-21 is critical for TFH cell development and effector function. IL-21 plays a role in T cell-dependent B cell differentiation into plasma cells and memory cells, stimulation of IgG production and induction of apoptotic signaling in naive B cells. In Th17 cells, IL-21 expression and autocrine feedback through STAT3, IRF4 and ROR gamma t lead to upregulation of the IL-23R, thereby preparing Th17 cells for maturation and maintenance by the inflammatory cytokine IL-23. While upregulating IRF4 and ROR gamma t, IL-21 also mediates the downregulation of Foxp3. IL-21 deficient mice are protected from developing colitis upon chemical treatment by their inability to upregulate Th17-associated molecules. In comparison, elevated levels of IL-21 are present in chemically-induced colitis mouse models.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CX2; il 21; IL-21; ILN; Interleukin; Interleukin-21; Interleukin21

          View more View less

          Gene Aliases: IL-21; Il21

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) Q9ES17

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 60505

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity cytokine receptor binding interleukin-2 receptor binding interleukin superfamily
          Process(es)
          B cell apoptotic process positive regulation of cytokine production positive regulation of natural killer cell cytokine production immune response positive regulation of cell proliferation positive regulation of B cell proliferation positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-17 production positive regulation of natural killer cell differentiation positive regulation of T cell proliferation tyrosine phosphorylation of Stat3 protein positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat1 protein positive regulation of tyrosine phosphorylation of Stat3 protein positive regulation of interferon-gamma biosynthetic process positive regulation of B cell differentiation positive regulation of natural killer cell mediated cytotoxicity cell maturation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline