Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • FceR1 alpha Antibodies

          Invitrogen

          FceR1 alpha Monoclonal Antibody (MAR-1), APC, eBioscience™

          13 Published Figures
          27 References
          View all (52) FceR1 alpha antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FceR1 alpha Monoclonal Antibody (MAR-1), APC, eBioscience™

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (13)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 14

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FceR1 alpha Antibody (17-5898-82) in Flow

          Staining of MC/9 mast cell line with 0.06 µg of Armenian Hamster IgG Isotype Control APC (Product # 17-4888-82) (blue histogram) or 0.06 µg of Anti-Mouse Fc epsilon Receptor I alpha (FceR1) APC (purple histogram). Total viable cells were used for analysis. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          FceR1 alpha Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          17-5898-82

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.125 µg/test
          View 26 publications 26 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Armenian hamster / IgG

          Recommended Isotype Control

          Armenian Hamster IgG Isotype Control (eBio299Arm), APC, eBioscience™

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MAR-1

          Conjugate

          APC APC APC
          • Unconjugated
          • APC-eFluor 780
          • Biotin 
          • eFluor 450
          • FITC
          • Functional Grade
          • PE 
          • PE-Cyanine7
          • PE-eFluor 610
          • PerCP-eFluor 710
          • Super Bright 436
          • Super Bright 600
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/660 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10718824

          Product Specific Information

          Description: The MAR-1 monoclonal antibody reacts with the Fc epsilon Receptor I alpha subunit, an IgE-binding subunit lacking signal-transducing ability. Fc epsilon RI alpha; is expressed on mast and basophil cells and is up-regulated by the presence of IgE. Fc epsilon RI alpha forms a tetrameric complex with one beta and two gamma subunits. The beta and gamma subunits possess immunoreceptor tyrosine-based activation motifs (ITAM). The Fc epsilon RI complex plays an important role in triggering IgE-mediated allergic reactions.

          Applications Reported: This MAR-1 antibody has been reported for use in flow cytometric analysis.

          Applications Tested: This MAR-1 antibody has been tested by flow cytometric analysis of the mast cell line MC/9. This can be used at less than or equal to 0.125 µg per test. A test is defined as the amount (µg) of antibody that will stain a cell sample in a final volume of 100 µL. Cell number should be determined empirically but can range from 10^5 to 10^8 cells/test. It is recommended that the antibody be carefully titrated for optimal performance in the assay of interest.

          Excitation: 633-647 nm; Emission: 660 nm; Laser: Red Laser.

          Filtration: 0.2 µm post-manufacturing filtered.

          Target Information

          Fc epsilon RI alpha, also known as FceR1 alpha, is a subunit of the high-affinity receptor for IgE, primarily expressed on mast cells and basophils. Its expression is upregulated by the presence of IgE. Fc epsilon RI alpha forms a tetrameric complex with one beta and two gamma subunits, which are essential for signal transduction. The beta and gamma subunits contain immunoreceptor tyrosine-based activation motifs (ITAMs). The Fc epsilon RI complex plays a crucial role in triggering IgE-mediated allergic reactions. When allergen-bound IgE molecules bring together two or more high-affinity IgE receptors, it leads to the release of mediators such as histamine, which are responsible for allergy symptoms. This process couples allergens and mast cells to initiate inflammatory responses characteristic of allergic disorders like hay fever and asthma. The release of histamine and proteases also leads to the synthesis of prostaglandins and leukotrienes, which are potent effectors of the hypersensitivity response.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: fc epsilon r1; Fc-epsilon RI-alpha; FcERI; High affinity immunoglobulin epsilon receptor subunit alpha; IgE Fc receptor subunit alpha; RP11-550P17.3

          View more View less

          Gene Aliases: Fce1a; fcepsilonri; Fcer1a; FcERI; Fcr-5

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P20489

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 14125

          View more View less

          Function(s)
          protein binding IgE receptor activity IgE binding immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          activation of MAPK activity positive regulation of type I hypersensitivity serotonin secretion signal transduction cell surface receptor signaling pathway activation of JUN kinase activity leukotriene biosynthetic process Fc-epsilon receptor signaling pathway positive regulation of mast cell degranulation positive regulation of interleukin-3 biosynthetic process positive regulation of granulocyte macrophage colony-stimulating factor biosynthetic process positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation positive regulation of calcium-mediated signaling
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline