Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • ITCH Antibodies

          Proteintech

          ITCH Polyclonal Antibody

          14 References
          View all (23) ITCH antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ITCH Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (10)
          ITCH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ITCH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ITCH Antibody (20920-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human breast cancer tissue slide using (Product # 20920-1-AP) (ITCH antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ITCH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ITCH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ITCH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ITCH Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ITCH Antibody in Western Blot (WB)
          ITCH Antibody in Western Blot (WB)
          ITCH Antibody in Western Blot (WB)
          ITCH Antibody in Western Blot (WB)
          ITCH Antibody in Western Blot (WB)
          ITCH Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          ITCH Polyclonal Antibody

          Product Details

          20920-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 10 publications 10 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          ITCH Fusion Protein Ag15120 (556-903 aa encoded by BC011571)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.23 mg/mL

          Amount

          34.5 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: TLFEDSFQQ IMSFSPQDLR RRLWVIFPGE EGLDYGGVAR EWFFLLSHEV LNPMYCLFEY AGKDNYCLQI NPASYINPDH LKYFRFIGRF IAMALFHGKF IDTGFSLPFY KRILNKPVGL KDLESIDPEF YNSLIWVKEN NIEECDLEMY FSVDKEILGE IKSHDLKPNG GNILVTEENK EEYIRMVAEW RLSRGVEEQT QAFFEGFNEI LPQQYLQYFD AKELEVLLCG MQEIDLNDWQ RHAIYRHYAR TSKQIMWFWQ FVKEIDNEKR MRLLQFVTGT CRLPVGGFAD LMGSNGPQKF CIEKVGKENW LPRSHTCFNR LDLPPYKSYE QLKEKLLFAI EETEGFGQE (556-903 aa encoded by BC011571)

          Target Information

          Atrophin-1 contains a polyglutamine repeat, expansion of which is responsible for dentatorubral and pallidoluysian atrophy. The protein encoded by this gene interacts with atrophin-1. This encoded protein is a closely related member of the NEDD4-like protein family. This family of proteins are E3 ubiquitin-ligase molecules and regulate key trafficking decisions, including targeting of proteins to proteosomes or lysosomes. This encoded protein contains four tandem WW domains and a HECT domain. It can act as a transcriptional corepressor of p45/NFE2 and may participate in the regulation of immune responses by modifying Notch-mediated signaling. It is highly similar to the mouse Itch protein, which has been implicated in the regulation and differentiation of erythroid and lymphoid cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: AIP4; atrophin-1 interacting protein 4; Atrophin-1-interacting protein 4; dJ468O1.1; E3 ubiquitin-protein ligase Itchy; E3 ubiquitin-protein ligase Itchy homolog; HECT-type E3 ubiquitin transferase Itchy homolog; Itch; itchy E3 ubiquitin protein ligase homolog; NAPP1; Nedd 4 like ubiquitin protein ligase; NFE2-associated polypeptide 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 6720481N21Rik; 8030492O04Rik; A130065M08; ADMFD; AIF4; AIP4; C230047C07Rik; ITCH; NAPP1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q96J02, (Mouse) Q8C863

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 83737, (Mouse) 16396

          View more View less

          Function(s)
          ubiquitin-protein transferase activity protein binding transferase activity ligase activity ubiquitin-like protein transferase activity ubiquitin-ubiquitin ligase activity ribonucleoprotein complex binding ubiquitin-like protein ligase binding CXCR chemokine receptor binding ubiquitin protein ligase activity arrestin family protein binding UDP-N-acetylmuramoylalanyl-D-glutamyl-2,6-diaminopimelate-D-alanyl-D-alanine ligase activity ribosomal S6-glutamic acid ligase activity coenzyme F420-0 gamma-glutamyl ligase activity coenzyme F420-2 alpha-glutamyl ligase activity protein-glycine ligase activity protein-glycine ligase activity, initiating protein-glycine ligase activity, elongating tubulin-glycine ligase activity protein-glutamic acid ligase activity tubulin-glutamic acid ligase activity ubiquitin-protein ligase
          Process(es)
          protein polyubiquitination regulation of cell growth immune system process positive regulation of T cell anergy negative regulation of immune system process positive regulation of immune system process cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway T cell anergy ubiquitin-dependent protein catabolic process protein monoubiquitination apoptotic process inflammatory response response to oxidative stress positive regulation of catabolic process regulation of gene expression positive regulation of macromolecule metabolic process protein ubiquitination protein catabolic process receptor internalization negative regulation of type I interferon production protein K29-linked ubiquitination CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation nucleotide-binding domain, leucine rich repeat containing receptor signaling pathway CXCL12-activated CXCR4 signaling pathway negative regulation of viral-induced cytoplasmic pattern recognition receptor signaling pathway negative regulation of apoptotic process negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process innate immune response positive regulation of protein catabolic process negative regulation of JNK cascade viral entry into host cell negative regulation of defense response to virus negative regulation of multicellular organismal process defense response to virus protein autoubiquitination regulation of necroptotic process protein K63-linked ubiquitination protein K48-linked ubiquitination regulation of protein deubiquitination protein branched polyubiquitination regulation of hematopoietic stem cell differentiation negative regulation of intracellular signal transduction negative regulation of CD4-positive, alpha-beta T cell proliferation positive regulation of receptor catabolic process negative regulation of NF-kappaB transcription factor activity protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of alpha-beta T cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline