Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • TFAM Antibodies

          Proteintech

          TFAM Polyclonal Antibody

          95 References
          View all (22) TFAM antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TFAM Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (18)
          TFAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TFAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 18

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TFAM Antibody (22586-1-AP) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HepG2 cells using TFAM antibody (Product # 22586-1-AP) at dilution of 1:400 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Rabbit IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TFAM Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TFAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TFAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TFAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TFAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TFAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TFAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TFAM Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TFAM Antibody in Western Blot (WB)
          TFAM Antibody in Western Blot (WB)
          TFAM Antibody in Western Blot (WB)
          TFAM Antibody in Western Blot (WB)
          TFAM Antibody in Western Blot (WB)
          TFAM Antibody in Western Blot (WB)
          TFAM Antibody in Western Blot (WB)
          TFAM Antibody in Western Blot (WB)
          TFAM Antibody in Western Blot (WB)
          TFAM Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          TFAM Polyclonal Antibody

          Product Details

          22586-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:3,000
          View 79 publications 79 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 10 publications 10 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:400
          View 3 publications 3 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          View 1 publication 1 publication

          ChIP assay (ChIP)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Not applicable (N/A)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          TFAM Fusion Protein Ag18299 (1-246 aa encoded by BC126366)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.28 mg/mL

          Amount

          42 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MAFLRSMWG VLSALGRSGA ELCTGCGSRL RSPFSFVYLP RWFSSVLASC PKKPVSSYLR FSKEQLPIFK AQNPDAKTTE LIRRIAQRWR ELPDSKKKIY QDAYRAEWQV YKEEISRFKE QLTPSQIMSL EKEIMDKHLK RKAMTKKKEL TLLGKPKRPR SAYNVYVAER FQEAKGDSPQ EKLKTVKENW KNLSDSEKEL YIQHAKEDET RYHNEMKSWE EQMIEVGRKD LLRRTIKKQR KYGAEEC (1-246 aa encoded by BC126366)

          Target Information

          Mitochondrial transcription factor A (TFAM) is a crucial protein encoded by nuclear genes, but it is transported from the cytoplasm to mitochondria where it plays a key role in the maintenance and expression of mitochondrial DNA (mtDNA). It regulates the replication and transcription of mtDNA, ensuring the proper functioning of mitochondrial processes. Structurally, TFAM contains a molecular region known as the LC3 interacting region (LIR) motif, which allows it to bind to autophagy proteins such as LC3. This interaction is essential for the autolysosomal pathway, helping to eliminate leaked mtDNA and limit inflammation. TFAM levels vary across tissues, with notable effects on mitochondrial function; high levels can repress mtDNA expression in certain tissues, such as skeletal muscle, and contribute to deficiencies in oxidative phosphorylation (OXPHOS). Conversely, in other tissues like the heart, increased mtDNA copy number maintains a balanced TFAM-to-mtDNA ratio, preserving OXPHOS capacity. TFAM is integral to the packaging, stability, and replication of the mitochondrial genome, and disruptions in TFAM can have severe effects, including implications in neurodegeneration and other diseases related to mtDNA stress.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Mitochondrial transcription factor 1; mitochondrial transcription factor A; MtTF1; mtTFA; TCF-6; TFAM; Transcription factor 6; transcription factor 6-like 1; Transcription factor 6-like 2; transcription factor 6-like 2 (mitochondrial transcription factor); transcription factor 6-like 3; Transcription factor A, mitochondrial; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: MTDPS15; MTTF1; MTTFA; TCF6; TCF6L1; TCF6L2; TCF6L3; TFAM

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q00059

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7019

          View more View less

          Function(s)
          mitochondrial RNA polymerase regulatory region DNA binding transcription coactivator binding DNA binding chromatin binding RNA binding protein binding heat shock protein binding mitochondrial RNA polymerase binding promoter specificity activity sequence-specific DNA binding
          Process(es)
          response to hypoxia transcription from mitochondrial promoter transcription initiation from mitochondrial promoter response to nutrient mitochondrial respiratory chain complex assembly
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline