Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • ASIC1 Antibodies

          Proteintech

          ASIC1 Polyclonal Antibody

          11 References
          View all (26) ASIC1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite ASIC1 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          ASIC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          ASIC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          ASIC1 Antibody (27235-1-AP) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded human pancreas cancer tissue slide using (Product # 27235-1-AP) (ASIC1 antibody) at dilution of 1:200 (under 10x lens). Heat mediated antigen retrieval with Tris-EDTA buffer (pH 9.0). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          ASIC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ASIC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ASIC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ASIC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          ASIC1 Antibody in Western Blot (WB)
          ASIC1 Antibody in Western Blot (WB)
          ASIC1 Antibody in Western Blot (WB)
          ASIC1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          ASIC1 Polyclonal Antibody

          Product Details

          27235-1-AP

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:1,000
          View 5 publications 5 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50-1:500
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          0.5-4.0 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          ASIC1 Fusion Protein Ag25941 (464-528 aa encoded by NM_001095)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          75 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MKLCRRGKC QKEAKRSSAD KGVALSLDDV KRHNPCESLR GHPAGMTYAA NILPHHPARG TFEDFTC (464-528 aa encoded by NM_001095)

          Target Information

          This gene encodes a member of the degenerin/epithelial sodium channel (DEG/ENaC) superfamily. The members of this family are amiloride-sensitive sodium channels that contain intracellular N and C termini, 2 hydrophobic transmembrane regions, and a large extracellular loop, which has many cysteine residues with conserved spacing. The member encoded by this gene is expressed in most if not all brain neurons, and it may be an ion channel subunit; however, its function as an ion channel remains unknown. Cation channel with high affinity for sodium, which is gated by extracellular protons and inhibited by the diuretic amiloride. ASIC1 is permeable for Ca(2+), Li(+) and K(+) and is expressed in dorsal root ganglia, sciatic nerves, olfactory bulb, neo and allocortical regions, dentate granule cells, pyramidal cells of CA1-CA3 subfields of the hippocampal formation, habenula, basolateral amygdaloid nuclei, and in the Purkinje and granule cells of the cerebellum. It is diffusely detected over most other regions of the basal ganglia, including thalamic nuclei, substantia nigra, striatum and globus pallidus, hypothalamus, midbrain, pons, medulla and choroid plexus. Isoform 3 is expressed only in dorsal root ganglion while isoform 1 is expressed in DRG, spinal chord, trigeminal ganglia and the trigeminal mesencephalic nucleus.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ACCN2 variant 3; acid sensing (proton gated) ion channel 1; acid sensing ion channel; Acid-sensing ion channel; Acid-sensing ion channel 1; acid-sensing ion channel 1a protein; Acid-sensing ionic channel; Amiloride-sensitive cation channel 2, neuronal; ASIC; ASIC1; BNaC2; Brain sodium channel 2; Cation channel, amiloride-sensitive, neuronal, 2; degenerin 2; hBNaC2; proton gated cation channel ASIC1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ACCN2; AI843610; ASIC; ASIC1; ASIC1a; B530003N02Rik; BNAC2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P78348, (Mouse) Q6NXK8, (Rat) P55926

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 41, (Mouse) 11419, (Rat) 79123

          View more View less

          Function(s)
          ion channel activity cation channel activity sodium channel activity protein binding ligand-gated sodium channel activity ion gated channel activity inorganic cation transmembrane transporter activity pH-gated monoatomic ion channel activity monovalent inorganic cation transmembrane transporter activity acid-sensing ion channel activity ion channel
          Process(es)
          behavioral fear response response to amphetamine ion transport cation transport sodium ion transport calcium ion transport neurotransmitter secretion memory associative learning response to acidic pH ion transmembrane transport sodium ion transmembrane transport regulation of membrane potential negative regulation of neurotransmitter secretion sensory perception of sour taste establishment of localization in cell calcium ion transmembrane transport cellular response to pH inorganic cation transmembrane transport regulation of postsynapse assembly transport monovalent inorganic cation transport sensory perception of pain protein homotrimerization cation transmembrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline