Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • TROP2 Antibodies

          NeoBiotechnologies

          TACSTD2/TROP2 Monoclonal Antibody (TACSTD2, 2152)

          View all (59) TROP2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TACSTD2/TROP2 Monoclonal Antibody (TACSTD2, 2152)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          TACSTD2/TROP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TACSTD2/TROP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TACSTD2/TROP2 Antibody (4070-MSM2-P1) in ICC/IF

          Immunocytochemistry/Immunofluorescence analysis of MeOH-fixed MCF-7 cells using TACSTD2, TROP2 Monoclonal Antibody (Product # 4070-MSM2-P1) labeled with CF488 (green); RedDot is used to label the nuclei.. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TACSTD2/TROP2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TACSTD2/TROP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TACSTD2/TROP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TACSTD2/TROP2 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TACSTD2/TROP2 Antibody in Peptide array (ARRAY)
          TACSTD2/TROP2 Antibody in SDS-PAGE (SDS-PAGE)
          TACSTD2/TROP2 Monoclonal Antibody (TACSTD2, 2152)

          Product Details

          4070-MSM2-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-2 µg/mL
          -

          Peptide Array (Array)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          TACSTD2, 2152

          Immunogen

          Recombinant fragment of human TACSTD2 protein (around aa 31-274)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          Immunohistochemistry (PFA fixed): incubate antibody for 30 min RT. Staining of formalin-fixed tissues requires heating tissue sections in 10mM Tris with 1mM EDTA, pH 9.0, for 45 min at 95 degrees C followed by cooling at RT for 20 minutes.

          Target Information

          TROP2 is a carcinoma-associated antigen defined by the monoclonal antibody GA733. This antigen is a member of a family including at least two type I membrane proteins. It transduces an intracellular calcium signal and acts as a cell surface receptor. Mutations of its gene result in gelatinous drop-like corneal dystrophy, an autosomal recessive disorder characterized by severe corneal amyloidosis leading to blindness.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 40kD glycoprotein, identified by monoclonal antibody GA733; Cell surface glycoprotein Trop-2; cell surface glycoprotein TROP2; epithelial glycoprotein-1; GA733; gastrointestinal tumor-associated antigen GA7331; Membrane component chromosome 1 surface marker 1; membrane component, chromosome 1, surface marker 1; Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1; pancreatic carcinoma marker protein GA7331; TACD2; TACSTD2; trophoblast cell surface antigen 2; Tumor-associated calcium signal transducer 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: EGP-1; EGP1; GA733-1; GA7331; GP50; M1S1; TACSTD2; TROP2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09758

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4070

          View more View less

          Function(s)
          protein binding
          Process(es)
          visual perception negative regulation of epithelial cell migration regulation of epithelial cell proliferation negative regulation of stress fiber assembly ureteric bud morphogenesis negative regulation of branching involved in ureteric bud morphogenesis negative regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading negative regulation of ruffle assembly negative regulation of cell motility positive regulation of stem cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline