Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • NFkB p50 Antibodies

          Invitrogen

          NFkB p50 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          13 Published Figures
          16 References
          View all (7) NFkB p50 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite NFkB p50 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Published Figures (13)
          • Advanced Verification (1)
          NFkB p50 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          NFkB p50 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 18

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          NFkB p50 Antibody (51-3500) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of NFkB p105/p50 Antibody was done on 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes, permeabilized with 0.25% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 5% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with NFkB p105/p50 Antibody (Product # 38-5600) at 1µg/mL in 1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature and then labeled with Alexa Fluor 488 Goat Anti-Rabbit IgG Secondary Antibody (Product # A-11008) at a dilution of 1:400 for 45 minute... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          NFkB p50 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          NFkB p50 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NFkB p50 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NFkB p50 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          NFkB p50 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Flow Cytometry (IHC, ICC/IF, Flow)
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody in Western Blot (WB)
          NFkB p50 Antibody

          Product Details

          51-3500

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1.0 µg/mL
          View 12 publications 12 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          0.1-1.0 µg/mL
          -

          Gel Shift (EMSA)

          5-10 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human, Mouse, Rat, Virus

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein derived from an internal region of the human NF-kappa-B (p50) (nuclear factor of kappa-B).

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2533906

          Target Information

          NFkB is a nuclear transcription factor activated by various extra and intracellular stimuli such as cytokines, UV radiation, stress, in injury, and by bacterial and viral products. NFkB is involved in regulation of various cellular events including cell growth, differentiation, proliferation, apoptosis and inflammation. NFKB1 (p50) is a 50KDa functional sub-unit of NF-kB and a member of Rel protein family which is synthesized as a p105 precursor protein and consists of an N-terminal conserved RHD-region containing nuclear localization signal, DNA-binding and dimerization domains. NFKB1 (p50) forms homodimers or heterodimerizes with p65, forming the functional NFkB factor. Further, NFKB1 (p50) directs the nuclear translocation of NF-kB and is instrumental in its DNA-binding. The NFkB complex is expressed in most cell types, and is primarily found in the cytoplasm in an inactive state in association with I-kappa-B. Phosphorylation of I-kappa-B releases the complex, allowing translocation to the nucleus and modification of gene expression. Phosphorylation of the p50 subunit at the Ser-337 residue has been shown to significantly increase DNA binding efficiency of the NFkB protein complex. The pathological role of NFkB has been suggested in AIDS, hematogenic cancer cell metastasis and rheumatoid arthritis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp686C01211; DNA-binding factor KBF1; EBP-1; MGC54151; NF kappaB1; NF KB; NF-kappa-B1 p84/NF-kappa-B1 p98; NF-kappaB p50; NF-kB p50; nuclear factor; nuclear factor kappa b; nuclear factor kappa-B DNA binding subunit; nuclear factor kappaB p50; Nuclear factor NF-kappa-B p105 subunit; nuclear factor NF-kappa-B p50 subunit; nuclear factor of kappa light chain gene enhancer in B-cells 1, p105; Nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1; nuclear factor of kappa light polypeptide gene enhancer in B-cells 1, p105; nuclear factor-kappaB p50; OTTHUMP00000219572; p50 subunit of NF kappaB; p50 subunit of NF-kappaB; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CVID12; EBP-1; KBF1; NF-kappa-B1; NF-kappaB; NF-kappaB1; NF-kappabeta; NF-kB; NF-KB1; NFkappaB; NFKB-p105; NFKB-p50; NFKB1; p105; p50; p50/p105

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P19838, (Mouse) P25799

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4790, (Mouse) 18033

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription coactivator binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription cofactor activity protein binding identical protein binding actinin binding sequence-specific DNA binding protein sequestering activity regulatory region DNA binding RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II distal enhancer sequence-specific binding double-stranded DNA binding heat shock protein binding protein homodimerization activity transcription regulatory region DNA binding protein heterodimerization activity Rel homology transcription factor
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade negative regulation of cytokine production immune system process regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter apoptotic process inflammatory response signal transduction I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling JNK cascade gene expression regulation of gene expression positive regulation of macromolecule biosynthetic process negative regulation of gene expression positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation positive regulation of cholesterol efflux positive regulation of lipid storage negative regulation of vitamin D biosynthetic process signal transduction involved in regulation of gene expression negative regulation of interleukin-12 production tumor necrosis factor-mediated signaling pathway response to muscle stretch NIK/NF-kappaB signaling negative regulation of apoptotic process negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response B cell receptor signaling pathway mammary gland involution positive regulation of transcription initiation from RNA polymerase II promoter cellular response to lipopolysaccharide cellular response to mechanical stimulus cellular response to nicotine cellular response to cytokine stimulus cellular response to interleukin-6 cellular response to tumor necrosis factor cellular response to dsRNA positive regulation of canonical Wnt signaling pathway cellular response to interleukin-17 cellular response to virus antibacterial innate immune response negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of hyaluronan biosynthetic process cellular response to angiotensin positive regulation of miRNA metabolic process transcription, DNA-templated response to oxidative stress negative regulation of calcidiol 1-monooxygenase activity response to cytokine negative regulation of interleukin-12 biosynthetic process innate immune response lymph node development cellular response to peptide hormone stimulus
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline