Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • nNOS Antibodies

          Invitrogen

          nNOS Polyclonal Antibody

          43 Published Figures
          97 References
          View all (33) nNOS antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite nNOS Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (43)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 45

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          nNOS Antibody (61-7000) in IHC (F)

          Immunohistochemical staining of frozen rat cerebral cortex using Rb anti-nNOS (Product # 61-7000). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          nNOS Antibody in Western Blot (WB)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          nNOS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          nNOS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          nNOS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          nNOS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          nNOS Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen) (WB, IHC (F))
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry - Free Floating (IHC, IHC (Free))
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))
          nNOS Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          nNOS Antibody in Western Blot (WB)
          nNOS Antibody in Western Blot (WB)
          nNOS Antibody in Western Blot (WB)
          nNOS Antibody in Western Blot (WB)
          nNOS Antibody in Western Blot (WB)
          nNOS Antibody in Western Blot (WB)
          nNOS Antibody in Western Blot (WB)
          nNOS Antibody in Western Blot (WB)
          nNOS Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          nNOS Antibody in Immunomicroscopy (IM)
          nNOS Antibody in Immunomicroscopy (IM)
          nNOS Polyclonal Antibody

          Product Details

          61-7000

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1 µg/mL
          View 15 publications 15 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 54 publications 54 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          5-10 µg/mL
          View 7 publications 7 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1-2 µg/mL
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry - Free Floating (IHC (Free))

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 9 publications 9 publications

          ELISA (ELISA)

          0.1-1 µg/mL
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunomicroscopy (IM)

          -
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse, Rat

          Published species

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          A recombinant protein consisting of 195 amino acids from the N-terminus of rat nNOS protein.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2313734

          Product Specific Information

          This antibody reacts with the ~160 kDa nNOS protein and does not exhibit any cross-reactivity with the related eNOS or iNOS proteins. During development reactivity was confirmed with a ~160 kD band on western blots of rat and mouse brain tissue lysates (20 µg). For use in immunohistochemistry with paraffin embedded tissues some background staining was evident.

          Target Information

          NOS activity requires homodimerization as well as three cosubstrates (L-arginine, NADPH and O2) and five cofactors or prosthetic groups (FAD, FMN, calmodulin, tetrahydrobiopterin and heme). Several distinct NOS isoforms have been described and been shown to represent the products of three distinct genes. These include two constitutive Ca2+/CaM-dependent forms of NOS, including NOS1 (also designated ncNOS) whose activity was first identified in neurons, and NOS3 (also designated ecNOS), first identified in endothelial cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: bNOS; bNOS1; Brain NOS; Constitutive NOS; N-NOS; NC-NOS; Neuronal NOS; nitric oxidase synthase; Nitric oxide synthase 1; Nitric oxide synthase, brain; nNOS; NOS Type 1; NOS type I; Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS1; Phospho-bNOS; Phospho-Brain NOS

          View more View less

          Gene Aliases: 2310005C01Rik; Bnos; N-NOS; NC-NOS; nNOS; NO; NOS; Nos-1; NOS-I; Nos1

          View more View less

          UniProt ID: (Rat) P29476, (Mouse) Q9Z0J4

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rat) 24598, (Mouse) 18125

          View more View less

          Function(s)
          NADPH-hemoprotein reductase activity nitric-oxide synthase activity iron ion binding protein binding calmodulin binding FMN binding amino acid binding sodium channel regulator activity enzyme binding heme binding protein homodimerization activity ion channel binding cadmium ion binding flavin adenine dinucleotide binding NADP binding ATPase binding scaffold protein binding oxidoreductase
          Process(es)
          response to hypoxia regulation of sodium ion transport arginine catabolic process nitric oxide biosynthetic process muscle contraction striated muscle contraction nitric oxide mediated signal transduction female pregnancy aging regulation of heart contraction negative regulation of cell proliferation response to heat response to organonitrogen compound response to lead ion response to organic cyclic compound response to activity peptidyl-cysteine S-nitrosylation positive regulation of guanylate cyclase activity response to nutrient levels response to lipopolysaccharide negative regulation of peptidyl-serine phosphorylation response to vitamin E multicellular organismal response to stress positive regulation of histone acetylation response to nicotine exogenous drug catabolic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of potassium ion transport response to peptide hormone response to estrogen response to ethanol negative regulation of blood pressure negative regulation of heart contraction positive regulation of transcription, DNA-templated negative regulation of vasoconstriction positive regulation of vasodilation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of insulin secretion behavioral response to cocaine negative regulation of hydrolase activity negative regulation of cytosolic calcium ion concentration negative regulation of serotonin uptake negative regulation of calcium ion transport regulation of sensory perception of pain oxidation-reduction process cellular response to mechanical stimulus cellular response to growth factor stimulus response to nitric oxide cellular response to epinephrine stimulus positive regulation of the force of heart contraction positive regulation of long-term synaptic potentiation positive regulation of adrenergic receptor signaling pathway involved in heart process positive regulation of neuron death positive regulation of sodium ion transmembrane transport
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline