Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Clathrin Heavy Chain Antibodies

          Proteintech

          CLTC Monoclonal Antibody (1B3D7)

          5 References
          View all (33) Clathrin Heavy Chain antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CLTC Monoclonal Antibody (1B3D7)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (11)
          CLTC Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          CLTC Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 11

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CLTC Antibody (66487-1-IG) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HepG2 cells using CLTC antibody (Product # 66487-1-IG, Clone: 1B3D7 ) at dilution of 1:800 and CoraLite®488-Conjugated AffiniPure Goat Anti-Mouse IgG(H+L), CL594-Phalloidin (red). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CLTC Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CLTC Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          CLTC Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CLTC Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CLTC Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CLTC Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CLTC Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CLTC Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          CLTC Antibody in Western Blot (WB)
          CLTC Antibody in Western Blot (WB)
          CLTC Antibody in Western Blot (WB)
          CLTC Monoclonal Antibody (1B3D7)

          Product Details

          66487-1-IG

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:20,000-1:80,000
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:1,000-1:4,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1B3D7

          Immunogen

          CLTC Fusion Protein Ag25040 (1-351 aa encoded by BC054489)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • CoraLite 594
          • CoraLite Plus 488
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          150 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Wet ice (domestic); Dry ice (international)

          Product Specific Information

          Immunogen sequence: MAQILPIRF QEHLQLQNLG INPANIGFST LTMESDKFIC IREKVGEQAQ VVIIDMNDPS NPIRRPISAD SAIMNPASKV IALKAGKTLQ IFNIEMKSKM KAHTMTDDVT FWKWISLNTV ALVTDNAVYH WSMEGESQPV KMFDRHSSLA GCQIINYRTD AKQKWLLLTG ISAQQNRVVG AMQLYSVDRK VSQPIEGHAA SFAQFKMEGN AEESTLFCFA VRGQAGGKLH IIEVGTPPTG NQPFPKKAVD VFFPPEAQND FPVAMQISEK HDVVFLITKY GYIHLYDLET GTCIYMNRIS GETIFVTAPH EATAGIIGVN RKGQVLSVCV EEENIIPYIT NVLQNPDLAL RM (1-351 aa encoded by BC054489)

          Target Information

          Clathrin is the major protein of the polyhedral coat of coated pits and vesicles. Two different adapter protein complexes link the clathrin lattice either to the plasma membrane or to the trans-Golgi network.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Clathrin heavy chain 1; Clathrin heavy chain 2; Clathrin heavy chain on chromosome 17; Clathrin heavy chain on chromosome 22; clathrin, heavy polypeptide (Hc); Clathrin, heavy polypeptide D; clathrin, heavy polypeptide-like 1; clathrin, heavy polypeptide-like 2; CLH-17; CLH-22; KIAA0034; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 3110065L21Rik; CHC; CHC17; CHC22; CLH-17; CLH17; CLH22; CLTC; CLTCL; CLTCL1; CLTCL2; CLTD; Hc; KIAA0034; MRD56; R74732

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q00610, (Human) P53675, (Rat) P11442, (Mouse) Q68FD5

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1213, (Pig) 100271929, (Human) 8218, (Rat) 54241, (Mouse) 67300

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding double-stranded RNA binding structural molecule activity protein binding protein kinase binding clathrin light chain binding low-density lipoprotein particle receptor binding disordered domain specific binding ubiquitin-specific protease binding protein C-terminus binding ankyrin binding heat shock protein binding peptide binding poly(A) RNA binding vesicle coat protein
          Process(es)
          mitotic cell cycle osteoblast differentiation intracellular protein transport receptor-mediated endocytosis autophagy vesicle-mediated transport receptor internalization transferrin transport retrograde transport, endosome to Golgi clathrin coat assembly cell division regulation of mitotic spindle organization clathrin coat disassembly clathrin-mediated endocytosis amyloid-beta clearance by transcytosis negative regulation of hyaluronan biosynthetic process negative regulation of protein localization to plasma membrane anatomical structure morphogenesis positive regulation of glucose import Golgi organization mitotic nuclear division mitotic spindle assembly
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline