Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • SMAD1/SMAD5 Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-SMAD1/SMAD5 (Ser463, Ser465) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (31H14L11)

          Advanced Verification
          1 Published Figure
          8 References
          View all (2) SMAD1/SMAD5 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-SMAD1/SMAD5 (Ser463, Ser465) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (31H14L11)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (5)
          • Published Figures (1)
          • Advanced Verification (1)
          Phospho-SMAD1/SMAD5 (Ser463, Ser465) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-SMAD1/SMAD5 (Ser463, Ser465) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-SMAD1/SMAD5 (Ser463, Ser465) Antibody (700047) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of SMAD1/5 (pS463/465) was done on 70% confluent log phase HeLa cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes, permeabilized with 0.25% Triton X-100 for 10 minutes, and blocked with 5% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with SMAD1/5 (pS463/465) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Product # 700047) at 2 µg/mL in 1% BSA and incubate... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-SMAD1/SMAD5 (Ser463, Ser465) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-SMAD1/SMAD5 (Ser463, Ser465) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-SMAD1/SMAD5 (Ser463, Ser465) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-SMAD1/SMAD5 (Ser463, Ser465) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-SMAD1/SMAD5 (Ser463, Ser465) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-SMAD1/SMAD5 (Ser463, Ser465) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-SMAD1/SMAD5 (Ser463, Ser465) Antibody
          Phospho-SMAD1/SMAD5 (Ser463, Ser465) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (31H14L11)

          Product Details

          700047

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          4-6 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2-4 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          0.5-5 µg/1x10^6 cells
          -

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Fish, Mammal, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          31H14L11

          Immunogen

          A peptide corresponding to amino acids 456-465 of Q15797 and Q99717.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532276

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with mouse, primate, rat, Rhesus monkey , sea urchin, ovine, porcine, Xenopus and zebrafish based on sequence homology.

          Intact IgG appears on a non-reducing gel as ~150 kDa band and upon reduction generating a ~25 kDa light chain band and a ~50 kDa heavy chain.

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          The Smad family of proteins are functioning in the transmission of extracellular signals in the TGF-beta signaling pathway. Binding of a TGF-beta superfamily ligands to extracellular receptors triggers phosphorylation of Smad2 at a Serine-Serine-Methionine-Serine (SSMS) motif at its C-terminus. Phosphorylated Smad2 is then able to form a complex with Smad4. These complexes accumulate in the cell nucleus, where they are directly participating in the regulation of gene expression. In mammals, eight Smad proteins have been identified to date. The Smad family of proteins can be divided into three functional groups: the receptor-activated Smads (R-Smads), common mediator Smads (Co-Smads), and the inhibitory Smads (I-Smads). The R-Smads are directly phosphorylated by the activated type I receptors on their C-terminal Ser-Ser-X-Ser (SSXS) motif and include Smad1, Smad2, Smad3, Smad5, and Smad8. Smad2 and Smad3 are phosphorylated in response to TGF-beta and activin, whereas Smad1, Smad5, and Smad8 are phosphorylated in response to BMP (Bone Morphogenetic Protein). This C-terminal phosphorylation allows R-Smad binding to Co-Smad, Smad4, and translocation to the nucleus where they regulate TGF-beta target genes. Smad6 and Smad7 belong to the I-Smad which bind to the type I receptor or Smad4 and block their interaction with R-Smads.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BSP-1; chromosome 5 Mad homolog; hSMAD1; hSmad5; JV4-1; JV5-1; MAD homolog 1; MAD homolog 5; MAD, mothers against decapentaplegic homolog 1; MAD, mothers against decapentaplegic homolog 5; Mad-related protein 1; MADH5; Mothers against decapentaplegic homolog 1; Mothers against decapentaplegic homolog 5; mothers against decapentaplegic, drosophila, homolog of, 5; mothers against DPP homolog 1; OTTHUMP00000223331; Sma and Mad homolog; SMA- and MAD-related protein 5; SMAD; SMAD 1; SMAD 5; SMAD family member 1; SMAD family member 5; SMAD, mothers against DPP homolog 1; SMAD, mothers against DPP homolog 5; TGF-beta signaling protein 1; transforming growth factor-beta signaling protein 1; Transforming growth factor-beta-signaling protein 1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BSP-1; BSP1; DWFC; JV4-1; JV41; JV5-1; MADH1; MADH5; MADR1; SMAD1; SMAD5

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q15797, (Human) Q99717

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4086, (Human) 4090

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding DEAD/H-box RNA helicase binding protein kinase binding ubiquitin protein ligase binding identical protein binding sequence-specific DNA binding metal ion binding co-SMAD binding I-SMAD binding primary miRNA binding RNA polymerase II regulatory region sequence-specific DNA binding transcriptional repressor activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          MAPK cascade ossification osteoblast differentiation ureteric bud development mesodermal cell fate commitment osteoblast fate commitment cardiac conduction system development transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter cellular iron ion homeostasis inflammatory response signal transduction transforming growth factor beta receptor signaling pathway gamete generation cell proliferation negative regulation of cell proliferation anatomical structure morphogenesis embryonic pattern specification positive regulation of gene expression cell differentiation BMP signaling pathway midbrain development hindbrain development primary miRNA processing developmental process homeostatic process positive regulation of osteoblast differentiation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter stem cell differentiation negative regulation of muscle cell differentiation cartilage development cardiac muscle cell proliferation bone development SMAD protein signal transduction positive regulation of cartilage development cellular response to growth factor stimulus transforming growth factor beta receptor superfamily signaling pathway positive regulation of dendrite development positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of sprouting angiogenesis anti-Mullerian hormone signaling pathway negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter Mullerian duct regression germ cell development negative regulation of gene expression erythrocyte differentiation negative regulation of apoptotic process positive regulation of transcription, DNA-templated cardiac muscle contraction negative regulation of Fas signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline