Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • FAK Antibodies

          Invitrogen

          Phospho-FAK (Tyr397) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (31H5L17)

          26 Published Figures
          76 References
          View all (81) FAK antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-FAK (Tyr397) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (31H5L17)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (26)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 32

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody (700255) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Phospho-FAK pTyr397 in A549 (top) and HeLa cells (bottom) using a Phospho-FAK pTyr397 recombinant rabbit monoclonal antibody (Product # 700255) at a dilution of 1:2000 (A549) and 1:1000 (HeLa) followed by detection using an Alexa Fluor 488-conjugated goat anti-rabbit secondary antibody at a dilution of 1:1000. Hoechst only (left), AF488 signal only (middle) and composite image ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (WB, IHC)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-FAK (Tyr397) Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Phospho-FAK (Tyr397) Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (31H5L17)

          Product Details

          700255

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 34 publications 34 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 12 publications 12 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:1,000
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:500-1:2,000
          View 20 publications 20 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 2 publications 2 publications

          ELISA (ELISA)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Dog, Fruit fly, Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          31H5L17

          Immunogen

          A peptide corresponding to amino acids 390-401 of Q05397.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532307

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with mouse, rat, primate, bovine, equine, canine, chicken, opossum, zebra finch, zebrafish, Xenopus, and pufferfish based on sequence homology.

          This antibody was tested in IHC on breast, gastric, and thyroid carcinoma tissue and on HeLa and A549 cells in IF applications. This antibody has been used as a detector in a sandwich ELISA format.

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          Focal Adhesion Kinase (FAK) is a 125 kDa non-receptor protein tyrosine kinase that acts as a substrate for Src and is a key element of integrin signaling. FAK plays an important role in cell spreading, differentiation, migration, cell death, and acceleration of the G1 to S phase transition of the cell cycle. FAK has a central catalytic domain and a C-terminal tail that localizes it to focal adhesions, which are sites where cells attach to the extracellular matrix via surface integrin receptors. Increased FAK tyrosine phosphorylation occurs upon integrin engagement with fibronectin. Adhesion of murine NIH3T3 fibroblasts to fibronectin promotes association of the Grb2 adapter protein and c-Src PTK with FAK in vivo, and also results in activation of the ERK2 MAP kinase. In v-Src-transformed NIH3T3, the association of v-Src, Grb2, and Sos with FAK is independent of cell adhesion to fibronectin. In vitro the Grb2 SH2 domain binds directly to tyrosine-phosphorylated FAK, and the binding site has been identified as Tyr925 by site directed mutagenesis. Several transcript variants encoding different isoforms have been found for the FAK gene, but the full-length natures of only three of them have been determined.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: EC 2.7.10.2; FADK 1; FAK-Del33; exon 33 deletion splicing mutant; FAK-related non-kinase polypeptide; Focal adhesion kinase 1; Focal adhesion kinase-related nonkinase; focal ashension kinase 1; FRNK; p125FAK; pp125 PTK2; pp125FAK; PPP1R71; Protein phosphatase 1 regulatory subunit 71; Protein-tyrosine kinase 2; PTK2 protein tyrosine kinase 2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: FADK; FADK 1; FAK; FAK1; FRNK; Kiaa4203; mKIAA4203; p125FAK; pp125FAK; PPP1R71; PTK2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q05397, (Mouse) P34152

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5747, (Mouse) 14083

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding actin binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity protein tyrosine phosphatase activity integrin binding protein binding ATP binding JUN kinase binding kinase activity transferase activity protein kinase binding protein phosphatase binding SH2 domain binding molecular function activator activity signal transducer activity receptor binding transferase activity, transferring phosphorus-containing groups protein complex binding identical protein binding phosphatidylinositol 3-kinase binding
          Process(es)
          MAPK cascade microtubule cytoskeleton organization angiogenesis blood vessel development vasculogenesis neuron migration regulation of protein phosphorylation positive regulation of protein phosphorylation protein phosphorylation movement of cell or subcellular component cell adhesion signal complex assembly epidermal growth factor receptor signaling pathway transforming growth factor beta receptor signaling pathway integrin-mediated signaling pathway JNK cascade multicellular organism development positive regulation of cell proliferation regulation of cell shape regulation of epithelial cell migration positive regulation of phosphatidylinositol 3-kinase signaling positive regulation of smooth muscle cell migration phosphorylation peptidyl-tyrosine phosphorylation central nervous system neuron axonogenesis negative regulation of cell-cell adhesion regulation of cell adhesion extracellular matrix organization positive regulation of cell growth positive regulation of cell migration negative regulation of cell migration cellular chloride ion homeostasis regulation of cell adhesion mediated by integrin peptidyl-tyrosine autophosphorylation establishment of nucleus localization regulation of cell proliferation negative regulation of apoptotic process endothelial cell migration innate immune response regulation of osteoblast differentiation positive regulation of cell adhesion positive regulation of protein kinase activity positive regulation of vasodilation negative regulation of organ growth protein autophosphorylation ephrin receptor signaling pathway positive regulation of smooth muscle cell proliferation positive regulation of phagocytosis negative regulation of axonogenesis positive regulation of synaptic transmission regulation of focal adhesion assembly positive regulation of protein kinase B signaling negative regulation of synapse assembly positive regulation of glial cell proliferation growth hormone receptor signaling pathway cellular response to transforming growth factor beta stimulus regulation of substrate adhesion-dependent cell spreading positive regulation of protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of anoikis placenta development regulation of cell-matrix adhesion heart morphogenesis axon guidance regulation of endothelial cell migration positive regulation of epithelial cell migration positive regulation of epithelial to mesenchymal transition positive regulation of macrophage chemotaxis positive regulation of fibroblast migration cell migration establishment of cell polarity cell differentiation detection of muscle stretch netrin-activated signaling pathway Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis regulation of GTPase activity regulation of cell differentiation vascular endothelial growth factor receptor signaling pathway cell motility regulation of multicellular organismal process regulation of cytoskeleton organization positive regulation of wound healing vascular endothelial cell response to oscillatory fluid shear stress positive regulation of macrophage proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline