Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • PDGFRA (CD140a) Antibodies

          Invitrogen

          PDGFRA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (7H13L1)

          2 References
          View all (82) PDGFRA (CD140a) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite PDGFRA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (7H13L1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          PDGFRA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          PDGFRA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          PDGFRA Antibody (701142) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of PDGFR alpha in HeLa cells using a PDGFR alpha recombinant rabbit monoclonal antibody (Product # 701142) followed by detection using an Alexa Fluor 488-conjugated goat anti-rabbit secondary antibody (green) (Image A). Nuclei were stained using DAPI (Image B) and actin stained with Alexa Fluor 594 phalloidin (red) (image C). Image D is a composite image showing cytoplasmic and nuclear membrane localization of PDGFR-alpha. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          PDGFRA Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          PDGFRA Antibody in Western Blot (WB)
          PDGFRA Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          PDGFRA Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (7H13L1)

          Product Details

          701142

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-3 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1-3 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          ChIP assay (ChIP)

          1 µL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          7H13L1

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to amino acids 259-436 of human platelet-derived growth factor receptor - alpha polypeptide
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532408

          Product Specific Information

          Intact IgG appears on a non-reducing gel as ~150 kDa band and upon reduction generating a ~25 kDa light chain band and a ~50 kDa heavy chain.

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          PDGFRA is a cell surface receptor tyrosine kinase which binds members of the platelet-derived growth factor family. These growth factors are mitogens for cells of mesenchymal origin. The identity of the growth factor bound to a receptor monomer determines whether the functional receptor is a homodimer or a heterodimer, composed of both platelet-derived growth factor receptor alpha and beta polypeptides. Studies in knockout mice, where homozygosity is lethal, indicate that the alpha form of the platelet-derived growth factor receptor is particularly important for kidney development since mice heterozygous for the receptor exhibit defective kidney phenotypes.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Alpha platelet-derived growth factor receptor; Alpha-type platelet-derived growth factor receptor; CD140 antigen-like family member A; CD140a; CD140a antigen; MGC74795; OTTHUMP00000218656; PDGF A-chain; PDGF Receptor alpha; PDGF subunit A; PDGF-1; PDGF-R-alpha; PDGFR-2; pdgfr-a; Platelet-derived growth factor alpha receptor; Platelet-derived growth factor receptor 2; Platelet-derived growth factor receptor alpha; platelet-derived growth factor receptor, alpha polypeptide; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CD140A; PDGFR-2; PDGFR2; PDGFRA; RHEPDGFRA

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P16234

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5156

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity transmembrane receptor protein tyrosine kinase activity platelet-derived growth factor alpha-receptor activity vascular endothelial growth factor-activated receptor activity platelet-derived growth factor receptor binding protein binding ATP binding kinase activity transferase activity vascular endothelial growth factor binding protein homodimerization activity macromolecular complex binding platelet-derived growth factor binding phospholipase C activator activity
          Process(es)
          luteinization in utero embryonic development cell activation hematopoietic progenitor cell differentiation chemotaxis transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway estrogen metabolic process positive regulation of cell proliferation female gonad development anatomical structure morphogenesis organ morphogenesis negative regulation of platelet activation cell migration peptidyl-tyrosine phosphorylation signal transduction involved in regulation of gene expression extracellular matrix organization lung development adrenal gland development positive regulation of cell migration male genitalia development regulation of actin cytoskeleton organization Leydig cell differentiation cellular response to reactive oxygen species platelet-derived growth factor receptor-alpha signaling pathway positive regulation of cell proliferation by VEGF-activated platelet derived growth factor receptor signaling pathway wound healing odontogenesis of dentin-containing tooth protein autophosphorylation platelet-derived growth factor receptor signaling pathway positive regulation of fibroblast proliferation embryonic digestive tract morphogenesis embryonic cranial skeleton morphogenesis embryonic skeletal system morphogenesis skeletal system morphogenesis positive regulation of calcium-mediated signaling white fat cell differentiation positive regulation of chemotaxis positive regulation of protein kinase B signaling cardiac myofibril assembly palate development face morphogenesis cell chemotaxis retina vasculature development in camera-type eye positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade platelet aggregation cellular response to amino acid stimulus metanephric glomerular capillary formation regulation of mesenchymal stem cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline