Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • H2BK15ac Antibodies

          Invitrogen

          H2BK15ac Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (7H17L5)

          Advanced Verification
          View all (4) H2BK15ac antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite H2BK15ac Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (7H17L5)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          • Advanced Verification (2)
          H2BK15ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          H2BK15ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          H2BK15ac Antibody (701799) in ICC/IF

          Immunofluorescence was performed on MCF7 cells treated with SAHA (0.5 uM/18 hours). These cells were permeabilized and fixed for detection of Histone H2BK15ac using Anti-Histone H2BK15ac Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (Product # 701799, 1 µg/mL) and labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Product # A27034, 0.4 µg/mL, 1:2500). Panel a) shows representative cells that were stained for detection and localization of Histone H2BK15ac protein (green), Panel b) is stained... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          H2BK15ac Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          H2BK15ac Antibody in Western Blot (WB)
          H2BK15ac Antibody in Peptide array (ARRAY)
          H2BK15ac Antibody
          H2BK15ac Antibody
          H2BK15ac Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (7H17L5)

          Product Details

          701799

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-1 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1 µg/mL
          -

          Peptide Array (Array)

          0.25 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          7H17L5

          Immunogen

          Acetylated peptide (Lys15) corresponding to Human H2 (aa 11-18)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532511

          Product Specific Information

          Since it is highly conserved across species, the antibody may react with many other species.

          Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

          Target Information

          Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes. Nucleosomes consist of approximately 146 bp of DNA wrapped around a histone octamer composed of pairs of each of the four core histones (H2A, H2B, H3, and H4). The nucleosomes wrap further and compact DNA into chromotin, limiting DNA accessibility to the cellular machineries which require DNA as a template. Histones play a central role in transciption regulation, DNA repair, DNA replication, and chromosomal stability. H2B has a broad antibacterial activity.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Acetyl-Histone H2; Acetyl-Histone H2B K15; Acetyl-Histone H2B Lys15; H2B GL105; H2B histone family member M; H2B histone family member W testis-specific; H2B histone family member W, testis specific; H2B histone family, member A; H2B histone family, member B; H2B histone family, member C; H2B histone family, member D; H2B histone family, member E; H2B histone family, member F; H2B histone family, member J; H2B histone family, member K; H2B histone family, member L; H2B histone family, member N; H2B histone family, member Q; H2B histone family, member R; H2B histone family, member T; H2B histone family, member U, (testis-specific); H2B K; H2B type 12; H2B-clustered histone 17; H2B-clustered histone 18; H2B-clustered histone 21; H2B-clustered histone 26; H2B-clustered histone 3; H2B-clustered histone 5; H2B-clustered histone 9; H2B.E variant histone 1; H2B.M histone; H2B.U histone 1; H2B.W histone 1; H2B/a; H2B/b; H2B/c; H2B/d; H2B/e; H2B/f; H2B/g; H2B/h; H2B/I; H2B/j; H2B/k; H2B/l; H2B/n; H2B/q; H2B/r; H2B/s; H2BK12ac; H2BK15ac; H2BK5ac; H2BLys15ac; H2BS14; H2BS14p; HIRA-interacting protein 1; HIRA-interacting protein 2; HIST1H3I; HIST2H2BE; histone 1, H2ba; histone 1, H2bb; histone 1, H2bc; histone 1, H2bd; histone 1, H2bg; histone 1, H2bh; histone 1, H2bi; histone 1, H2bj; histone 1, H2bk; histone 1, H2bl; histone 1, H2bm; histone 1, H2bn; histone 1, H2bo; histone 2, H2be; Histone 2B; histone 3, H2bb; histone cluster 1 H2B family member a; histone cluster 1 H2B family member b; histone cluster 1 H2B family member c; histone cluster 1 H2B family member d; histone cluster 1 H2B family member g; histone cluster 1 H2B family member h; histone cluster 1 H2B family member i; histone cluster 1 H2B family member j; histone cluster 1 H2B family member k; histone cluster 1 H2B family member l; histone cluster 1 H2B family member m; histone cluster 1 H2B family member n; histone cluster 1 H2B family member o; histone cluster 1, H2ba; histone cluster 1, H2bb; histone cluster 1, H2bc; histone cluster 1, H2bd; histone cluster 1, H2bg; histone cluster 1, H2bh; histone cluster 1, H2bi; histone cluster 1, H2bj; histone cluster 1, H2bk; histone cluster 1, H2bl; histone cluster 1, H2bm; histone cluster 1, H2bn; histone cluster 1, H2bo; histone cluster 2 H2B family member e; histone cluster 2 H2B family member f; histone cluster 2, H2be; histone cluster 2, H2bf; histone cluster 3 H2B family member b; histone cluster 3, H2bb; histone family member; Histone H2B type 1-A; Histone H2B type 1-B; Histone H2B type 1-C/E/F/G/I; Histone H2B type 1-D; Histone H2B type 1-H; Histone H2B type 1-J; Histone H2B type 1-K; Histone H2B type 1-L; Histone H2B type 1-M; Histone H2B type 1-N; Histone H2B type 1-O; Histone H2B type 2-E; Histone H2B type 2-E1; Histone H2B type 2-F; Histone H2B type 2-K1; Histone H2B type 3-B; Histone H2B type F-M; Histone H2B type W-T; Histone H2B, testis; Histone H2B-GL105; Histone H2B.1; Histone H2B.1 A; Histone H2B.1 B; Histone H2B.2; Histone H2B.a; Histone H2B.b; Histone H2B.c; Histone H2B.d; Histone H2B.e; Histone H2B.f; Histone H2B.g; Histone H2B.h; Histone H2B.I; Histone H2B.j; Histone H2B.k; Histone H2B.l; Histone H2B.n; Histone H2B.q; Histone H2B.r; Histone H2B.s; MGC125414; MGC125415; MGC125416; MGC9388; novel histone H2B-like protein; RP1-193B12.10; Testis-specific histone H2B; TSH2B.1; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: bA317E16.3; dJ160A22.3; dJ193B12.2; dJ221C16.3; dJ221C16.6; dJ221C16.8; dJ97D16.4; GL105; H2B; H2B-GL105; H2B.1; H2B.1A; H2B.1B; H2B.2; H2B/a; H2B/b; H2B/c; H2B/d; H2B/e; H2B/f; H2B/g; H2B/h; H2B/j; H2B/k; H2B/l; H2B/n; H2B/r; H2B/S; H2Bb; H2BC1; H2BC10; H2BC11; H2BC12; H2BC13; H2BC14; H2BC15; H2BC17; H2BC18; H2BC21; H2BC26; H2BC3; H2BC4; H2BC5; H2BC6; H2BC7; H2BC8; H2BC9; H2BE; H2BE1; H2BFA; H2BFAiii; H2BFB; H2BFC; H2BFD; H2BFE; H2BFF; H2BFG; H2BFH; H2BFJ; H2BFK; H2BFL; H2BFM; H2BFN; H2BFQ; H2BFR; H2BFT; H2BFU; H2BFWT; H2BGL105; H2BJ; H2BK; H2BK1; H2BM; H2BQ; H2BU1; H2BW1; H2BW2; HIRIP1; HIRIP2; HIST1H2BA; HIST1H2BB; HIST1H2BC; HIST1H2BD; HIST1H2BE; HIST1H2BF; HIST1H2BG; HIST1H2BH; HIST1H2BI; HIST1H2BJ; HIST1H2BK; HIST1H2BL; HIST1H2BM; HIST1H2BN; HIST1H2BO; HIST2H2BE; HIST2H2BF; HIST3H2BB; hTSH2B; STBP; TH2B; TH2B-175; TSH2B; TSH2B.1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q96A08, (Human) P62807, (Human) P06899, (Human) O60814, (Human) Q99880, (Human) Q99879, (Human) Q99877, (Human) P23527, (Human) Q5QNW6, (Human) Q16778, (Human) Q8N257, (Human) P33778, (Human) Q93079, (Human) A0A2R8Y619, (Human) Q7Z2G1, (Human) P0C1H6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 255626, (Human) 8346, (Human) 8970, (Human) 85236, (Human) 8340, (Human) 8342, (Human) 8341, (Human) 8348, (Human) 440689, (Human) 8349, (Human) 128312, (Human) 3018, (Human) 8347, (Human) 3017, (Human) 8339, (Human) 8345, (Human) 114483833, (Human) 158983, (Human) 286436, (Human) 102724334

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding structural constituent of chromatin histone binding protein heterodimerization activity protein binding identical protein binding lipopolysaccharide binding enzyme binding ubiquitin-like protein ligase binding STAT family protein binding
          Process(es)
          nucleosome assembly innate immune response in mucosa antibacterial humoral response defense response to bacterium defense response to Gram-positive bacterium antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide mitotic chromosome condensation chromatin organization negative regulation of tumor necrosis factor-mediated signaling pathway killing of cells of other organism defense response to Gram-negative bacterium protein localization to CENP-A containing chromatin nucleosome disassembly inflammatory response plasminogen activation sperm chromatin condensation chromosome organization mononuclear cell migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline