Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • STAT3 Antibodies
          Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Invitrogen

          Phospho-STAT3 (Tyr705) Recombinant Superclonal™ Antibody (3HCLC)

          Advanced Verification
          6 References
          View all (101) STAT3 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Phospho-STAT3 (Tyr705) Recombinant Superclonal™ Antibody (3HCLC)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Advanced Verification (2)
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 6

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody (710093) in IHC (P)

          Immunohistochemistry analysis of STAT3 (pY705) showing staining in the cytoplasm of paraffin-embedded human cervical carcinoma (right) compared to a negative control without primary antibody (left). To expose target proteins, antigen retrieval was performed using 10mM sodium citrate (pH 6.0), microwaved for 8-15 min. Following antigen retrieval, tissues were blocked in 3% H2O2-methanol for 15 min at room te... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in Western Blot (WB)
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody in ChIP Assay (ChIP)
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Antibody
          Phospho-STAT3 (Tyr705) Recombinant Superclonal™ Antibody (3HCLC)

          Product Details

          710093

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-3 µg/mL
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:10-1:100
          -

          ChIP assay (ChIP)

          3 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Superclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3HCLC

          Immunogen

          Peptide corresponding to amino acids 698-709 of human STAT3
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532557

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with mouse, rat and non-human primate based on sequence homology.

          Recombinant rabbit Superclonal™ antibodies are unique offerings from Thermo Fisher Scientific. They are comprised of a selection of multiple different recombinant monoclonal antibodies, providing the best of both worlds - the sensitivity of polyclonal antibodies with the specificity of monoclonal antibodies - all delivered with the consistency only found in a recombinant antibody. While functionally the same as a polyclonal antibody - recognizing multiple epitope sites on the target and producing higher detection sensitivity for low abundance targets - a recombinant rabbit Superclonal™ antibody has a known mixture of light and heavy chains. The exact population can be produced in every lot, circumventing the biological variability typically associated with polyclonal antibody production. Note: Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Target Information

          STAT3 belongs to the family of STAT (signal transducers and activators of transcription) proteins which are phosphorylated by receptor associated kinases, translocate to the nucleus, and act as transcription factors in response to cytokines and growth factors. Coactivators such as CREB-binding protein are required for the transcriptional activation by STAT3. STAT3 can also be activated by Interferon-alpha, Interferon-gamma, EGF, PDGF and IL6. Phosphorylation on tyrosine 705 by JAK1 and JAK2 is essential for STAT3 dimer formation, nuclear translocation, and DNA binding activity. In humans, the STAT3 gene is located on the q arm of chromosome 17. STAT3 has been shown to be activated by IFN-alpha but not IFN-beta. The transcription factors associated with STAT3 are c-Jun and cyclic AMP-responsive enhancer binding protein (CREB). STAT3 mediates the expression of a variety of genes in response to cell stimuli, and thus plays a key role in many cellular processes such as cell growth and apoptosis. The small GTPase Rac1 has been shown to bind and regulate the activity of STAT3 while the PIAS3 protein is a specific inhibitor of STAT3. Three alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms of STAT3 have been described. Deletion of the STAT3 gene in knock-out mice was lethal at the early embryonic stage.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Acute-phase response factor; DNA-binding protein APRF; FLJ20882; MGC16063; Signal transducer and activator of transcription 3; STAT; Stat3; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ADMIO; ADMIO1; APRF; HIES; STAT3

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P40763

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6774

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding RNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding receptor binding protein binding protein kinase binding protein phosphatase binding chromatin DNA binding CCR5 chemokine receptor binding glucocorticoid receptor binding signaling adaptor activity identical protein binding protein homodimerization activity sequence-specific DNA binding protein dimerization activity RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding primary miRNA binding lncRNA binding DNA-binding transcription factor binding protein sequestering activity RNA sequestering activity
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter temperature homeostasis response to hypoxia eye photoreceptor cell differentiation regulation of cytokine production response to ischemia regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter protein import into nucleus defense response acute-phase response inflammatory response immune response signal transduction transforming growth factor beta receptor signaling pathway I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling JAK-STAT cascade nervous system development cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation gene expression negative regulation of autophagy positive regulation of vascular endothelial growth factor production positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of hydrogen peroxide biosynthetic process phosphorylation cytokine-mediated signaling pathway sexual reproduction signal transduction involved in regulation of gene expression cell differentiation positive regulation of cell migration intracellular receptor signaling pathway response to estradiol positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production cellular response to hormone stimulus leptin-mediated signaling pathway response to cytokine somatic stem cell population maintenance interleukin-15-mediated signaling pathway interleukin-2-mediated signaling pathway interleukin-9-mediated signaling pathway interleukin-11-mediated signaling pathway interleukin-23-mediated signaling pathway regulation of multicellular organism growth regulation of cell proliferation glucose homeostasis eating behavior mRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling response to peptide hormone protein kinase B signaling cellular response to leptin stimulus response to leptin response to ethanol positive regulation of erythrocyte differentiation positive regulation of Notch signaling pathway positive regulation of angiogenesis negative regulation of glycolytic process positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of mitochondrial membrane permeability astrocyte differentiation negative regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response positive regulation of phagocytosis modulation of synaptic transmission positive regulation of multicellular organismal process regulation of cell cycle radial glial cell differentiation retinal rod cell differentiation regulation of feeding behavior growth hormone receptor signaling pathway JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway interleukin-6-mediated signaling pathway cellular response to cytokine stimulus T-helper 17 type immune response T-helper 17 cell lineage commitment positive regulation of extracellular matrix disassembly inflammatory response to wounding energy homeostasis cellular response to interleukin-17 receptor signaling pathway via STAT postsynapse to nucleus signaling pathway negative regulation of inflammatory response to wounding interleukin-10-mediated signaling pathway negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response regulation of cellular response to hypoxia positive regulation of growth factor dependent skeletal muscle satellite cell proliferation positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of vascular endothelial cell proliferation negative regulation of 3'-UTR-mediated mRNA stabilization negative regulation of primary miRNA processing negative regulation of stem cell differentiation positive regulation of ATP biosynthetic process negative regulation of neuron migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline