Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • FGF2 Antibodies
          Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Invitrogen

          FGF2 Recombinant Superclonal™ Antibody (7HCLC)

          1 Reference
          View all (41) FGF2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite FGF2 Recombinant Superclonal™ Antibody (7HCLC)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          FGF2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          FGF2 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          FGF2 Antibody (710148) in WB

          Western blot analysis of active recombinant human FGFb protein using a FGF-2 Recombinant Rabbit Superclonal™ Antibody (Product # 710148) at a dilution of 2.5 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          FGF2 Antibody in Western Blot (WB)
          FGF2 Recombinant Superclonal™ Antibody (7HCLC)

          Product Details

          710148

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-3 µg/mL
          -

          ELISA (ELISA)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Superclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          7HCLC

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to amino acids 163-285 of human FGF2 (basic)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2532590

          Product Specific Information

          Recombinant rabbit Superclonal™ antibodies are unique offerings from Thermo Fisher Scientific. They are comprised of a selection of multiple different recombinant monoclonal antibodies, providing the best of both worlds - the sensitivity of polyclonal antibodies with the specificity of monoclonal antibodies - all delivered with the consistency only found in a recombinant antibody. While functionally the same as a polyclonal antibody - recognizing multiple epitope sites on the target and producing higher detection sensitivity for low abundance targets - a recombinant rabbit Superclonal™ antibody has a known mixture of light and heavy chains. The exact population can be produced in every lot, circumventing the biological variability typically associated with polyclonal antibody production. Note: Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Target Information

          FGF2 (FGFb, fibroblast growth factor basic) belongs to the fibroblast growth factor (FGF) family, and interacts with high-affinity transmembrane receptors to influence cell proliferation and tissue neovascularization. FGF2 exists as five isoforms with distinct intracellular localizations and functions. The 18 kDa isoform is predominantly cytosolic and acts through cell surface receptors, whereas the 22, 22.5, 24 and 34 kDa isoforms are nuclear and may signal independent of transmembrane receptor pathways. In humans, the gene is located on the q arm of chromosome 4. FGF2 has been implicated in diverse biological processes, such as limb and nervous system development, wound healing, and tumor growth. The mRNA for FGF2 contains multiple polyadenylation sites, and is alternatively translated from non-AUG and AUG initiation codons, resulting in five different isoforms with distinct properties. The CUG-initiated isoforms are localized in the nucleus and are responsible for the intracrine effect, whereas, the AUG-initiated form is mostly cytosolic and is responsible for the paracrine and autocrine effects of this FGF. Diseases associated with FGF2 dysfunction include Kaposi Sarcoma and corneal neovascularization.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 18 kd basic fibroblast growth factor; 21 kd basic fibroblast growth factor (ctg start codon; put.); putative; Basic fibroblast growth factor; basic fibroblast growth factor (ctg start codon); putative; basic fibroblast growth factor bFGF; bFGF; FGF; fgf basic; FGF-2; FGF-b; FGF2; Fibroblast growth factor; Fibroblast growth factor 2; fibroblast growth factor 2 (basic); Fibroblast growth factor basic; H-FGF-b-147; H-FGF-b-154; HBGF-2; Heparin-binding growth factor 2; M-FGF-b; prostatropin

          View more View less

          Gene Aliases: BFGF; FGF-2; FGF2; FGFB; HBGF-2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P09038

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2247

          View more View less

          Function(s)
          fibroblast growth factor receptor binding cytokine activity integrin binding protein binding growth factor activity heparin binding chemokine binding chemoattractant activity identical protein binding histone H3K9me2/3 reader activity receptor-receptor interaction
          Process(es)
          angiogenesis osteoblast differentiation branching involved in ureteric bud morphogenesis organ induction endothelial cell proliferation positive regulation of endothelial cell proliferation cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of neuroblast proliferation chromatin organization transcription from RNA polymerase II promoter chemotaxis signal transduction Ras protein signal transduction nervous system development neuroblast proliferation cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation fibroblast growth factor receptor signaling pathway embryo development ending in birth or egg hatching organ morphogenesis glial cell differentiation positive regulation of endothelial cell migration positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of fibroblast migration growth factor dependent regulation of skeletal muscle satellite cell proliferation substantia nigra development cerebellar granule cell precursor proliferation positive regulation of cerebellar granule cell precursor proliferation neurogenesis cell differentiation hyaluronan catabolic process lung development regulation of cell migration paracrine signaling negative regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway wound healing auditory receptor cell differentiation positive regulation of cell fate specification positive regulation of MAP kinase activity positive regulation of MAPK cascade protein kinase B signaling positive regulation of blood vessel endothelial cell migration negative regulation of blood vessel endothelial cell migration endothelial cell migration response to ethanol positive regulation of auditory receptor cell differentiation positive regulation of osteoblast differentiation regulation of angiogenesis positive regulation of angiogenesis positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter regulation of retinal cell programmed cell death behavioral response to ethanol embryonic morphogenesis positive regulation of smooth muscle cell proliferation response to axon injury stem cell differentiation stem cell development epithelial cell proliferation positive regulation of epithelial cell proliferation positive chemotaxis release of sequestered calcium ion into cytosol regulation of cell cycle positive regulation of cell division positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of cardiac muscle cell proliferation canonical Wnt signaling pathway corticotropin hormone secreting cell differentiation thyroid-stimulating hormone-secreting cell differentiation neuroepithelial cell differentiation chondroblast differentiation mammary gland epithelial cell differentiation angiogenesis involved in coronary vascular morphogenesis negative regulation of wound healing ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to mechanical stimulus stem cell proliferation regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis positive regulation of canonical Wnt signaling pathway positive regulation of lens fiber cell differentiation positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of neuroepithelial cell differentiation negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway regulation of blood vessel endothelial cell proliferation involved in sprouting angiogenesis positive regulation of sprouting angiogenesis response to wortmannin positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation lymphatic endothelial cell migration positive regulation of epithelial tube formation regulation of morphogenesis of an epithelium positive regulation of blood vessel branching positive regulation of vascular endothelial cell proliferation regulation of endothelial cell chemotaxis to fibroblast growth factor positive regulation of endothelial cell chemotaxis to fibroblast growth factor positive regulation of DNA biosynthetic process negative regulation of stem cell proliferation positive regulation of stem cell proliferation positive regulation of stem cell differentiation positive regulation of endothelial cell chemotaxis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline