Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • OPN-R Antibodies
          Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Invitrogen

          OPN-R Recombinant Superclonal™ Antibody (24 HCLC)

          1 Reference
          View all (2) OPN-R antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite OPN-R Recombinant Superclonal™ Antibody (24 HCLC)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          OPN-R Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          OPN-R Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          OPN-R Antibody (711215) in ICC/IF

          Immunofluorescence was performed on fixed and permeabilized U-2 OS cells for detection of endogenous cleaved Osteopontin using Anti- Osteopontin (cleaved) Recombinant Rabbit Superclonal™ Antibody (Product # 711215, 2 µg/mL) and labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Product # A27034, 1:2000). Panel a) shows representative cells that were stained for detection and localization of cleaved Osteopontin protein (green), Panel b) is stained for nuclei (blue) using SlowFade® Go... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          OPN-R Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          OPN-R Antibody in Western Blot (WB)
          OPN-R Recombinant Superclonal™ Antibody (24 HCLC)

          Product Details

          711215

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Expression System

          Expi293

          Class

          Recombinant Superclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          24 HCLC

          Immunogen

          Peptide corresponding to Human SPP1 (aa 158-165)
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_2633133

          Product Specific Information

          This antibody is predicted to react with Monkey, Rabbit and Rat.

          Recombinant rabbit Superclonal™ antibodies are unique offerings from Thermo Fisher Scientific. They are comprised of a selection of multiple different recombinant monoclonal antibodies, providing the best of both worlds - the sensitivity of polyclonal antibodies with the specificity of monoclonal antibodies - all delivered with the consistency only found in a recombinant antibody. While functionally the same as a polyclonal antibody - recognizing multiple epitope sites on the target and producing higher detection sensitivity for low abundance targets - a recombinant rabbit Superclonal™ antibody has a known mixture of light and heavy chains. The exact population can be produced in every lot, circumventing the biological variability typically associated with polyclonal antibody production. Note: Formerly called “Recombinant polyclonal antibody”, this product is now rebranded as “Recombinant Superclonal™ antibody”. The physical product and the performance remain unchanged.

          Target Information

          Osteopontin is a 34kDa extracellular matrix protein with a cell binding domain. It was originally identified as a major component of the non-collagenous organic bone matrix, however, it has subsequently been demonstrated in a wide range of normal adult tissue and body fluids. It is a multifunctional protein involved in bone mineralization, cell adhesion, cell migration, chronic inflammatory disease and transformation. Proteolytic cleavage by thrombin and matrix metalloproteinases close to the integrin-binding Arg-Gly-Asp sequence modulates the function of OPN and its integrin binding properties. Thrombin-cleaved fragments of Osteopontin are overexpressed in malignant glial tumors and provide a molecular niche with survival advantage and provide a novel substrate for plasmin and cathepsin D.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 2AR; 44 kDa bone phosphoprotein; Bone sialoprotein 1; Calcium oxalate crystal growth inhibitor protein; early T-lymphocyte activation 1; Early T-lymphocyte activation 1 protein; lnc-PKD2-2-3; Minopontin; Nephropontin; OSN-C; OSN-D; Osteopontin; osteopontin-like protein; osteopontin/immunoglobulin alpha 1 heavy chain constant region fusion protein; putative OPN isoform 6; Secreted phosphoprotein 1; secreted phosphoprotein 1 (osteopontin, bone sialoprotein I, early T-lymphocyte activation 1); Sialoprotein (osteopontin); SPP-1; SPP1/CALPHA1 fusion; Thrombin OPN-R; unnamed protein product; Urinary stone protein; Uropontin

          View more View less

          Gene Aliases: 2AR; 2b7; Apl-1; BNSP; Bsp; BSPI; Eta; ETA-1; OP; OPN; Opnl; OSP; PSEC0156; Ric; Spp-1; SPP1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P10451, (Mouse) P10923, (Rat) P08721

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6696, (Mouse) 20750, (Rat) 25353

          View more View less

          Function(s)
          cytokine activity integrin binding protein binding small molecule binding extracellular matrix binding cytokine
          Process(es)
          ossification osteoblast differentiation androgen catabolic process cell adhesion signal transduction embryo implantation cell differentiation biomineral tissue development response to vitamin D response to macrophage colony-stimulating factor positive regulation of bone resorption positive regulation of transcription, DNA-templated decidualization response to steroid hormone negative regulation of collateral sprouting of intact axon in response to injury cellular response to testosterone stimulus response to 2,3,7,8-tetrachlorodibenzodioxine positive regulation of estradiol secretion response to organic substance positive regulation of cell-substrate adhesion neutrophil chemotaxis negative regulation of apoptotic process cellular response to fluid shear stress inflammatory response
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline