Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • オンデマンド動画
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • TNF alpha Antibodies

          NeoBiotechnologies

          TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor alpha) Polyclonal Antibody

          View all (220) TNF alpha antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor alpha) Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor alpha) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor alpha) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor alpha) Antibody (7124-RBP14-P1) in IHC (P)

          Formalin-fixed, paraffin-embedded human Pancreas stained with TNF alpha Rabbit Polyclonal Antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor alpha) Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          TNF-alpha (Tumor Necrosis Factor alpha) Polyclonal Antibody

          Product Details

          7124-RBP14-P1

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Assay-dependent
          -

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          4-8 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant full-length human TNF-alpha protein
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          200 µg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.05% BSA

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Target Information

          TNF alpha is a multifunctional proinflammatory cytokine that belongs to the tumor necrosis factor (TNF) superfamily. This cytokine is mainly secreted by macrophage and bind to its receptors, TNFRSF1A/TNFR1 and TNFRSF1B/TNFBR. TNF alpha is involved in the regulation of immune cells, cell proliferation, differentiation, apoptosis, lipid metabolism, and coagulation. TNF alpha exists as a multimer of two, three, or five noncovalently linked units, but shows a single 17 kDa band following SDS-PAGE under non-reducing conditions. Knockout studies in mice also suggested the neuroprotective function of TNF alpha, and has been observed to causes tumor necrosis when injected into tumor-bearing mice. Other functions of TNF-alpha include its role in the immune response to bacterial, viral, parasitic and certain fungal infections, as well as its role in the necrosis of specific tumors. TNF alpha causes cytolysis or cytostasis of certain transformed cells, being synergistic with interferon-gamma in its cytotoxicity. This cytokine has been implicated in a variety of diseases, including autoimmune diseases, insulin resistance, and cancer.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: APC1 protein; Cachectin; cell apoptosis-related protein; DADB-70P7.1; TNF alpha; TNF superfamily; TNF superfamily member 2; TNF α; TNF, macrophage-derived; TNF, monocyte-derived; TNF-a; TNF-alpha; TNFα; Tumor necrosis factor; tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2); tumor necrosis factor alpha; tumor necrosis factor ligand 1F; Tumor necrosis factor ligand superfamily member 2; tumor necrosis factor-alpha; tumor necrotic factor alpha; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: DIF; IMD127; RATTNF; TNF; TNF-alpha; TNFA; TNFSF2; TNLG1F

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P01375, (Rat) P16599

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7124, (Rat) 24835

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding protease binding cytokine activity tumor necrosis factor receptor binding protein binding death receptor agonist activity identical protein binding receptor agonist activity transcription regulatory region DNA binding
          Process(es)
          protein import into nucleus, translocation negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter MAPK cascade activation of MAPKKK activity activation of MAPK activity response to hypoxia cell activation positive regulation of cytokine production regulation of protein phosphorylation positive regulation of protein phosphorylation negative regulation of L-glutamate transport chronic inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of cytokine secretion involved in immune response positive regulation of chronic inflammatory response to antigenic stimulus positive regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin skeletal muscle contraction glucose metabolic process apoptotic process activation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process obsolete transformed cell apoptotic process defense response inflammatory response humoral immune response signal transduction JNK cascade multicellular organism development negative regulation of cell proliferation extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage response to radiation response to mechanical stimulus response to virus organ morphogenesis positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of alkaline phosphatase activity response to activity calcium-mediated signaling extracellular matrix organization osteoclast differentiation sequestering of triglyceride positive regulation of protein complex assembly positive regulation of fever generation lipopolysaccharide-mediated signaling pathway response to lipopolysaccharide negative regulation of interleukin-6 production positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-18 production positive regulation of interleukin-6 production receptor biosynthetic process positive regulation of peptidyl-serine phosphorylation tumor necrosis factor-mediated signaling pathway positive regulation of heterotypic cell-cell adhesion regulation of cell proliferation positive regulation of NF-kappaB import into nucleus response to drug defense response to bacterium positive regulation of apoptotic process positive regulation of programmed cell death regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling negative regulation of protein complex disassembly positive regulation of protein complex disassembly positive regulation of cysteine-type endopeptidase activity involved in apoptotic process positive regulation of MAP kinase activity protein kinase B signaling positive regulation of JUN kinase activity positive regulation of neuron apoptotic process negative regulation of growth of symbiont in host negative regulation of viral genome replication positive regulation of chemokine biosynthetic process cellular extravasation positive regulation of interleukin-8 biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process negative regulation of myoblast differentiation negative regulation of osteoblast differentiation regulation of osteoclast differentiation positive regulation of osteoclast differentiation positive regulation of action potential positive regulation of mitotic nuclear division positive regulation of protein kinase activity negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of translational initiation by iron negative regulation of glucose import positive regulation of JNK cascade embryonic digestive tract development positive regulation of smooth muscle cell proliferation regulation of protein secretion positive regulation of cytokine secretion positive regulation of inflammatory response positive regulation of phagocytosis regulation of insulin secretion positive regulation of synaptic transmission defense response to Gram-positive bacterium leukocyte migration leukocyte tethering or rolling detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of pain negative regulation of lipid catabolic process regulation of immunoglobulin secretion positive regulation of membrane protein ectodomain proteolysis positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity positive regulation of protein transport response to glucocorticoid positive regulation of NFAT protein import into nucleus positive regulation of hair follicle development positive regulation of protein kinase B signaling positive regulation of vitamin D biosynthetic process positive regulation of calcidiol 1-monooxygenase activity epithelial cell proliferation involved in salivary gland morphogenesis regulation of branching involved in salivary gland morphogenesis negative regulation of branching involved in lung morphogenesis cellular response to lipopolysaccharide cellular response to amino acid stimulus cellular response to nicotine cellular response to organic cyclic compound positive regulation of podosome assembly apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway necroptotic signaling pathway response to gold nanoparticle positive regulation of protein localization to cell surface positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production regulation of reactive oxygen species metabolic process negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand microglial cell activation negative regulation of endothelial cell proliferation macrophage activation involved in immune response regulation of immunoglobulin production positive regulation of immunoglobulin production negative regulation of cytokine production involved in immune response negative regulation of systemic arterial blood pressure immune response JAK-STAT cascade circadian rhythm response to xenobiotic stimulus response to bacterium response to salt stress response to fructose negative regulation of heart rate vascular endothelial growth factor production positive regulation of macrophage derived foam cell differentiation negative regulation of lipid storage regulation of metabolic process positive regulation of defense response negative regulation of myelination response to nutrient levels positive regulation of fractalkine production positive regulation of interleukin-1 beta production positive regulation of interleukin-8 production toll-like receptor 3 signaling pathway positive regulation of cellular amide metabolic process response to isolation stress response to macrophage colony-stimulating factor NIK/NF-kappaB signaling vasodilation negative regulation of apoptotic process positive regulation of MAPK cascade negative regulation of blood vessel endothelial cell migration innate immune response response to ethanol regulation of fat cell differentiation negative regulation of fat cell differentiation positive regulation of protein catabolic process positive regulation of cell adhesion positive regulation of lipid metabolic process negative regulation of mitotic cell cycle astrocyte activation regulation of inflammatory response negative regulation of neurogenesis regulation of developmental process modulation of synaptic transmission regulation of synapse organization cognition regulation of secretion regulation of multicellular organismal process regulation of synaptic transmission, glutamatergic positive regulation of glial cell proliferation negative regulation of vascular wound healing regulation of biological quality positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of calcineurin-NFAT signaling cascade cellular response to molecule of bacterial origin cellular response to retinoic acid cellular response to interferon-gamma cellular response to ionizing radiation positive regulation of mononuclear cell migration endothelial cell apoptotic process protein localization to plasma membrane negative regulation of oxidative phosphorylation inflammatory response to wounding cellular response to toxic substance liver regeneration negative regulation of bile acid secretion antiviral innate immune response response to Gram-negative bacterium positive regulation of neuroinflammatory response positive regulation of interleukin-33 production positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response negative regulation of beta-amyloid clearance positive regulation of NIK/NF-kappaB signaling positive regulation of synoviocyte proliferation positive regulation of beta-amyloid formation response to L-glutamate positive regulation of neutrophil activation negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of protein localization to plasma membrane regulation of establishment of endothelial barrier negative regulation of bicellular tight junction assembly positive regulation of cellular protein localization cellular response to beta-amyloid positive regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of leukocyte adhesion to vascular endothelial cell positive regulation of leukocyte adhesion to arterial endothelial cell regulation of membrane lipid metabolic process response to 3,3',5-triiodo-L-thyronine positive regulation of blood microparticle formation positive regulation of hepatocyte proliferation regulation of endothelial cell apoptotic process positive regulation of DNA biosynthetic process negative regulation of apoptotic signaling pathway positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-794c4b9cd6-8pzg4:80/100.66.75.138:80.
          git-commit: 7e8dd63fde7d4486b98ef9ac5cf4e365aa842ffe
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.52.0-Offline