Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • TYK2 Antibodies

          Invitrogen

          TYK2 Polyclonal Antibody

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          1 Reference
          View all (20) TYK2 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TYK2 Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (1)
          TYK2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          TYK2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 5

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TYK2 Antibody (720124) in ICC/IF

          Immunofluorescence was performed on fixed and permeabilized A549 cells for detection of TYK-2 using Anti-TYK-2 Rabbit Polyclonal Antibody (Product # 720124, 1 µg/mL) and labeled with Goat anti-Rabbit IgG (Heavy Chain) Superclonal Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Product # A27034, 1:2000). Panel a) shows representative cells that were stained for detection and localization of TYK2 protein (green), Panel b) is stained for nuclei (blue) using SlowFade® Gold Antifade Mountant with DAPI (Product # S36938). Panel c) represents cyt... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TYK2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          TYK2 Antibody in Western Blot (WB)
          TYK2 Antibody in Western Blot (WB)
          TYK2 Antibody in Western Blot (WB)
          TYK2 Antibody
          TYK2 Polyclonal Antibody

          Product Details

          720124

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          0.5-1 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Non-human primate

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Recombinant protein corresponding to Human TYK2 (aa 439-646)
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 0.1% BSA, 30% glycerol

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2609023

          Product Specific Information

          These Polyclonal antibodies are of rabbit origin developed by immunizing animals with proteins or peptides. The polyclonal antibody is purified by affinity purification from the rabbit sera generated after immunizing the rabbits with a specific type of protein or peptide. The purified antibody is tested for its functionality in various relevant research applications. The antibody is developed for Research Use Only and is non-hazardous or non-infectious in nature.

          Target Information

          Tyrosine Kinase 2 (TYK2) a member of the JAK kinase family, plays both structural and catalytic roles in type I interferon (IFN) signaling. As such, it may play a role in anti-viral immunity. A mutation in this gene has been associated with hyperimmunoglobulin E syndrome (HIES) - a primary immunodeficiency characterized by elevated serum immunoglobulin E.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 4833430L21Rik; AW540162; BRE1; BRE1A; C79397; hBRE1; mKIAA4116; Non-receptor tyrosine-protein kinase TYK2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: IMD35; JTK1; TYK2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P29597

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7297

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding protein kinase activity protein tyrosine kinase activity non-membrane spanning protein tyrosine kinase activity growth hormone receptor binding protein binding ATP binding kinase activity transferase activity
          Process(es)
          regulation of transcription from RNA polymerase II promoter protein phosphorylation immune response JAK-STAT cascade cell proliferation cytokine-mediated signaling pathway regulation of cell-cell adhesion cell differentiation positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-17 production positive regulation of natural killer cell proliferation intracellular signal transduction interleukin-12-mediated signaling pathway interleukin-23-mediated signaling pathway type III interferon-mediated signaling pathway positive regulation of T cell proliferation regulation of JAK-STAT cascade positive regulation of JAK-STAT cascade regulation of alpha-beta T cell activation positive regulation of NK T cell proliferation interferon-gamma-mediated signaling pathway type I interferon signaling pathway JAK-STAT cascade involved in growth hormone signaling pathway cellular response to virus interleukin-10-mediated signaling pathway positive regulation of protein localization to nucleus positive regulation of T-helper 17 type immune response
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-h9fps:80/100.66.77.141:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline