Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • RNA pol II CTD Antibodies

          Bethyl Laboratories

          RNA Polymerase II Polyclonal Antibody

          View all (30) RNA pol II CTD antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite RNA Polymerase II Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          RNA Polymerase II Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          RNA Polymerase II Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          RNA Polymerase II Antibody (A300-653A) in WB

          Detection of human RNA-Polymerase-2 by western blot. Samples: Whole cell lysate (10 µg) from K-562, HEK293T, Jurkat, and HeLa cells prepared using NETN lysis buffer. Antibody: Affinity purified rabbit anti-RNA-Polymerase-2 antibody (Product # A300-653A) (lot A300-653A-4) used for WB at 0.04 µg/mL. Detection: Chemiluminescence with an exposure time of 3 minutes. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          RNA Polymerase II Antibody in Western Blot (WB)
          RNA Polymerase II Antibody in Western Blot (WB)
          RNA Polymerase II Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          RNA Polymerase II Polyclonal Antibody

          Product Details

          A300-653A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000-1:10,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          1-4 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          C-terminal repeat of Human RNA Polymerase II.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          TBS, pH 7-8, with 0.1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Target Information

          RNA polymerase II is the enzyme responsible for the synthesis of mRNA and many non-coding RNAs. POLR2A encodes RNA polymerase II subunit B1 (RPB1), the largest subunit of RNA polymerase II. The C-terminal domain (CTD) of RPB1 contains tandem heptapeptide repeats with the consensus sequence YSPTSPS. Phosphorylation and other modifications within this sequence influence the recruitment of factors that regulate the transcription cycle. Recruitment of RNA processing factors to the elongation complex is coordinated by the phosphorylation of Serine-2 and Serine-5 residues within the CTD.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 3'-5' exoribonuclease; DNA-directed RNA polymerase II largest subunit, RNA polymerase II 220 kd subunit; DNA-directed RNA polymerase II subunit A; DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1; DNA-directed RNA polymerase III largest subunit; EC 2.7.7.6; MGC75453; Pol II S2p; polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A, 220kDa; polymerase (RNA) II subunit A; POLYMERASE II; RNA; RNA POL2; RNA polymerase II; RNA polymerase II 1; RNA polymerase II C-terminal domain; RNA polymerase II carboxy-terminal domain; RNA polymerase II subunit B1; RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1; RP02; RPB220; RPO21; SUA8; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 220kDa; hRPB220; hsRPB1; NEDHIB; POLR2; POLR2A; POLRA; RPB1; RPBh1; Rpii215; RpIILS; RPO2; Rpo2-1; RPOL2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P24928, (Mouse) P08775

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 5430, (Mouse) 20020

          View more View less

          Function(s)
          magnesium ion binding nucleic acid binding DNA binding RNA binding DNA-directed RNA polymerase activity RNA-directed RNA polymerase activity protein binding zinc ion binding transferase activity nucleotidyltransferase activity hydrolase activity kinase binding ubiquitin protein ligase binding RNA polymerase activity metal ion binding microfibril binding promoter-specific chromatin binding core promoter binding RNA polymerase II activity poly(A) RNA binding DNA-directed RNA polymerase
          Process(es)
          transcription, RNA-templated transcription, DNA-templated DNA-templated transcription, termination regulation of transcription, DNA-templated transcription from RNA polymerase II promoter transcription elongation from RNA polymerase II promoter positive regulation of gene expression positive regulation of RNA splicing mRNA transcription from RNA polymerase II promoter
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-8dsbr:80/100.66.76.150:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline