Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • beta Catenin Antibodies

          Bethyl Laboratories

          Beta-catenin Polyclonal Antibody

          View all (200) beta Catenin antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Beta-catenin Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          Beta-catenin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Beta-catenin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Beta-catenin Antibody (A302-011A) in IHC (P)

          Detection of human beta Catenin by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human ovarian carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-beta Catenin (Product # A302-011A) used at a dilution of 1:200 (1 µg/mL). Detection: DAB. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Beta-catenin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Beta-catenin Antibody in Western Blot (WB)
          Beta-catenin Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Beta-catenin Polyclonal Antibody

          Product Details

          A302-011A

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:2,000-1:10,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:100-1:500
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:500
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          2-5 µg/mg lysate
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Region between residue 710 and 760 of human beta-catenin.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.20 mg/mL

          Amount

          20 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Application Note: For IHC, epitope retrieval with citrate buffer pH 6.0 is recommended for FFPE tissue sections.

          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Rat, X. laevis, Bovine and Dog

          Target Information

          Beta-catenin, an adherens junction (AJ) protein, was originally identified as a component of cell-cell adhesion structures. AJs are necessary for the creation and maintenance of epithelial cell layers by regulating cell growth and adhesion between cells. Beta-catenin interacts with the cytoplasmic domain of E-cadherin and links E-cadherin to alpha-catenin, which in turn mediates anchorage of the E-cadherin complex to the cortical actin cytoskeleton. Studies show that Beta-catenin also binds to another cytoskeletal complex containing the adenomatous polyposis coli protein and microtubules, and interacts with several signaling pathways that include tyrosine kinases, phosphatases and Wnt/Wingless. The interplay between beta-catenin, cytoskeletal complexes and signaling pathways may regulate morphogenesis. Beta-catenin is expressed in several hair follicle cell types, basal and peripheral matrix cells, and cells of the outer and inner root sheats. A pathological role of beta-catenin has been identified in pilomatrixoma (PTR), medulloblastoma (MDB), colorectal cancer (CRC), ovarian cancer, and tumor development. In the nucleus, beta-catenin serves to co activate a family of Lef/Tcf transcription factors that stimulate transcription of target genes including those encoding cyclin D and c-myc that promote cell proliferation. The influence on cell proliferation is the molecular basis for the role of beta-catenin in tumorgenesis, specifically, solid tumors of the breast, colon, liver, lung, gastric, prostate, and skin.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Bcatenin; beta 1 88kDa; Beta-catenin; Betacatenin; C20orf33; Cadherin associated protein; catenin; catenin (cadherin-associated protein), beta 1, 88kDa; Catenin b 1; Catenin b1; Catenin beta-1; Catenin beta1; Catenin β 1; Catenin β1; CTNB1; dJ633O20.1; DKFZp686D02253; FLJ25606; FLJ37923; NAP; NYD-SP19; OTTHUMP00000209289; P14L; PP8304; RP5-1118M15.1; unnamed protein product; β catenin; βcatenin

          View more View less

          Gene Aliases: armadillo; Bfc; Catnb; CTNNB; CTNNB1; EVR7; Mesc; MRD19; NEDSDV; OK/SW-cl.35; PRO2286

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P35222, (Mouse) Q02248

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1499, (Mouse) 12387

          View more View less

          Function(s)
          transcription cofactor binding transcription corepressor binding chromatin binding transcription coactivator activity receptor binding protein binding ligand-dependent nuclear receptor binding enzyme binding kinase binding protein kinase binding phosphatase binding protein phosphatase binding estrogen receptor binding ubiquitin protein ligase binding ion channel binding alpha-catenin binding cadherin binding SMAD binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding I-SMAD binding disordered domain specific binding DNA-binding transcription factor binding histone methyltransferase binding RNA polymerase II activating transcription factor binding DNA binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding signal transducer activity protein C-terminus binding transcription factor binding protein complex binding ionotropic glutamate receptor binding nuclear hormone receptor binding transcription regulatory region DNA binding nitric-oxide synthase binding R-SMAD binding repressing transcription factor binding euchromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter embryonic axis specification cell morphogenesis involved in differentiation skeletal system development patterning of blood vessels vasculogenesis branching involved in ureteric bud morphogenesis in utero embryonic development gastrulation with mouth forming second endoderm formation cell fate specification cell fate determination endodermal cell fate commitment neuron migration kidney development neural plate development vasculature development positive regulation of neuroblast proliferation positive regulation of mesenchymal cell proliferation lens morphogenesis in camera-type eye ventricular compact myocardium morphogenesis regulation of secondary heart field cardioblast proliferation mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis metanephros morphogenesis transcription, DNA-templated regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter cell adhesion cell-matrix adhesion chemical synaptic transmission ectoderm development nervous system development glial cell fate determination heart development cell proliferation positive regulation of cell proliferation negative regulation of cell proliferation anterior/posterior axis specification dorsal/ventral axis specification dorsal/ventral pattern formation proximal/distal pattern formation cellular process regulation of gene expression positive regulation of gene expression positive regulation of epithelial to mesenchymal transition positive regulation of heparan sulfate proteoglycan biosynthetic process Schwann cell proliferation Wnt signaling pathway morphogenesis of embryonic epithelium single organismal cell-cell adhesion stem cell population maintenance layer formation in cerebral cortex central nervous system vasculogenesis hair cycle process hemopoiesis cell differentiation T cell differentiation osteoclast differentiation lung development male genitalia development regulation of epithelial cell differentiation positive regulation of epithelial cell differentiation forebrain development regulation of centriole-centriole cohesion pancreas development hair follicle morphogenesis regulation of myelination positive regulation of telomere maintenance via telomerase negative regulation of chondrocyte differentiation response to estradiol T cell differentiation in thymus negative regulation of protein sumoylation response to cytokine adherens junction organization adherens junction assembly protein localization to cell surface cellular protein localization embryonic heart tube development genitalia morphogenesis embryonic forelimb morphogenesis embryonic hindlimb morphogenesis embryonic skeletal limb joint morphogenesis regulation of cell proliferation regulation of T cell proliferation odontogenesis of dentin-containing tooth regulation of cell fate specification embryonic digit morphogenesis regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of MAPK cascade skin development response to estrogen canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of epithelial to mesenchymal transition canonical Wnt signaling pathway involved in negative regulation of apoptotic process bone resorption regulation of cell differentiation negative regulation of cell differentiation positive regulation of endothelial cell differentiation regulation of osteoblast differentiation positive regulation of osteoblast differentiation regulation of osteoclast differentiation negative regulation of osteoclast differentiation positive regulation of fibroblast growth factor receptor signaling pathway negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter negative regulation of mitotic cell cycle, embryonic chromatin-mediated maintenance of transcription cell maturation synaptic vesicle transport animal organ development thymus development oocyte development embryonic foregut morphogenesis regulation of smooth muscle cell proliferation negative regulation of oligodendrocyte differentiation synapse organization smooth muscle cell differentiation protein heterooligomerization positive regulation of telomerase activity cardiac muscle cell proliferation oviduct development canonical Wnt signaling pathway limb development trachea morphogenesis trachea formation epithelial tube branching involved in lung morphogenesis lung cell differentiation lung-associated mesenchyme development mesenchyme development lung induction epithelial cell differentiation involved in prostate gland development positive regulation of epithelial cell proliferation involved in prostate gland development hair follicle placode formation mesenchymal cell proliferation involved in lung development cardiac vascular smooth muscle cell differentiation coronary artery morphogenesis epicardium-derived cardiac vascular smooth muscle cell differentiation positive regulation of branching involved in lung morphogenesis endothelial tube morphogenesis fungiform papilla formation canonical Wnt signaling pathway involved in positive regulation of cardiac outflow tract cell proliferation sympathetic ganglion development regulation of centromeric sister chromatid cohesion cellular response to mechanical stimulus cellular response to growth factor stimulus cellular response to organic cyclic compound cellular response to indole-3-methanol renal system development renal vesicle formation renal inner medulla development renal outer medulla development nephron tubule formation mesenchyme morphogenesis regulation of nephron tubule epithelial cell differentiation regulation of calcium ion import negative regulation of neuron death cellular response to insulin-like growth factor stimulus regulation of protein localization to cell surface positive regulation of determination of dorsal identity negative regulation of apoptotic signaling pathway MAPK cascade protein polyubiquitination cell morphogenesis osteoblast differentiation epithelial to mesenchymal transition tissue homeostasis chondrocyte differentiation outflow tract morphogenesis negative regulation of mesenchymal to epithelial transition involved in metanephros morphogenesis transcription from RNA polymerase II promoter epidermal growth factor receptor signaling pathway neuroblast proliferation protein localization fibroblast growth factor receptor signaling pathway response to xenobiotic stimulus mesenchymal cell proliferation gene expression negative regulation of gene expression regulation of epithelial to mesenchymal transition negative regulation of angiogenesis hypothalamus development neuron differentiation epithelial cell differentiation midbrain development hindbrain development regulation of protein ubiquitination positive regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter positive regulation of homotypic cell-cell adhesion hair cell differentiation detection of muscle stretch astrocyte-dopaminergic neuron signaling negative regulation of apoptotic process proteasome-mediated ubiquitin-dependent protein catabolic process negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process cell-cell adhesion mediated by cadherin canonical Wnt signaling pathway involved in mesenchymal stem cell differentiation positive regulation of cell differentiation regulation of angiogenesis positive regulation of angiogenesis regulation of fibroblast proliferation embryonic organ development positive regulation of skeletal muscle tissue development neuron fate determination oligodendrocyte differentiation regulation of neurogenesis negative regulation of neurogenesis detection of mechanical stimulus myoblast proliferation regulation of timing of anagen regulation of synapse assembly mesenchymal to epithelial transition lung epithelial cell differentiation epithelial cell proliferation involved in prostate gland development establishment of blood-brain barrier cranial ganglion development stem cell proliferation mesenchymal stem cell differentiation negative regulation of canonical Wnt signaling pathway acinar cell differentiation synaptic vesicle clustering apoptotic signaling pathway cell-cell adhesion positive regulation of odontoblast differentiation negative regulation of oxidative stress-induced neuron intrinsic apoptotic signaling pathway cranial skeletal system development midbrain dopaminergic neuron differentiation positive regulation of blood vessel branching neuron projection extension embryonic brain development dorsal root ganglion development establishment of blood-retinal barrier positive regulation of neural precursor cell proliferation positive regulation of myoblast proliferation positive regulation of stem cell proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline