Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Tau Antibodies

          Invitrogen

          Tau Monoclonal Antibody (TAU-5)

          Advanced Verification
          68 Published Figures
          173 References
          View all (174) Tau antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Tau Monoclonal Antibody (TAU-5)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (8)
          • Published Figures (68)
          • Advanced Verification (1)
          Tau Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Tau Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 77

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Tau Antibody (AHB0042) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Tau (Tau-5) was done on 70% confluent log phase SHSY5Y cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 15 minutes, permeabilized with 0.25% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 5% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Tau (Tau-5) Mouse Monoclonal Antibody (Product # AHB0042) at 1 µg/mL in 1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature and then labeled with Alexa Fluor 488 Rabbit Anti-Mouse IgG Secondary Antibody (Product # A-11059) at a dilution of 1:400 for 3... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Tau Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Tau Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Tau Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Tau Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Tau Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Multiplex Immunohistochemistry (mIHC)
          Tau Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Tau Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Tau Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Tau Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Tau Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Tau Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Tau Antibody in Western Blot, Immunohistochemistry (Frozen) (WB, IHC (F))
          Tau Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot, ELISA (WB, ELISA)
          Tau Antibody in Western Blot, Immunoprecipitation (WB, IP)
          Tau Antibody in Western Blot, ELISA (WB, ELISA)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Western Blot (WB)
          Tau Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Tau Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          Tau Antibody in Immunomicroscopy (IM)
          Tau Antibody
          Tau Monoclonal Antibody (TAU-5)

          Product Details

          AHB0042

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500
          View 124 publications 124 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 14 publications 14 publications

          Multiplex Immunohistochemistry (mIHC)

          1:20-1:500
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:20-1:200
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:500
          View 3 publications 3 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          Assay-dependent
          View 10 publications 10 publications

          ELISA (ELISA)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          View 9 publications 9 publications

          Proximity Ligation Assay (PLA) (PLA)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Dot blot (DB)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunomicroscopy (IM)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoelectrophoresis (IE)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 5 publications 5 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Human, Mouse, Sheep, Rat

          Published species

          Bovine, Chicken, Human, Insect, Mouse, Non-human primate, Rat, Zebrafish

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          TAU-5

          Immunogen

          Purified bovine microtubule-associated proteins.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          purified

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2536235

          Target Information

          Tau is a neuronal microtubule-associated protein found predominantly on axons. The function of Tau is to promote tubulin polymerization and stabilize microtubules. The C-terminus binds axonal microtubules while the N- terminus binds neural plasma membrane components, suggesting that tau functions as a linker protein between both. Axonal polarity is predetermined by TAU/MAPT localization (in the neuronal cell) in the domain of the cell body defined by the centrosome. The short isoforms allow plasticity of the cytoskeleton while the longer isoforms may preferentially play a role in its stabilization. In its hyper-phosphorylated form, Tau is the major component of paired helical filaments (PHF), the building block of neurofibrillary lesions in Alzheimer's diseases (AD) brain. Hyper-phosphorylation impairs the microtubule binding function of Tau, resulting in the destabilization of microtubules in AD brains, ultimately leading to the degeneration of the affected neurons. Numerous serine/threonine kinases phosphorylate Tau, including GSK-3beta, protein kinase A (PKA), cyclin-dependent kinase 5 (cdk5) and casein kinase II. Hyper-phosphorylated Tau is found in neurofibrillary lesions in a range and other central nervous system disorders such as Pick's disease, frontotemporal dementia, cortico-basal degeneration and progressive supranuclear palsy.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: FLJ31424; FTDP17; G protein beta1/gamma2 subunit-interacting factor 1; map tau; MGC138549; Microtubule-associated protein tau; microtubules; Neurofibrillary tangle protein; neurofibrillary tangles; Neuronal Marker; Paired helical filament-tau; PHF-tau; PHFtau; protein phosphatase 1, regulatory subunit 103; Tau microtubule-associated protein; Tau-4; Tau-derived paired helical filament hexapeptide; Tau5; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AI413597; AW045860; DDPAC; FTD1; FTDP-17; MAPT; MAPTL; MSTD; Mtapt; MTBT1; MTBT2; PPND; PPP1R103; pTau; RNPTAU; TAU; tau-40; Tau-PHF6

          View more View less

          UniProt ID: (Bovine) P29172, (Human) P10636, (Mouse) P10637

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 281296, (Human) 4137, (Sheep) 101121024, (Rat) 29477, (Mouse) 17762

          View more View less

          Function(s)
          protein binding DNA binding AT DNA binding double-stranded DNA binding single-stranded DNA binding RNA binding actin binding microtubule binding tubulin binding SH3 domain binding enzyme binding protein kinase binding protein binding, bridging apolipoprotein binding dynactin binding phosphatidylinositol binding identical protein binding sequence-specific DNA binding chaperone binding protein phosphatase 2A binding Hsp90 protein binding lipoprotein particle binding histone-dependent DNA binding microtubule lateral binding phosphatidylinositol bisphosphate binding protein domain specific binding protein complex binding
          Process(es)
          positive regulation of diacylglycerol kinase activity microtubule cytoskeleton organization microglial cell activation cellular response to DNA damage stimulus cell-cell signaling synapse assembly learning or memory memory response to lead ion regulation of autophagy negative regulation of gene expression negative regulation of mitochondrial membrane potential rRNA metabolic process axonal transport of mitochondrion central nervous system neuron development regulation of microtubule polymerization or depolymerization regulation of microtubule polymerization positive regulation of microtubule polymerization cytoplasmic microtubule organization neuron projection development positive regulation of superoxide anion generation regulation of chromosome organization stress granule assembly cellular response to heat cellular response to reactive oxygen species positive regulation of axon extension microtubule polymerization astrocyte activation regulation of synaptic plasticity intracellular distribution of mitochondria generation of neurons synapse organization regulation of calcium-mediated signaling protein polymerization protein homooligomerization axon development regulation of microtubule cytoskeleton organization plus-end-directed organelle transport along microtubule regulation of mitochondrial fission negative regulation of mitochondrial fission fibril organization axonal transport regulation of cellular response to heat regulation of long term synaptic depression positive regulation of protein localization to synapse neurofibrillary tangle assembly negative regulation of establishment of protein localization to mitochondrion positive regulation of cellular protein localization negative regulation of tubulin deacetylation amyloid fibril formation cellular response to nerve growth factor stimulus cellular response to brain-derived neurotrophic factor stimulus neuron migration apoptotic process microtubule-based process axonogenesis brain development female pregnancy response to nutrient adult walking behavior axo-dendritic transport intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress response to organic substance neuron differentiation negative regulation of intracellular transport mitochondrion transport along microtubule axon extension regulation of microtubule-based movement
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline