Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • iNOS Antibodies

          Proteintech

          iNOS Polyclonal Antibody, CoraLite® Plus 488

          View all (61) iNOS antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite iNOS Polyclonal Antibody, CoraLite® Plus 488

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          iNOS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          iNOS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          iNOS Antibody (CL48818985100UL) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HeLa cells using CoraLite 488 iNOS antibody (Product # CL48818985100UL)) at dilution of 1:100.Blue (DAPI). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          iNOS Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          iNOS Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          CL48818985100UL

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          0.4 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Conjugate

          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488

          Excitation/Emission Max

          493/522 nm

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark

          Shipping conditions

          Wet ice

          Target Information

          iNOS (Inducible Nitric oxide, NO, NOS) is an inorganic, gaseous free radical that carries a variety of messages between cells. Vasorelaxation, neurotransmission and cytotoxicity can all be potentiated through cellular response to NO. NO production is mediated by members of the nitric oxide synthase (NOS) family. iNOS is expressed in liver and inducible by a combination of lipopolysaccharide and certain cytokines. NOS catalyzes the oxidization of L-arginine to produce L-citrulline and NO. Two constitutive isoforms, brain or neuronal NOS (b or nNOS, type I) and endothelial cell NOS (eNOS, type III), and one inducible isoform (iNOS, type II), have been cloned. All NOS isoforms contain calmodulin, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH), flavin adenine dinucleotide (FAD), and flavin mononucleotide (FMN) binding domains. iNOS is found in a variety of cell types including macrophages, hepatocytes, synoviocytes, and smooth muscle cells. Cytokines such as interferon-gamma (IFN), tumor necrosis factor (TNF), interleukin-1 and -2, and lipopolysaccarides (LPS) cause an increase in iNOS mRNA, protein, and activity levels. Protein kinase C-stimulating agents exhibit the same effect on iNOS activity. After cytokine induction, iNOS exhibits a delayed activity response which is then followed by a significant increase in NO production over a long period of time. Three related iNOS pseudogenes are located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. Diseases associated with iNOS dysfunction include achalasia and impotence.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: calcium-calmodulin independent nitric oxide synthase iNOS; HEP-NOS; Hepatocyte NOS; hepatocytes; inducible nitric oxide synthase; Inducible NO synthase; Inducible NOS; MAC-NOS; Macrophage NOS; nitric oxide synthase; nitric oxide synthase 2, inducible; nitric oxide synthase 2, inducible, macrophage; nitric oxide synthase 2A (inducible, hepatocytes); Nitric oxide synthase, inducible; nitric oxide synthase, macrophage; nitric oxide synthase-inducible; NOS type II; NOS, type II; OTTMUSP00000000202; Peptidyl-cysteine S-nitrosylase NOS2; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: HEP-NOS; i-NOS; INOS; Inosl; NOS; Nos-2; NOS-II; NOS2; NOS2A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P35228, (Mouse) P29477, (Rat) Q06518

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4843, (Mouse) 18126, (Rat) 24599

          View more View less

          Function(s)
          nitric-oxide synthase activity protein binding calmodulin binding FMN binding oxidoreductase activity heme binding tetrahydrobiopterin binding arginine binding protein homodimerization activity metal ion binding flavin adenine dinucleotide binding NADP binding actin binding NADPH-hemoprotein reductase activity receptor binding iron ion binding beta-catenin binding cAMP-dependent protein kinase regulator activity protein kinase binding cadherin binding nitric-oxide synthase binding Hsp90 protein binding amino acid binding oxidoreductase protein modifying enzyme
          Process(es)
          response to hypoxia positive regulation of leukocyte mediated cytotoxicity innate immune response in mucosa arginine catabolic process superoxide metabolic process nitric oxide biosynthetic process inflammatory response nitric oxide mediated signal transduction circadian rhythm response to bacterium response to hormone negative regulation of gene expression peptidyl-cysteine S-nitrosylation prostaglandin secretion response to lipopolysaccharide positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production Fc-gamma receptor signaling pathway involved in phagocytosis regulation of cell proliferation negative regulation of protein catabolic process defense response to bacterium regulation of cellular respiration cell redox homeostasis negative regulation of blood pressure regulation of insulin secretion defense response to Gram-negative bacterium cellular response to lipopolysaccharide cellular response to interferon-gamma cellular response to xenobiotic stimulus regulation of cytokine production involved in inflammatory response ovulation from ovarian follicle positive regulation of guanylate cyclase activity cellular response to drug regulation of protein kinase activity positive regulation of vasodilation positive regulation of killing of cells of other organism oxidation-reduction process endothelial cell proliferation blood vessel remodeling signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway coupled to cGMP nucleotide second messenger aging regulation of heart contraction regulation of blood pressure response to mechanical stimulus response to activity glycoside metabolic process cGMP-mediated signaling response to estradiol response to tumor necrosis factor intracellular signal transduction response to immobilization stress wound healing positive regulation of apoptotic process retinoic acid receptor signaling pathway cellular response to lithium ion cellular response to vitamin D cellular response to interleukin-1 cellular response to tumor necrosis factor cellular response to redox state response to dexamethasone
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline