Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin Pan Type I/II Antibodies

          Proteintech

          pan-keratin Polyclonal Antibody, CoraLite® Plus 488

          View all (67) Cytokeratin Pan Type I/II antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite pan-keratin Polyclonal Antibody, CoraLite® Plus 488

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          pan-keratin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          pan-keratin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          pan-keratin Antibody (CL48826411100UL) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed HeLa cells using CoraLite 488 pan-keRatin antibody (Product # CL48826411100UL)) at dilution of 1:100. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          pan-keratin Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          pan-keratin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          pan-keratin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          pan-keratin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          pan-keratin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          pan-keratin Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          pan-keratin Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          CL48826411100UL

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          0.2 µg
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Conjugate

          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488

          Excitation/Emission Max

          493/522 nm

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 50% glycerol, 0.5% BSA

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark

          Shipping conditions

          Wet ice

          Target Information

          Cytokeratin pan is part of a subfamily of intermediate filament proteins that are characterized by remarkable biochemical diversity, and represented in human epithelial tissues by at least 20 different polypeptides. Cytokeratins range in molecular weight between 40 kDa- 68 kDa, and an isoelectric pH between 4.9-7.8. The individual human cytokeratins are numbered 1 to 20. The various epithelia in the human body usually express cytokeratins which are not only characteristic of the type of epithelium, but also related to the degree of maturation or differentiation within an epithelium. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial malignancies. The cytokeratin antibodies are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays. The composition of cytokeratin pairs vary with the epithelial cell type, stage of differentiation, cellular growth environment, and disease state. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 39.1; 40-kDa keratin intermediate filament; 58 kDa cytokeratin; 65 kDa cytokeratin; 67 kDa cytokeratin; Cell proliferation-inducing gene 46 protein; CK-1; CK-10; CK-13; CK-14; CK-15; CK-16; CK-17; CK-18; CK-19; CK-1B; CK-2e; CK-2P; CK-3; CK-4; CK-5; CK-6A; CK-6D; CK-7; CK-8; cytokeratin 1; cytokeratin 10; cytokeratin 13; cytokeratin 14; cytokeratin 15; cytokeratin 16; cytokeratin 18; cytokeratin 19; cytokeratin 2; cytokeratin 3; cytokeratin 4; cytokeratin 6A; cytokeratin 6C; cytokeratin 6D; cytokeratin 7; cytokeratin 8; Cytokeratin-1; Cytokeratin-10; Cytokeratin-13; Cytokeratin-14; Cytokeratin-15; Cytokeratin-16; Cytokeratin-17; Cytokeratin-18; Cytokeratin-19; Cytokeratin-1B; Cytokeratin-2e; Cytokeratin-2P; Cytokeratin-3; Cytokeratin-4; Cytokeratin-5; Cytokeratin-6A; Cytokeratin-6D; Cytokeratin-7; Cytokeratin-8; cytoskeletal protein; epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types; epidermolytic hyperkeratosis 1; Epithelial keratin-2e; focal non-epidermolytic palmoplantar keratoderma; Hair alpha protein; HLA-DRB1-restricted epitope S1; HLA-DRB1-restricted epitope S2; HLA-DRB1-restricted epitope S3; HLA-DRB1-restricted epitope S4; HMWCK; intermediate filament protein K16; intermediate filament protein; K7; K1; K10; K13; K14; K15; K16; K17; K18; K19; K1B; K2e; K2P; K3; K4; K5; K6A; K7; K76; K77; K8; keratin 1, type II; keratin 10, type I; keratin 13, type I; keratin 14, type I; keratin 15, type I; keratin 16 homolog; keratin 16, type I; keratin 17, type I; keratin 18, type I; keratin 19, type I; Keratin 1B; keratin 2, type II; keratin 2p; keratin 3, type II; keratin 4, type II; keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types); keratin 5, type II; keratin 6A, , type II; keratin 6A, type II; keratin 7, type II; keratin 76, type II; keratin 77, type II; keratin 8, type II; keratin K5; keratin type II; Keratin type II cytoskeletal 5; keratin, 55K type II cytoskeletal; keratin, epidermal type II, K6A; keratin, simple epithelial type I, K7; Keratin, type I cytoskeletal 10; Keratin, type I cytoskeletal 13; Keratin, type I cytoskeletal 14; Keratin, type I cytoskeletal 15; Keratin, type I cytoskeletal 16; Keratin, type I cytoskeletal 17; Keratin, type I cytoskeletal 18; Keratin, type I cytoskeletal 19; keratin, type I, 40-kd; Keratin, type II cytoskeletal 1; Keratin, type II cytoskeletal 1b; Keratin, type II cytoskeletal 2 epidermal; Keratin, type II cytoskeletal 2 oral; Keratin, type II cytoskeletal 3; Keratin, type II cytoskeletal 4; Keratin, type II cytoskeletal 5; Keratin, type II cytoskeletal 6A; Keratin, type II cytoskeletal 7; Keratin, type II cytoskeletal 8; Keratin-1; Keratin-10; Keratin-13; Keratin-14; Keratin-15; keratin-15, basic; keratin-15, beta; Keratin-16; Keratin-17; Keratin-18; Keratin-19; Keratin-2 epidermis; Keratin-2e; Keratin-3; Keratin-4; Keratin-5; Keratin-6A; Keratin-7; Keratin-76; Keratin-77; Keratin-8; KRT1B; KRT5; ORF; Pan CK; pan Cytokeratin; pan keratin; pankeratin; PIG46; Sarcolectin; type I cytoskeletal 15; type II cytoskeletal 1b; type II keratin subunit protein; type II mesothelial keratin K7; Type-II keratin Kb1; Type-II keratin Kb2; Type-II keratin Kb3; Type-II Keratin Kb39; Type-II keratin Kb4; Type-II keratin Kb5; Type-II keratin Kb6; Type-II keratin Kb7; Type-II keratin Kb8; Type-II keratin Kb9; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 39.1; AEI2; BCIE; BIE; CARD2; CK-17; CK-18; CK-2e; CK-4; CK-6C; CK-6E; CK-8; CK1; CK10; CK13; CK14; CK15; CK16; CK19; CK3; CK4; CK5; CK6A; CK6C; CK6D; CK7; CK8; CYK18; CYK4; CYK8; DDD; DDD1; EBS1; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; EBS3; EBS4; EHK; EHK1; EHK2; EHK2A; EHK2B; EPPK; FNEPPK; HUMCYT2A; IHL; K1; K10; K13; K14; K15; K16; K17; K18; K19; K1B; K1CO; K1CP; K1CS; K2C7; K2C8; K2e; K3; K4; K5; K6A; K6C; K6D; K7; K8; KO; KPP; KRT1; KRT10; KRT13; KRT14; KRT15; KRT16; KRT16A; KRT17; KRT18; KRT19; KRT1A; KRT1B; KRT2; KRT2A; KRT2B; KRT2E; KRT2P; KRT3; KRT4; KRT5; KRT5A; KRT6A; KRT6C; KRT6D; KRT7; KRT76; KRT77; KRT8; KRTA; KRTB; KRTE; MECD2; NEPPK; NFJ; PC; PC1; PC2; PC3; PCHC1; PIG46; SCL; WSN1; WSN2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04264, (Human) P13645, (Human) P13646, (Human) P02533, (Human) P19012, (Human) P08779, (Human) Q04695, (Human) P05783, (Human) P08727, (Human) P35908, (Human) P12035, (Human) P19013, (Human) P13647, (Human) P02538, (Human) P08729, (Human) Q01546, (Human) Q7Z794, (Human) P05787

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3848, (Human) 3858, (Human) 3860, (Human) 3861, (Human) 3866, (Human) 3868, (Human) 3872, (Human) 3875, (Human) 3880, (Human) 3849, (Human) 3850, (Human) 3851, (Human) 3852, (Human) 3853, (Human) 3855, (Human) 51350, (Human) 374454, (Human) 3856

          View more View less

          Function(s)
          protein binding carbohydrate binding structural constituent of epidermis signaling receptor activity protein heterodimerization activity structural molecule activity structural constituent of cytoskeleton keratin filament binding scaffold protein binding RNA binding cadherin binding involved in cell-cell adhesion structural constituent of muscle macromolecular complex binding cytoskeletal protein binding
          Process(es)
          morphogenesis of an epithelium cytoskeleton organization epithelial cell differentiation regulation of translation in response to stress intermediate filament organization epidermis development response to radiation keratinocyte differentiation hair cycle intermediate filament bundle assembly stem cell differentiation Notch signaling pathway response to estrogen sarcomere organization cell differentiation involved in embryonic placenta development positive regulation of cell growth hair follicle morphogenesis keratinization positive regulation of translation positive regulation of hair follicle development positive regulation of cell proliferation cell differentiation killing of cells of other organism wound healing defense response to Gram-positive bacterium antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide negative regulation of entry of bacterium into host cell response to mechanical stimulus regulation of cell migration regulation of protein localization intermediate filament polymerization anatomical structure morphogenesis tumor necrosis factor-mediated signaling pathway Golgi to plasma membrane protein transport negative regulation of apoptotic process intermediate filament cytoskeleton organization extrinsic apoptotic signaling pathway hepatocyte apoptotic process cell-cell adhesion negative regulation of epithelial cell proliferation inflammatory response negative regulation of cell migration innate immune response keratinocyte migration establishment of skin barrier response to other organism peptide cross-linking positive regulation of epidermis development protein heterotetramerization pigmentation sebaceous gland development complement activation, lectin pathway response to oxidative stress fibrinolysis regulation of angiogenesis negative regulation of inflammatory response keratinocyte development keratinocyte activation keratinocyte proliferation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline