Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • P2Y1 Antibodies

          Proteintech

          P2RY1 Monoclonal Antibody (1A1F3), CoraLite® Plus 488

          View all (21) P2Y1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite P2RY1 Monoclonal Antibody (1A1F3), CoraLite® Plus 488

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          P2RY1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          P2RY1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          P2RY1 Antibody (CL48867654100UL) in IHC (P)

          Immunofluorescent analysis of (4% PFA) fixed Mouse brain tissue using CoraLite 488 P2RY1 antibody (Product # CL48867654100UL), Clone: 1A1F3 ) at dilution of 1:200. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          P2RY1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          P2RY1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          P2RY1 Monoclonal Antibody (1A1F3), CoraLite® Plus 488

          Product Details

          CL48867654100UL

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1A1F3

          Conjugate

          CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488 CoraLite® Plus 488
          • Unconjugated
          • CoraLite Plus 647
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          493/522 nm

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles, store in dark

          Shipping conditions

          Wet ice

          Target Information

          P2Y1 is a Purinergic Receptor that causes a change in platelet shape and potentially leads to platelet aggregation by binding ADP, which results in the mobilization of intracellular calcium ions via activation of phospholipase C. This receptor also mediates the release of the relaxing factor nitric oxide and may be involved in the modulation of neuronal signal transmission. P2Y1 has been reported to be expressed in tissues throughout the body, particularly brain. ESTs have been isolated from human embryo, lung, and placenta libraries.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: ADP receptor; ATP receptor; P2 purinoceptor subtype Y1; P2 purinoreceptor subclass 2Y; P2Y ATP receptor 1; P2Y purinoceptor 1; p2y-1-r; P2Y1; P2Y1 receptor; p2y1r; platelet ADP receptor; Purinergic receptor; purinergic receptor P2Y, G-protein coupled, 1; Purinoceptor p2y1; Purinoceptor p2yr1; suppressing androgen receptor in renal cell carcinoma; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: P2RY1; P2y; P2Y1; P2Y1R; SARCC

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P47900, (Rat) P49651, (Mouse) P49650

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Pig) 503666, (Human) 5028, (Rat) 25265, (Mouse) 18441

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding ADP receptor activity G-protein coupled receptor activity protein binding ATP binding receptor regulator activity A1 adenosine receptor binding signaling receptor activity ADP binding G-protein coupled purinergic nucleotide receptor activity ATP-activated adenosine receptor activity protein heterodimerization activity scaffold protein binding ADP-activated adenosine receptor activity signal transducer activity G-protein coupled receptor
          Process(es)
          adenosine receptor signaling pathway ion transport signal transduction cell surface receptor signaling pathway G-protein coupled receptor signaling pathway adenylate cyclase-inhibiting G-protein coupled receptor signaling pathway phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration blood coagulation hemostasis glial cell migration regulation of cell shape response to mechanical stimulus negative regulation of norepinephrine secretion signal transduction involved in regulation of gene expression platelet activation positive regulation of inositol trisphosphate biosynthetic process G-protein coupled purinergic nucleotide receptor signaling pathway eating behavior positive regulation of ion transport positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of hormone secretion establishment of localization in cell positive regulation of penile erection positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade response to growth factor cellular response to ATP cellular response to purine-containing compound protein localization to plasma membrane relaxation of muscle regulation of blood vessel diameter regulation of presynaptic cytosolic calcium ion concentration regulation of synaptic vesicle exocytosis positive regulation of protein phosphorylation aging regulation of receptor activity sensory perception of pain wound healing regulation of vasodilation negative regulation of binding positive regulation of cytosolic calcium ion concentration involved in phospholipase C-activating G-protein coupled signaling pathway cellular response to organic cyclic compound
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline