Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • SOD2 (MnSOD) Antibodies

          Proteintech

          SOD2 Monoclonal Antibody (3A6C2), CoraLite® 594

          View all (39) SOD2 (MnSOD) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SOD2 Monoclonal Antibody (3A6C2), CoraLite® 594

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          SOD2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          SOD2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SOD2 Antibody (CL594-66474) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of (-20°C Ethanol) fixed HUVEC cells using CL594-66474 (SOD2 antibody) at dilution of 1:100 {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SOD2 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SOD2 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          CL594-66474

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50-1:500
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Pig, Rat

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3A6C2

          Immunogen

          Full length SOD2 (MnSOD) protein.

          Conjugate

          CoraLite® 594 CoraLite® 594 CoraLite® 594
          • Unconjugated
          • CoraLite 555
          • CoraLite Plus 488
          • CoraLite Plus 647
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          593/614 nm

          Form

          Liquid

          Concentration

          2 mg/mL

          Amount

          200 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.3, with 0.5% BSA, 50% glycerol

          Contains

          0.05% ProClin 300

          Storage conditions

          -20°C, store in dark

          Shipping conditions

          Wet ice

          Target Information

          Superoxide dismutase (SOD) is an antioxidant enzyme involved in the defense system against reactive oxygen species (ROS). SOD catalyzes the dismutation reaction of superoxide radical anion (O2) to hydrogen peroxide, which is then catalyzed to innocuous O2 and H2O by glutathione peroxidase and catalase. Several classes of SOD have been identified. These include intracellular copper, zinc SOD (Cu, Zn-SOD/SOD-1), mitochondrial manganese SOD (Mn-SOD/SOD-2) and extracellular Cu, Zn-SOD (EC-SOD/SOD-3). SOD1 is found in all eukaryotic species as a homodimeric 32 kDa enzyme containing one each of Cu and Zn ion per subunit. The manganese containing 80 kDa tetrameric enzyme SOD2, is located in the mitochondrial matrix in close proximity to a primary endogenous source of superoxide, the mitochondrial respiratory chain. SOD3 is a heparin-binding multimer of disulfide-linked dimers, primarily expressed in human lungs, vessel walls and airways. SOD4 is a copper chaperone for superoxide dismutase (CCS), which specifically delivers Cu to copper/zinc superoxide dismutase. CCS may activate copper/zinc superoxide dismutase through direct insertion of the Cu cofactor.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: epididymis secretory sperm binding protein; gastric cancer-associated lncRNA 1; indophenoloxidase B; IPO B; manganese SOD; manganese superoxide dismutase; manganese-containing superoxide dismutase; mangano-superoxide dismutase; mitochondrial superoxide dismutase 2; Mn superoxide dismutase; Mn-superoxide dismutase; Superoxide dimutase 2, mitochondrial; superoxide dismutase; superoxide dismutase (Mn type); superoxide dismutase 2, mitochondrial; Superoxide dismutase [Mn], mitochondrial; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: GC1; GClnc1; IPO-B; IPOB; lncRNA-GC1; Mn-SOD; MNSOD; MVCD6; Sod-2; SOD2

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P04179, (Rat) P07895, (Mouse) P09671

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 6648, (Pig) 100154319, (Rat) 24787, (Mouse) 20656

          View more View less

          Function(s)
          DNA binding superoxide dismutase activity protein binding oxidoreductase activity oxygen binding enzyme binding manganese ion binding identical protein binding metal ion binding oxidoreductase metabolite interconversion enzyme
          Process(es)
          response to reactive oxygen species response to superoxide response to hypoxia release of cytochrome c from mitochondria liver development detection of oxygen vasodilation by acetylcholine involved in regulation of systemic arterial blood pressure regulation of transcription from RNA polymerase II promoter glutathione metabolic process superoxide metabolic process response to oxidative stress mitochondrion organization heart development locomotory behavior regulation of blood pressure negative regulation of cell proliferation intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage intrinsic apoptotic signaling pathway in response to oxidative stress apoptotic mitochondrial changes response to xenobiotic stimulus post-embryonic development response to manganese ion response to zinc ion response to selenium ion response to gamma radiation positive regulation of hydrogen peroxide biosynthetic process response to activity removal of superoxide radicals respiratory electron transport chain hemopoiesis positive regulation of cell migration response to nutrient levels oxygen homeostasis response to lipopolysaccharide response to L-ascorbic acid response to silicon dioxide cellular response to oxidative stress response to isolation stress response to immobilization stress vasodilation response to hydrogen peroxide superoxide anion generation hydrogen peroxide metabolic process negative regulation of apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process negative regulation of fat cell differentiation response to cadmium ion negative regulation of fibroblast proliferation neuron development response to axon injury erythrophore differentiation hydrogen peroxide biosynthetic process protein homotetramerization response to electrical stimulus regulation of mitochondrial membrane potential response to hyperoxia multicellular organismal iron ion homeostasis response to magnetism cellular response to ethanol negative regulation of oxidative stress-induced intrinsic apoptotic signaling pathway negative regulation of membrane hyperpolarization negative regulation of vascular smooth muscle cell proliferation positive regulation of vascular associated smooth muscle cell apoptotic process positive regulation of vascular associated smooth muscle cell differentiation involved in phenotypic switching oxidation-reduction process age-dependent response to oxidative stress age-dependent response to reactive oxygen species aging sensory perception of sound response to radiation response to cold response to drug regulation of catalytic activity protein homooligomerization iron ion homeostasis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline