Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Ver todas las categorías de producto
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • hnRNP U Antibodies

          Bethyl Laboratories

          hnRNP-U Polyclonal Antibody

          View all (13) hnRNP U antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite hnRNP-U Polyclonal Antibody

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          hnRNP-U Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          hnRNP-U Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          hnRNP-U Antibody (IHC-00089) in IHC (P)

          Detection of human hnRNP-U by immunohistochemistry. Sample: FFPE section of human lung small cell carcinoma. Antibody: Affinity purified rabbit anti-hnRNP-U (Product # IHC-00089) used at a dilution of 1:250. Detection: DAB. staining using anti-rabbit IHC antibody (Product # A120-501P) at a dilution of 1:100. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          hnRNP-U Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          hnRNP-U Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          hnRNP-U Polyclonal Antibody

          Product Details

          IHC-00089

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:100-1:500
          -

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:500
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Polyclonal

          Type

          Antibody

          Immunogen

          Region between residue 450 and 500 of human Heterogeneous Nuclear Ribonucleoprotein U.
          View immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.25 mg/mL

          Amount

          25 µg

          Purification

          Antigen affinity chromatography

          Storage buffer

          TBS, pH 7.0 to 8.0, with 0.1% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          Product Specific Information

          The recommended shelf life for this product is 1 year from date of receipt.

          Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Rat, Bovine, Dog, Horse, Rabbit, Guinea pig_10141, Pig, Panda, Orangutan, Monkey, Gorilla, Chimpanzee and Crab-eating macaque

          Target Information

          The protein encoded by this gene is a receptor for activated C-kinase (RACK) protein. The encoded protein has been shown to bind in vitro to activated protein kinase C beta I. In addition, this protein is a cutaneous T-cell lymphoma-associated antigen. Finally, the protein contains a bromodomain and two zinc fingers, and is thought to be a transcriptional regulator. Multiple transcript variants encoding several different isoforms have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: contains signal peptide domain; FLJ30202; FLJ37978; GRIP120; Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U; heterogeneous nuclear ribonucleoprotein U (scaffold attachment factor A); heterogenous nuclear ribonucleoprotein U; hnRNP U; HNRNPU antisense RNA 1; NCRNA00201; nuclear matrix protein sp120; Nuclear p120 ribonucleoprotein; p120; p120 nuclear protein; pp120; SAF-A; SAR-DNA binding protein of the nuclear scaffold; scaffold attachment factor A; Scaffold-attachment factor A; U211; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: AA408410; AI256620; AL024194; AL024437; AW557595; C1orf199; C86794; DEE54; EIEE54; GRIP120; hnRNP U; HNRNPU; HNRNPU-AS1; HNRPU; pp120; SAF-A; SAFA; Sp120; U21.1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q00839, (Mouse) Q8VEK3

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3192, (Mouse) 51810

          View more View less

          Function(s)
          nucleotide binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core binding TFIIH-class transcription factor binding DNA binding chromatin binding double-stranded DNA binding single-stranded DNA binding transcription corepressor activity RNA binding double-stranded RNA binding single-stranded RNA binding mRNA 3'-UTR binding actin binding protein binding ATP binding poly(A) binding snRNA binding poly(C) RNA binding chromatin DNA binding poly(G) binding piRNA binding pre-mRNA binding identical protein binding ribonucleoprotein complex binding sequence-specific DNA binding macromolecular complex binding telomerase RNA binding RNA polymerase II C-terminal domain binding lncRNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding core promoter binding poly(A) RNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter alternative mRNA splicing, via spliceosome regulation of alternative mRNA splicing, via spliceosome mRNA splicing, via spliceosome osteoblast differentiation chromatin organization RNA processing mRNA processing regulation of mitotic cell cycle RNA splicing dosage compensation by inactivation of X chromosome regulation of gene expression positive regulation of macromolecule biosynthetic process mRNA metabolic process cell differentiation erythrocyte differentiation chromatin silencing by small RNA negative regulation of telomere maintenance via telomerase circadian regulation of gene expression negative regulation of kinase activity negative regulation of transcription elongation from RNA polymerase II promoter positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter mRNA stabilization rhythmic process cell division maintenance of protein location in nucleus cardiac muscle cell development random inactivation of X chromosome CRD-mediated mRNA stabilization cellular response to glucocorticoid stimulus positive regulation of brown fat cell differentiation dendritic transport of messenger ribonucleoprotein complex negative regulation of nuclear-transcribed mRNA catabolic process, deadenylation-dependent decay regulation of mitotic spindle assembly regulation of chromatin organization positive regulation of attachment of mitotic spindle microtubules to kinetochore protein localization to spindle microtubule RNA localization to chromatin cellular response to leukemia inhibitory factor adaptive thermogenesis positive regulation of DNA topoisomerase (ATP-hydrolyzing) activity positive regulation of stem cell proliferation negative regulation of stem cell differentiation positive regulation of cytoplasmic translation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Chile flag icon
          Chile

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-tr4x4:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline