Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD24 Antibodies

          Invitrogen

          CD24 Monoclonal Antibody (SN3), FITC

          11 References
          View all (102) CD24 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD24 Monoclonal Antibody (SN3), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD24 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD24 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD24 Antibody (MA1-10153) in Flow

          Separation of human CD24 positive lymphocytes (red-filled) from monocytes (black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining) of human peripheral whole blood stained using anti-human CD24 (SN3) FITC Monoclonal antibody (Product # MA1-10153) using a dilution of 20 µL/100 µL of peripheral whole blood. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD24 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD24 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD24 Monoclonal Antibody (SN3), FITC

          Product Details

          MA1-10153

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 6 publications 6 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          20 µL/1x10^6 cells
          View 2 publications 2 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SN3

          Immunogen

          Glycoproteins purified from human NALM-1 cell line.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Alexa Fluor 700 
          • APC 
          • Biotin 
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11152641

          Product Specific Information

          This antibody reacts with CD24, a 35-45 kDa heavily glycosylated cell surface antigen. CD24 is expressed by granulocytes, B lymphocytes and by some activated T cells and T cell malignancies. It is not expressed on human thymocytes.

          Target Information

          CD24 is a 35-50 kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored glycoprotein expressed on a variety of cell types, including erythrocytes, thymocytes, peripheral lymphocytes, and cells of the myeloid lineage. It is variably glycosylated, resulting in heterogeneity in molecular mass across different cell lineages, which can affect antibody staining levels on lymphocyte populations. In the context of B-cell development, CD24 is expressed from the pro-B-cell stage in the bone marrow through to mature, surface Ig-positive B cells, with very low or negative expression on plasma cells. It is also present on the majority of B-lineage acute lymphoblastic leukemias, B-cell chronic lymphocytic leukemias (CCLs), and B-cell non-Hodgkin's lymphomas. CD24 is thought to play a role in regulating B-cell proliferation and maturation, as well as in controlling autoimmunity. Additionally, CD24 has been reported to interact with P-selectin (CD62P), indicating a potential role in cell adhesion and signaling. CD24 is a valuable marker for studying B-cell development, leukemia, lymphoma, and autoimmune regulation, as well as its interactions with other molecules like P-selectin.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD24; CD24 antigen (small cell lung carcinoma cluster 4 antigen); FLJ22950; FLJ43543; MGC75043; Signal transducer CD24; Small cell lung carcinoma cluster 4 antigen

          View more View less

          Gene Aliases: CD24; CD24A

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P25063

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 100133941

          View more View less

          Function(s)
          protein binding protein kinase binding protein tyrosine kinase activator activity
          Process(es)
          response to hypoxia cell activation regulation of cytokine-mediated signaling pathway response to molecule of bacterial origin immune response-regulating cell surface receptor signaling pathway cell adhesion positive regulation of cytosolic calcium ion concentration Wnt signaling pathway cell migration regulation of cell-cell adhesion regulation of epithelial cell differentiation T cell costimulation B cell receptor transport into membrane raft chemokine receptor transport out of membrane raft negative regulation of transforming growth factor beta3 production positive regulation of activated T cell proliferation cholesterol homeostasis regulation of MAPK cascade response to estrogen respiratory burst glomerular visceral epithelial cell differentiation glomerular parietal epithelial cell differentiation intrinsic apoptotic signaling pathway cell-cell adhesion positive regulation of nephron tubule epithelial cell differentiation
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline