Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • L-Selectin (CD62L) Antibodies

          Invitrogen

          CD62L Monoclonal Antibody (MEL-14), FITC

          7 References
          View all (166) L-Selectin (CD62L) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD62L Monoclonal Antibody (MEL-14), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          CD62L Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD62L Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 2

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD62L Antibody (MA1-10263) in Flow

          Separation of murine CD62L positive cells (red-filled) from murine CD62L negative cells (black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining) of murine splenocyte suspension stained using anti-mouse CD62L (Mel-14) FITC Monoclonal antibody (Product # MA1-10263); concentration in sample 9 µg/mL. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD62L Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD62L Monoclonal Antibody (MEL-14), FITC

          Product Details

          MA1-10263

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µg/mL
          View 3 publications 3 publications

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MEL-14

          Immunogen

          C3H/eb mouse B cell lymphoma 38C-13
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • Unconjugated
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.5 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Size-exclusion chromatography

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          15mM sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark, DO NOT FREEZE!

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11156224

          Product Specific Information

          This antibody reacts with an extracellular epitope of murine CD62L (L-selectin), a 75 kDa single chain type I glycoprotein expressed on most peripheral blood B lymphocytes, T lymphocytes, monocytes and granulocytes; it is also present on a subset of NK cells and certain hematopoietic malignant cells.

          Target Information

          The human CD62L is a 74-95 kDa glycoprotein member of the selectin family of adhesion receptors. L-Selectin is comprised of an aminoterminal C-type lectin binding domain, an epidermal growth factor-like domain, two short consensus repeat (SCR) sequences homologous to those found in complement binding proteins, a short spacer region, a transmembrane region and a short cytoplasmic region. Human CD62L (L-Selectin) is constitutively expressed on all classes of leukocytes including lymphocytes (except a substantial population of memory T cells), monocytes and polymorphonuclear cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD62 antigen-like family member L; CD62L; hLHRc; L-selectin; LAM-1; LECAM1; Leu-8; Leukocyte adhesion molecule 1; Leukocyte-endothelial cell adhesion molecule 1; Ly-22; Lymph node homing receptor; Lymphocyte antigen 22; Lymphocyte surface MEL-14 antigen

          View more View less

          Gene Aliases: AI528707; CD62L; L-selectin; LECAM-1; Lnhr; Ly-22; Ly-m22; Ly22; Lyam-1; Lyam1; Sell

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P18337

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 20343

          View more View less

          Function(s)
          protease binding protein binding carbohydrate binding cell adhesion molecule binding glycolipid binding
          Process(es)
          cell adhesion response to ATP regulation of apoptotic process positive regulation of neutrophil chemotaxis
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline