Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CCR7 Antibodies

          Invitrogen

          CCR7 Monoclonal Antibody (4B12)

          1 Published Figure
          2 References
          View all (61) CCR7 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CCR7 Monoclonal Antibody (4B12)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (1)
          CCR7 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          CCR7 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CCR7 Antibody (MA1-163) in WB

          Western blot analysis of CCR7 was performed by loading the indicated amounts of Jurkat whole cell lysate and 10 µL of PageRuler Prestained Protein Ladder (Product # 26616) per well onto a Novex® 4-20% Tris-HCl polyacrylamide gel. Proteins were transferred to a PVDF membrane using the G2 Fast Blotter (Product # 62288), and blocked with 5% nonfat dry milk in TBST for at least 1 hour at room temperature. CCR7 was detected at ~43 kD using a CCR7 monoclonal antibody (Product # MA1-163) at a dilution of 1:500 in blocking buffer overnight at 4C o... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CCR7 Antibody in Western Blot (WB)
          CCR7 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CCR7 Antibody in Western Blot (WB)
          CCR7 Monoclonal Antibody (4B12)

          Product Details

          MA1-163

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:250-1:1,000
          View 1 publication 1 publication

          Flow Cytometry (Flow)

          5 µg/1X10^6 cells
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          4B12

          Immunogen

          Rat basophilic leukaemia (RBL)-2H3 transfectants expressing mouse CCR7
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 1mg/mL BSA, 30% glycerol

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2536868

          Product Specific Information

          MA1-163 has been validated for flow cytometry on primary mouse splenocytes. Optimal staining is observed when incubating the cells with antibody at 37C for at least 30 minutes.

          MA1-163 has been validated for Western blot on Jurkat cell lysates.

          Target Information

          CCR7 is a member of the G-protein-coupled chemokine receptor family with seven membrane-spanning domains and functions as a receptor for 6Ckine/SLC (secondary lymphoid-tissue chemokine), CCL19 and CCL21. CCR7 has been shown to be internalized via clathrin-coated pits and the majority recycled back to the plasma membrane. CCR7 is expressed on T cells and can be used to distinguish populations of naive from central and effector memory T cells. CCR7 has been shown to play a role in migration of memory T cells to inflamed tissue. Expression of CCR7 is also found on DC's. During DC maturation CCR7 expression increases and is thought to be involved in a variety of functions: chemotaxis to the lymph node, cellular architecture, rate of endocytosis, survival and maturation.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: BLR2; Bukitt's lymphoma receptor 2; C-C chemokine receptor type 7; C-C CKR-7; CC chemokine receptor 7; CD197; CDw197; chemokine (C-C motif) receptor 7; chemokine (C-C) receptor 7; EBI1; EBV-induced G protein-coupled receptor 1; EBV-induced G-protein coupled receptor 1; Epstein-Barr virus induced gene 1; Epstein-Barr virus-induced G-protein coupled receptor 1; G-protein coupled receptor; CCR7; lymphocyte-specific G protein-coupled peptide receptor; MIP-3 beta receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BLR2; CC-CKR-7; CCR-7; CCR7; CD197; CDw197; CMKBR7; EBI1; Ebi1h; EVI1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P32248, (Mouse) P47774

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 1236, (Mouse) 12775

          View more View less

          Function(s)
          G-protein coupled receptor activity chemokine receptor activity C-C chemokine receptor activity chemokine (C-C motif) ligand 19 binding chemokine (C-C motif) ligand 21 binding C-C motif chemokine 19 receptor activity C-C motif chemokine 21 receptor activity signal transducer activity protein binding
          Process(es)
          establishment of T cell polarity myeloid dendritic cell chemotaxis lymphocyte chemotaxis across high endothelial venule positive regulation of dendritic cell antigen processing and presentation regulation of tolerance induction to self antigen positive regulation of hypersensitivity positive regulation of humoral immune response chemotaxis inflammatory response immune response signal transduction G-protein coupled receptor signaling pathway activation of JUN kinase activity positive regulation of macrophage chemotaxis positive regulation of T cell chemotaxis actin cytoskeleton organization response to lipopolysaccharide regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of tumor necrosis factor production response to prostaglandin E chemokine (C-C motif) ligand 19 signaling pathway chemokine (C-C motif) ligand 21 signaling pathway positive regulation of T cell proliferation positive regulation of GTPase activity negative thymic T cell selection positive regulation of T-helper 1 cell differentiation positive regulation of receptor-mediated endocytosis lymph node development regulation of interleukin-1 beta secretion positive regulation of interleukin-1 beta secretion positive regulation of phagocytosis positive regulation of T cell receptor signaling pathway positive regulation of filopodium assembly chemokine-mediated signaling pathway cellular response to cytokine stimulus response to nitric oxide interleukin-12 secretion positive regulation of neutrophil chemotaxis lymphocyte migration into lymph node mature conventional dendritic cell differentiation negative regulation of leukocyte apoptotic process positive regulation of cell motility positive regulation of thymocyte migration positive regulation of dendritic cell chemotaxis positive regulation of immunological synapse formation positive regulation of T cell costimulation positive regulation of glycoprotein biosynthetic process involved in immunological synapse formation regulation of dendritic cell dendrite assembly positive regulation of cell-matrix adhesion dendritic cell chemotaxis positive regulation of cytosolic calcium ion concentration calcium-mediated signaling positive regulation of actin filament polymerization positive regulation of pseudopodium assembly ruffle organization regulation of Cdc42 protein signal transduction regulation of interleukin-1 beta production negative regulation of interleukin-12 production positive regulation of Rac protein signal transduction CCL19-activated CCR7 signaling pathway CCL21-activated CCR7 signaling pathway positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of cell adhesion positive regulation of JNK cascade homeostasis of number of cells release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of protein kinase B signaling cell chemotaxis positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to prostaglandin E stimulus positive regulation of phospholipase C/protein kinase C signal transduction negative regulation of dendritic cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline