Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD9 Antibodies

          Invitrogen

          CD9 Monoclonal Antibody (MEM-61)

          1 Published Figure
          2 References
          View all (66) CD9 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD9 Monoclonal Antibody (MEM-61)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (1)
          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD9 Antibody (MA1-19002) in Flow

          Separation of CD9 positive human thrombocytes (red-filled) from human CD9 negative lymphocytes (black-dashed) in flow cytometry analysis (surface staining) of peripheral whole blood stained using anti-human CD9 (MEM-61) purified Monoclonal antibody (Product # MA1-19002) (concentration in sample 3 µg/mL, GAM APC). {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD9 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          CD9 Antibody in Western Blot (WB)
          CD9 Monoclonal Antibody (MEM-61)

          Product Details

          MA1-19002

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2-4 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          10 µg/mL
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1-4 µg/mL
          View 1 publication 1 publication

          Functional Assay (Functional)

          Assay-dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MEM-61

          Immunogen

          Pre-B cell line NALM-6.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 647 
          • APC 
          • Biotin 
          • FITC
          • PE-Cyanine7
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1073478

          Product Specific Information

          This antibody recognizes an epitope on second extracellular domain (EC2) of CD9 antigen, a 24 kDa transmembrane protein expressed on platelets, monocytes, pre-B lymphocytes, granulocytes and activated T lymphocytes. It has also been successfully used in Mass Cytometry (CyTof).

          Western Blot: non-reducing conditions; Functional Application: Induction.

          Target Information

          CD9 antigen is a glycoprotein expressed on the surface of developing B lymphocytes, platelets, monocytes, eosinophils, basophil, stimulated T lymphocytes and by neurons and glial cells in the peripheral nervous system. CD9 belongs to a family of membrane proteins termed tetraspanins which transverse the membrane four times. In pre B cells and platelets, CD9 antigen regulates cell activation and aggregation possibly through an association with the integrin CD41 / CD61 (GPIIb / GPIIIa). CD9 is involved in cell motility, osteoclastogenesis, neurite outgrowth, myotube formation, and sperm-egg fusion, plays roles in cell attachment and proliferation and is necessary for association of heterologous MHC II molecules on the dendritic cell plasma membrane which is important for effective T cell stimulation. CD9 functions in many cellular processes including differentiation, adhesion, and signal transduction, and expression plays a critical role in the suppression of cancer cell motility and metastasis. CD9 is also considered as metastasis suppressor in solid tumors.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 5H9; 5H9 antigen; antigen CD9; BA-2/p24 antigen; BA2; BTCC-1p; CD9; CD9 antigen; CD9 antigen (p24); Cell growth-inhibiting gene 2 protein; GIG2; Leukocyte antigen MIC3; motility related protein-1; Motility-related protein; MRP-1; p24; sCD 9; sCD9; soluble CD 9; soluble CD9; Tetraspanin-29; Tetraspanin29; Tspan-29; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BTCC-1; CD9; DRAP-27; GIG2; MIC3; MRP-1; TSPAN-29; TSPAN29

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P21926

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 928

          View more View less

          Function(s)
          integrin binding protein binding
          Process(es)
          cell adhesion single fertilization fusion of sperm to egg plasma membrane nervous system development cell proliferation negative regulation of cell proliferation glial cell migration oligodendrocyte development myoblast fusion involved in skeletal muscle regeneration cell differentiation platelet activation paranodal junction assembly receptor internalization sperm-egg recognition cellular response to low-density lipoprotein particle stimulus negative regulation of platelet aggregation regulation of macrophage migration
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline