Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibodies

          Invitrogen

          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal Antibody (B46F)

          Advanced Verification
          10 Published Figures
          24 References
          View all (159) SARS-CoV-2 Nucleocapsid antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Monoclonal Antibody (B46F)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (10)
          • Advanced Verification (1)
          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.
          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 12

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody (MA1-7404) in IHC

          Immunohistochemistry was performed on lung tissues and placenta tissues from a SARS-CoV-2 patient. Heat-induced antigen retrieval was performed at pH 9.0 and tissues were probed with SARS/SARS-CoV-2 Coronavirus NP Monoclonal Antibody (B46F) (Product # MA1-7404) at a dilution of 1:100. Immunohistochemical stainings were performed with Leica Bond Auto-Stainer. The antibody shows significant staining in human ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody in Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC, IHC (P))
          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody in Functional Assay (Functional)
          SARS/SARS-CoV-2 Nucleocapsid Antibody

          Product Details

          MA1-7404

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:10-1:50
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          1:100
          View 14 publications 14 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 4 publications 4 publications

          ELISA (ELISA)

          1:20-1:200
          -

          Functional Assay (Functional)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Virus

          Published species

          Virus

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          B46F

          Immunogen

          SARS nucleoprotein preparation.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_1018422

          Product Specific Information

          MA1-7404 is reactive with the NP of SARS-CoV-2 (COVID-19 virus) by ELISA. Negative for human coronaviruses 229E & OC43. ELISA dilution range suggested 1:20- 1:200.

          The MA1-7404 antibody reacts with SARS Coronavirus nucleoprotein in viral and infected tissue samples.

          MA1-7404 has been successfully used in ELISA, Western blot and Immunofluorescence applications.

          The MA1-7404 antibody was raised against a SARS virus nucleoprotein preparation.

          Target Information

          SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein is associated with nucleic acid. It is the most abundant protein for coronavirus. Because of the strong immunogenicity of coronavirus Nucleocapsid, it is believed that SARS-CoV-2 Nucleocapsid Protein has potential value for the diagnosis of the virus. The SARS-CoV-2 N protein is an abundant RNA-binding protein critical for viral genome packaging, yet the molecular details that involve this process are poorly understood. N protein contains three dynamic disordered regions that house putative transiently-helical binding motifs. The two folded domains interact minimally such that full-length N protein is a flexible and multivalent RNA-binding protein. SARS-CoV-2 causes illnesses ranging from the common cold to severe diseases.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: COVID-19 nucleocapsid; COVID19 Nucleocapsid; COVID19 Spike nucleocapsid; SARS-CoV-2 N

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline