Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • GRP94 Antibodies

          Invitrogen

          GRP94 Monoclonal Antibody (9G10)

          Advanced Verification
          4 Published Figures
          23 References
          View all (33) GRP94 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GRP94 Monoclonal Antibody (9G10)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (13)
          • Published Figures (4)
          • Advanced Verification (1)
          GRP94 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GRP94 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 18

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GRP94 Antibody (MA3-016) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Glucose-Regulated Protein 94 using Glucose-Regulated Protein 94 Monoclonal Antibody (9G10) (Product # MA3-016) shows staining in C6 Cells. Glucose-Regulated Protein 94 (green), F-Actin staining with Phalloidin (red) and nuclei with DAPI (blue) is shown. Cells were grown on chamber slides and fixed with formaldehyde prior to staining. Cells were probed without (control) or with an antibody recognizing Glucose-Regulated Protein 94 (Product # MA3-016) at a dilution of 1:100 over night at 4°C, washed with PBS and ... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GRP94 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRP94 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GRP94 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRP94 Antibody in Western Blot (WB)
          GRP94 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRP94 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GRP94 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GRP94 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRP94 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRP94 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRP94 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRP94 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          GRP94 Antibody in Western Blot (WB)
          GRP94 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GRP94 Antibody in Western Blot (WB)
          GRP94 Antibody in Western Blot (WB)
          GRP94 Antibody in Western Blot (WB)
          GRP94 Antibody
          GRP94 Monoclonal Antibody (9G10)

          Product Details

          MA3-016

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:100-1:1,000
          View 12 publications 12 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:250
          View 6 publications 6 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          Assay-dependent
          View 4 publications 4 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bovine, Chicken, Hamster, Human, Mouse, Rat

          Published species

          Chicken, Hamster, Human, Mouse, Pig, Rat, Xenopus

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          9G10

          Immunogen

          Chick oviduct GRP94.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          ascites

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2248666

          Product Specific Information

          MA3-016 detects glucose regulated protein 94 kDa (GRP94) from human, rat, mouse, chick, hamster and bovine tissues. MA3-016 is also expected to react with GRP94 from Xenopus, human, canine, rabbit, non-human primate, canine, Drosophila, and ovine tissues.

          MA3-016 has been successfully used in Western blot, Immunohistochemistry (paraffin), immunocytochemistry, immunofluorescence and immunoprecipitation procedures. By Western blot, this antibody detects an ~108 kDa protein representing GRP94 in chick oviduct cytosol.

          The MA3-016 immunogen is chick oviduct GRP94.

          Target Information

          GRP94 is a 803 amino acid protein belonging to the heat shock protein 90 family. It acts as a molecular chaperone that functions in the processing and transport of secreted proteins. GRP94 and its N-terminal fragment stimulates CTL expansion and maturation of human monocyte-derived dendritic cells (MDDC). It plays a central role in innate as well as acquired immunity, maturation and chemotaxis of dendritic cells, Ab production, cross-priming, as a potential marker in breast cancer and is a peptide acceptor in endoplasmic reticulum and an accessory to peptide loading of MHC class I molecules. Expression of GRP94 suppressed A23187-induced apoptosis and stabilized calcium homeostasis. GRP94 is expressed in melanoma or liver metastases of colon carcinoma cells, human gastric carcinoma BGC-823 cells.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 108K heat shock protein; 108K HSP; 94 kDa glucose-regulated protein; 94 kDa glucose-regulated protein {ECO:0000250|UniProtKB:P08113}; Endoplasmic reticulum resident protein 99; Endoplasmin; endoplasmin {ECO:0000250|UniProtKB:P08113}; endothelial cell (HBMEC) glycoprotein; epididymis luminal protein 35; epididymis secretory sperm binding protein Li 125m; ERp99; gp96 homolog; GRP-94; GRP94; Heat shock 108 kDa protein; heat shock protein 108; heat shock protein 108.; Heat shock protein 90 kDa beta member 1; heat shock protein 90 kDa beta member 1 {ECO:0000250|UniProtKB:P08113}; heat shock protein 90, beta (Grp94), member 1; heat shock protein 90kDa beta (Grp94), member 1; heat shock protein 90kDa beta family member 1; heat shock protein 90kDa beta, member 1; Heat shock protein family C member 4; HSP 108; hsp108; hsp90b1 {ECO:0000250|UniProtKB:P08113}; Polymorphic tumor rejection antigen 1; stress-inducible tumor rejection antigen gp96; Transferrin-binding protein; transforming growth factor alpha regulated gene 2; tumor rejection antigen (gp96) 1; Tumor rejection antigen 1; Tumor rejection antigen gp96; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ECGP; endoplasmin; ERp99; GP96; GRP94; HEL-S-125m; HEL35; hsp108; HSP90B1; HSPC4; TA-3; Targ2; Tra-1; TRA1

          View more View less

          UniProt ID: (Bovine) Q95M18, (Chicken) P08110, (Human) P14625, (Mouse) P08113, (Rat) Q66HD0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Bovine) 282646, (Chicken) 374163, (Human) 7184, (Chinese hamster) 100773331, (Mouse) 22027, (Rat) 362862

          View more View less

          Function(s)
          RNA binding ATP binding protein phosphatase binding low-density lipoprotein particle receptor binding unfolded protein binding nucleotide binding protein phosphatase inhibitor activity calcium ion binding protein binding hydrolase activity ATPase activity protein binding involved in protein folding ATP-dependent protein folding chaperone virion binding Hsp90 family chaperone
          Process(es)
          response to hypoxia ER-associated ubiquitin-dependent protein catabolic process retrograde protein transport, ER to cytosol actin rod assembly negative regulation of apoptotic process regulation of phosphoprotein phosphatase activity cellular response to ATP protein folding intracellular sequestering of iron ion protein transport positive regulation of Wnt signaling pathway positive regulation of toll-like receptor signaling pathway protein folding in endoplasmic reticulum response to endoplasmic reticulum stress ERAD pathway sequestering of calcium ion cellular response to manganese ion protein localization to plasma membrane response to stress
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline