Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin 19 Antibodies

          Invitrogen

          Cytokeratin 19 Monoclonal Antibody (A53-B/A2.26 (Ks19.1))

          18 Published Figures
          53 References
          View all (140) Cytokeratin 19 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Cytokeratin 19 Monoclonal Antibody (A53-B/A2.26 (Ks19.1))

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          • Published Figures (18)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 22

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cytokeratin 19 Antibody (MA5-12663) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of Cytokeratin 19 was performed using 70% confluent log phase MCF-7 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled with Cytokeratin 19 (A53-B/A2.26 (Ks19.1)) Mouse Monoclonal Antibody (Product # MA5-12663) at 2 µg/mL in 0.1% BSA... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cytokeratin 19 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 19 Antibody in Western Blot (WB)
          Cytokeratin 19 Antibody in Western Blot (WB)
          Cytokeratin 19 Antibody in Western Blot, Immunocytochemistry (WB, ICC/IF)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry (IHC (P), ICC/IF)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 19 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Cytokeratin 19 Monoclonal Antibody (A53-B/A2.26 (Ks19.1))

          Product Details

          MA5-12663

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          2 µg/mL
          View 6 publications 6 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 24 publications 24 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:200
          View 9 publications 9 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2 µg/mL
          View 13 publications 13 publications

          Dot blot (DB)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Cat, Human, Mouse, Rhesus monkey, Sheep

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2a, lambda

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          A53-B/A2.26 (Ks19.1)

          Immunogen

          Human breast cancer MCF-7 cells
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10984317

          Product Specific Information

          MA5-12663 targets Cytokeratin 19 in IF, IHC (P), and WB applications and shows reactivity with Human samples.

          The MA5-12663 immunogen is human breast cancer MCF-7 cells.

          Target Information

          Cytokeratin 19 is part of a subfamily of intermediate filament proteins and are characterized by a remarkable biochemical diversity, represented in human epithelial tissues by at least 20 different polypeptides. Cytokeratins range in molecular weight from 40-68 kDa and isoelectric pH between 4.9 - 7.8. The individual human cytokeratins are numbered 1 to 20. The various epithelia in the human body usually express cytokeratins which are not only characteristic of the type of epithelium, but also related to the degree of maturation or differentiation within an epithelium. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial malignancies. The cytokeratin antibodies are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays. For example, cytokeratin 19 is not expressed in hepatocytes, therefore, it is useful in the identification of liver metastasis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 40-kDa keratin intermediate filament; C K1CS; CK 19; CK-19; cytokeratin 19; Cytokeratin-19; K19; keratin 19, type I; Keratin, type I cytoskeletal 19; keratin, type I, 40-kd; Keratin-19; MGC15366; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: CK19; K19; K1CS; KRT19

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P08727

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3880

          View more View less

          Function(s)
          structural molecule activity structural constituent of cytoskeleton protein binding structural constituent of muscle structural constituent of epidermis macromolecular complex binding
          Process(es)
          morphogenesis of an epithelium Notch signaling pathway epithelial cell differentiation response to estrogen intermediate filament organization sarcomere organization cell differentiation involved in embryonic placenta development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline