Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • EGFR Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued and replaced with {{productObj.replacementProductId}}. The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for has been discontinued. Please contact Technical Support with any questions.

          Invitrogen

          EGFR Antibody Cocktail

          Advanced Verification
          18 References
          View all (337) EGFR antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Tech Support

          Cite EGFR Antibody Cocktail

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (9)
          • Advanced Verification (8)
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 17

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          EGFR Antibody (MA5-13343) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of EGFR was done on 90% confluent log phase A431 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 1% BSA for 1 hour at room temperature. The cells were labeled EGFR (111.6+199.12+ F4+11E8) Mouse Monoclonal Antibody (Product # MA5-13343) at 2 µg/mL in 0.1% BSA and incubated for 3 hours at room temperature and then labeled with Goat anti-Mouse IgG (H+L) Superclonal™ Secondary Antibody, Alexa Fluor® 488 conjugate (Product # A... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EGFR Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Western Blot (WB)
          EGFR Antibody in Immunoprecipitation (IP)
          EGFR Antibody
          EGFR Antibody
          EGFR Antibody
          EGFR Antibody
          EGFR Antibody
          EGFR Antibody
          EGFR Antibody
          EGFR Antibody
          EGFR Antibody

          Product Details

          MA5-13343

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          View 8 publications 8 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          2 µg/mL
          View 2 publications 2 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunoprecipitation (IP)

          2 µg/mL
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Published species

          Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1/IgG2a

          Class

          Cocktail

          Type

          Antibody

          Clone

          111.6, 199.12, F4, 11E8

          Immunogen

          Extracellular and cytoplasmic domains of recombinant human EGFR protein

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Wet ice

          RRID

          AB_10984241

          Product Specific Information

          MA5-13343 targets Epidermal Growth Factor Receptor in IP and WB applications and shows reactivity with Human samples.

          The MA5-13343 immunogen is extracellular and cytoplasmic domains of recombinant human EGFR protein.

          This cocktail is also referred to as clone R19/48.

          Target Information

          EGFR, epidermal growth factor receptor, is a receptor tyrosine kinases that signals in response to various growth factors. Overexpression has been linked to numerous types of cancer and EGFR is the target of both biological and small molecular therapeutics. EGFR is encoded by the EGFR gene located on chromosome 7 in humans. EGFR belongs to the HER/ERbB family of proteins that includes three other receptor tyrosine kinases, ERbB2, ERbB3, ERbB4. EGFR is a transmembrane receptor and binding of its cognate ligands such as EGF (Epidermal Growth Factor) and TGF alpha (Transforming Growth Factor alpha) to the extracellular domain leads to EGFR dimerization followed by autophosphorylation of the tyrosine residues in the cytoplasmic domain. Overexpression is observed in tumors of the head and neck, brain, bladder, stomach, breast, lung, endometrium, cervix, vulva, ovary, esophagus, stomach and in squamous cell carcinoma.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline