Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
Iniciar sesión
¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
  • Productos
    • Consumibles de laboratorio
    • Equipos de laboratorio
    • Instrumentos de Laboratorio
    • Clínica y Diagnóstico
    • Cromatografía
    • Espectrometría de Masas
    • Cultivo Celular
    • Análisis Celular
    • Anticuerpos
    • Veja todas as categorias de produtos
  • Aplicaciones
    • Cultivo celular y transfección
    • Citometría de flujo
    • Investigación sobre el cáncer
    • Cromatografía
    • Secuenciación
    • PCR
    • Soluciones para laboratorio
    • Diagnóstico de alergias
    • Ver todas las aplicaciones y técnicas
  • Servicios
    • Servicios Personalizados
    • Servicios de Capacitación
    • Informática para laboratorios de ámbito empresarial
    • Servicios financieros y de arrendamiento
    • Servicios 360° de CDMO y CRO
    • Servicios de CDMO
    • Servicios de CRO
    • Inspección de seguridad alimentaria Servicios
    • Ver todos los servicios
  • Ayuda y Soporte
    • Crear una nueva cuenta
    • Cómo hacer el pedido
    • Póngase en contacto con nosotros
    • Cambio de ubicación
    • Ver toda la ayuda y soporte técnico
  • Popular
    • TaqMan Real-Time PCR Assays
      TaqMan Real-Time PCR Assays
    • Antibodies
      Antibodies
    • Oligos, Primers & Probes
      Oligos, Primers & Probes
    • GeneArt Gene Synthesis
      GeneArt Gene Synthesis
    • Cell Culture Plastics
      Cell Culture Plastics
  • A quiénes brindamos nuestros servicios
    • Industria biotecnológica
    • Sector biofarmacéutico
    • CDMO
    • Diagnósticos de laboratorio
    • Ciencias aplicadas e industriales
  • Ofertas especiales
  • Contáctenos
  • Orden Rápida
  • Documentos y certificados
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Buscar
Search button
          • Contáctenos
          • Orden Rápida
          • Iniciar sesión
            Iniciar sesión
            ¿No tiene una cuenta? Crear una cuenta
            • Cuenta
            • Pedidos
            • Productos y proyectos personalizados
          • Primary Antibodies ›
          • XRCC1 Antibodies
          The product (cat # {{productObj.productId}}) that you're looking for is temporarily unavailable. Please contact Technical Support for suitable replacement options.

          Invitrogen

          XRCC1 Monoclonal Antibody (33-2-5), Biotin

          16 References
          View all (35) XRCC1 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite XRCC1 Monoclonal Antibody (33-2-5), Biotin

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (4)
          XRCC1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.
          XRCC1 Antibody in Western Blot (WB)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 4

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          XRCC1 Antibody (MA5-13409) in WB

          Western blot of XRCC1 using XRCC1 Monoclonal Antibody (Product # MA5-13409) on LS174T Cells. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          XRCC1 Antibody in Western Blot (WB)
          XRCC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          XRCC1 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          XRCC1 Antibody in Immunoprecipitation (IP)

          Product Details

          MA5-13409

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1-2 µg/mL
          View 10 publications 10 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1-2 µg/mL
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 4 publications 4 publications

          Immunoprecipitation (IP)

          2 µg/mL
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Rat

          Published species

          Human, Rabbit

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          33-2-5

          Immunogen

          Recombinant human XRCC1 protein

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.2 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 0.2% BSA

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          4°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10979711

          Product Specific Information

          MA5-13409 targets XRCC1 in IHC (P), IP, and WB applications and shows reactivity with Human and Rat samples.

          The MA5-13409 immunogen is recombinant human XRCC1 protein.

          Target Information

          XRCC1 (X-ray cross complementing factor-1) is involved in DNA base excision repair. XRCC1 is a 70 kDa protein that has been shown to be physically associated with other DNA repair enzymes, including poly (ADP-ribose) polymerase (PARP), DNA Ligase III and DNA polymerase beta. XRCC1 contains a BRCT domain (for BRCA1 carboxyl terminus) which was originally found in the tumor suppressor protein BRCA1. Recently, the BRCT domain has been shown to mediate the protein-protein interaction of XRCC1 and DNA ligase III-alpha.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DNA repair protein XRCC1; DNA-repair protein; unnamed protein product; X-ray repair complementing defective repair in Chinese hamster cells 1; x-ray repair cross-complementing group 1 protein; X-ray repair cross-complementing protein 1; XRCC1

          View more View less

          Gene Aliases: RCC; SCAR26; Xrcc-1; XRCC1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P18887, (Rat) Q9ESZ0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7515, (Rat) 84495

          View more View less

          Function(s)
          damaged DNA binding protein binding enzyme binding oxidized DNA binding poly-ADP-D-ribose binding ADP-D-ribose modification-dependent protein binding 3' overhang single-stranded DNA endodeoxyribonuclease activity DNA metabolism protein
          Process(es)
          single strand break repair DNA repair base-excision repair double-strand break repair double-strand break repair via nonhomologous end joining cellular response to DNA damage stimulus negative regulation of protein ADP-ribosylation hippocampus development response to hydroperoxide telomeric DNA-containing double minutes formation regulation of base-excision repair negative regulation of protection from non-homologous end joining at telomere response to hypoxia response to organic substance response to drug
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          Pedidos Plus Icon Minus Icon
          • Estatus del pedido
          • Ayuda para pedidos
          • Orden Rápida
          • Supply Center
          • eProcurement
          Soporte Plus Icon Minus Icon
          • Ayuda y soporte
          • Entre en Contacto
          • Centros de asistencia técnica
          • Consultar documentos y certificados
          • Informar de un problema en la web
          Recursos Plus Icon Minus Icon
          • Centros de aprendizaje
          • Promociones
          • Eventos & Webinars
          • Medios Sociales
          Acerca de Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • Acerca de nosotros Acerca de nosotros
          • Empleo Empleo
          • Inversores Inversores
          • Noticias Noticias
          • Responsabilidad social Responsabilidad social
          • Marcas comerciales
          • Políticas y avisos
          Nuestro Portafolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Patheon
          • PPD
          • Terms & Conditions
          • Privacy Policy
          • Price & Freight Policy
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Argentina flag icon
          Argentina

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-64dd947b88-xpdfw:80/100.66.75.98:80.
          git-commit: 0f46c0ba67a87c24f5ac662a3edafcaba07cd08c
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.45.0-Offline