Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Estrogen Receptor alpha Antibodies

          Invitrogen

          Estrogen Receptor alpha Monoclonal Antibody (SP1)

          Advanced Verification
          10 Published Figures
          290 References
          View all (168) Estrogen Receptor alpha antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Estrogen Receptor alpha Monoclonal Antibody (SP1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          • Published Figures (10)
          • Advanced Verification (3)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 20

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Estrogen Receptor alpha Antibody (MA5-14501) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Estrogen Receptor alpha was performed using 70% confluent log phase T-47D cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 15 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with beta Estrogen Receptor alpha Monoclonal Antibody (Product # MA5-14501) at 1:200 dilution in 0.... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Estrogen Receptor alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Western Blot (WB)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Western Blot (WB)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Western Blot (WB)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Western Blot (WB)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Western Blot (WB)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Western Blot (WB)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Western Blot (WB)
          Estrogen Receptor alpha Antibody in Western Blot (WB)
          Estrogen Receptor alpha Antibody
          Estrogen Receptor alpha Antibody
          Estrogen Receptor alpha Antibody
          Estrogen Receptor alpha Monoclonal Antibody (SP1)

          Product Details

          MA5-14501

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 34 publications 34 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 214 publications 214 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200
          View 27 publications 27 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:25-1:250
          View 10 publications 10 publications

          Flow Cytometry (Flow)

          1:200
          View 1 publication 1 publication

          Dot blot (DB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Miscellaneous PubMed (Misc)

          -
          View 3 publications 3 publications
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human, Mouse, Rat, Sheep, Virus

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SP1

          Immunogen

          Synthetic peptide derived from C-terminal of human estrogen receptor
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          See Label

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS, pH 7.2, with 1% BSA

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10981779

          Product Specific Information

          This antibody strongly stains the nucleus of epithelial cells in breast carcinomas. It reacts with ER alpha, 67 kDa. No special pretreatment is required for IHC staining.

          Target Information

          Estrogen Receptors (ER) are members of the steroid/thyroid hormone receptor superfamily of nuclear receptors. The estrogen receptor is a ligand-activated transcription factor, that when bound to estrogen hormone, induces a conformational change that allows dimerization and binding to estrogen response elements (ERE) in DNA. When bound to EREs, ER can positively or negatively regulate gene transcription through the recruitment of coactivator or corepressor proteins. There are two different forms of the estrogen receptor, alpha and beta, encoded by separate genes (ESR1 and ESR2, respectively). Due to alternative RNA splicing, at least 4 estrogen receptor-alpha isoforms are known to exist (Isoform 1 (66 kDa), Isoform 2 (53 kDa), Isoform 3 (47 kDa), Isoform 4 (35 kDa)). Estrogen receptors are widely expressed in different tissue types and are essential for sexual development and reproductive function. They also play a role in other tissues such as bone. Estrogen receptors are involved in pathological processes including breast cancer, endometrial cancer, and osteoporosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: DKFZp686N23123; E2 receptor alpha; ER; ER delta E7 isoform; ER-alpha; ER-alpha; del.3*,+1*,4,5,6,7* variant; ER-alpha; del.3*,4,5,6,7*/770 variant; ER-alpha; del.3*,4,5,6,7,8*/862 variant; ER-alpha; del.4*,5*,7 variant; ER-alpha; del.4*,5,6*/548 variant; ER-alpha; del.4*,5,6,7*/714 variant; ER-alpha; del.4*,5,6,7,8*/754 variant; ER-alpha; estrogen receptor alpha delta 3*,4,5,6,7*/819 cingulate gyrus isoform; ER-alpha; estrogen receptor alpha delta 3*,4,5,6,7*/833 superior frontal gyrus isoform; ER-alpha; estrogen receptor alpha delta 4*,5,6,7*/747 substantia nigra isoform; ER36; esr 1; esr-1; Estradiol receptor; estrogen nuclear receptor alpha; Estrogen receptor; estrogen receptor alpha E1-E2-1-2; estrogen receptor alpha E1-N2-E2-1-2; estrogen receptor-related protein; hER-alpha36; lacks a part of the exon 3, exons 4-6, and part of exon 7; contains an 822 base in frame deletion; lacks most of the exon 3, exons 4-7, and part of exon 8; lacks most of the exon 4, exons 5-6, and part of exon 7; lacks the end of the exon 3, exons 4-7, and part of exon 8; MB1; Nuclear receptor subfamily 3 group A member 1; oestrogen receptor alpha; receptor; RP1-130E4.1; steroid hormone receptor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ER; Era; ESR; ESR1; ESRA; ESTRR; NR3A1

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P03372

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 2099

          View more View less

          Function(s)
          RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding TFIIB-class transcription factor binding transcription cofactor binding transcription corepressor binding transcription coactivator binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding chromatin binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding steroid hormone receptor activity RNA polymerase II transcription factor activity, ligand-activated sequence-specific DNA binding steroid binding protein binding calmodulin binding beta-catenin binding zinc ion binding lipid binding TBP-class protein binding enzyme binding protein kinase binding nitric-oxide synthase regulator activity estrogen receptor activity estrogen receptor binding estrogen response element binding identical protein binding sequence-specific DNA binding metal ion binding ATPase binding 14-3-3 protein binding sequence-specific double-stranded DNA binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter antral ovarian follicle growth epithelial cell development chromatin remodeling regulation of transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter signal transduction phospholipase C-activating G-protein coupled receptor signaling pathway positive regulation of cytosolic calcium ion concentration androgen metabolic process male gonad development negative regulation of gene expression intracellular steroid hormone receptor signaling pathway intracellular estrogen receptor signaling pathway response to estradiol regulation of toll-like receptor signaling pathway negative regulation of smooth muscle cell apoptotic process negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling steroid hormone mediated signaling pathway negative regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity response to estrogen positive regulation of nitric oxide biosynthetic process positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter fibroblast proliferation positive regulation of fibroblast proliferation stem cell differentiation regulation of inflammatory response positive regulation of nitric-oxide synthase activity positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity RNA polymerase II transcriptional preinitiation complex assembly uterus development vagina development prostate epithelial cord elongation prostate epithelial cord arborization involved in prostate glandular acinus morphogenesis regulation of branching involved in prostate gland morphogenesis mammary gland branching involved in pregnancy mammary gland alveolus development epithelial cell proliferation involved in mammary gland duct elongation protein localization to chromatin cellular response to estrogen stimulus cellular response to estradiol stimulus cellular response to oxygen-containing compound negative regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter regulation of epithelial cell apoptotic process
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-7b6576f7bc-d59m7:80/100.66.79.221:80.
          git-commit: 6d309ebe7a31b2ceadeb87f43b473eebab110cf3
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-2026.03.11-1.0