Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • Cytokeratin 5 Antibodies

          Invitrogen

          Cytokeratin 5 Monoclonal Antibody (3E2F1)

          Advanced Verification
          2 Published Figures
          2 References
          View all (60) Cytokeratin 5 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Cytokeratin 5 Monoclonal Antibody (3E2F1)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (6)
          • Published Figures (2)
          • Advanced Verification (1)
          Cytokeratin 5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          Cytokeratin 5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 9

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Cytokeratin 5 Antibody (MA5-15347) in ICC/IF

          Immunofluorescence analysis of Cytokeratin 5 was performed using 70% confluent log phase A-431 cells. The cells were fixed with 4% paraformaldehyde for 10 minutes, permeabilized with 0.1% Triton™ X-100 for 10 minutes, and blocked with 2% BSA for 45 minutes at room temperature. The cells were labeled with Cytokeratin 5 Monoclonal Antibody (3E2F1) (Product # MA5-15347) at 1:200 dilution in 0.1% BSA, incubated... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Cytokeratin 5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cytokeratin 5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 5 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Cytokeratin 5 Antibody in Western Blot (WB)
          Cytokeratin 5 Antibody in Western Blot (WB)
          Cytokeratin 5 Antibody in Western Blot (WB)
          Cytokeratin 5 Antibody in Immunohistochemistry, Immunocytochemistry (IHC, ICC/IF)
          Cytokeratin 5 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Cytokeratin 5 Antibody

          Product Details

          MA5-15347

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:200
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          3E2F1

          Immunogen

          Purified recombinant fragment of CK5 expressed in E. Coli.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          ascites

          Contains

          0.03% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_11009375

          Product Specific Information

          MA5-15347 targets Cytokeratin 5 in indirect ELISA, IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples.

          The MA5-15347 immunogen is purified recombinant fragment of CK5 expressed in E. Coli.

          Target Information

          Cytokeratin pan is part of a subfamily of intermediate filament proteins that are characterized by remarkable biochemical diversity, and represented in human epithelial tissues by at least 20 different polypeptides. Cytokeratins range in molecular weight between 40 kDa- 68 kDa, and an isoelectric pH between 4.9-7.8. The individual human cytokeratins are numbered 1 to 20. The various epithelia in the human body usually express cytokeratins which are not only characteristic of the type of epithelium, but also related to the degree of maturation or differentiation within an epithelium. Cytokeratin subtype expression patterns are used to an increasing extent in the distinction of different types of epithelial malignancies. The cytokeratin antibodies are not only of assistance in the differential diagnosis of tumors using immunohistochemistry on tissue sections, but are also a useful tool in cytopathology and flow cytometric assays. The composition of cytokeratin pairs vary with the epithelial cell type, stage of differentiation, cellular growth environment, and disease state. Many studies have shown the usefulness of keratins as markers in cancer research and tumor diagnosis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 58 kDa cytokeratin; CK-5; cytokeratin 5; Cytokeratin-5; epidermolysis bullosa simplex 2 Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types; K5; keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types); keratin 5, type II; keratin complex 2, basic, gene 5; keratin K5; keratin type II; Keratin, type II cytoskeletal 5; Keratin-5; KRT5; tuftelin interacting protein 8; Type-II keratin Kb5; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: 3300001P10Rik; AW146334; CK5; DDD; DDD1; EBS1; EBS2; EBS2A; EBS2B; EBS2C; EBS2D; EBS2E; EBS2F; K5; Krt2-5; KRT5; KRT5A; Tfip8

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P13647, (Mouse) Q922U2

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 3852, (Mouse) 110308

          View more View less

          Function(s)
          structural constituent of cytoskeleton protein binding structural constituent of epidermis scaffold protein binding structural molecule activity
          Process(es)
          epidermis development response to mechanical stimulus regulation of cell migration keratinization regulation of protein localization intermediate filament polymerization intermediate filament organization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-b2k9d:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline