Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • KLF4 Antibodies

          Invitrogen

          KLF4 Monoclonal Antibody (1E5)

          Advanced Verification
          5 Published Figures
          5 References
          View all (25) KLF4 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite KLF4 Monoclonal Antibody (1E5)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (5)
          • Advanced Verification (1)
          KLF4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          KLF4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 8

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          KLF4 Antibody (MA5-15672) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of paraffin-embedded lung cancer tissues (left) and human rectum tissues (right) using KLF4 monoclonal antibody (Product # MA5-15672) followed with DAB staining. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          KLF4 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          KLF4 Antibody in Western Blot (WB)
          KLF4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          KLF4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          KLF4 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          KLF4 Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          KLF4 Antibody in Western Blot (WB)
          KLF4 Antibody
          KLF4 Monoclonal Antibody (1E5)

          Product Details

          MA5-15672

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:2,000
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:200-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          -
          View 2 publications 2 publications

          ELISA (ELISA)

          1:10,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          1E5

          Immunogen

          Immunogen is purified recombinant fragment of human KLF4 (Amino Acid: 2-470) expressed in E. Coli.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          Conc. Not Determined

          Storage buffer

          ascites

          Contains

          0.03% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_10984501

          Product Specific Information

          MA5-15672 targets KLF4 in indirect ELISA, IHC and WB applications and shows reactivity with Human samples.

          The MA5-15672 immunogen is purified recombinant fragment of human KLF4 (Amino Acid: 2-470) expressed in E. Coli.

          MA5-15672 detects KLF4 which has a predicted molecular weight of approximately 55kDa.

          Target Information

          Kruppel like factor 4 (KLF4) protein is encoded by the KLF4 gene located on chromosome 9 in humans. It is also known as gut-enriched Kruppel-like factor (GKLF) or epithelial zinc-finger protein (EZF) and belongs to a family of conserved Kruppel-like factor family of DNA binding zinc finger transcription factors. KLF4 exerts its functional relevance across varied cellular pathways. As one of the four Yamanaka factors, it plays a key role in reprogramming differentiated cells into pluripotent stem cells. Most studies have focused on its specific role in endothelial cell signaling, adipogenesis, differentiation, embryogenesis and cell cycle control. Localization plays an important role in the biological significance of this protein wherein nuclear localization is associated with its function as an oncogene and cytosolic localization with tumor suppression specific effect.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: endothelial Kruppel-like zinc finger protein; Epithelial zinc finger protein EZF; gut Kruppel-like factor; Gut-enriched krueppel-like factor; Krueppel-like factor 4; Kruppel like factor 4; Kruppel-like factor 4 (gut); Kruppel-like zinc finger protein; RP11-150J11.1; transcription factor; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: EZF; GKLF; KLF4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O43474

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 9314

          View more View less

          Function(s)
          transcription regulatory region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II core promoter proximal region sequence-specific DNA binding RNA polymerase II transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding transcription factor recruiting transcription cofactor binding transcriptional activator activity, RNA polymerase II transcription regulatory region sequence-specific binding DNA binding double-stranded DNA binding transcription factor activity, sequence-specific DNA binding protein binding beta-catenin binding zinc ion binding chromatin DNA binding phosphatidylinositol 3-kinase regulator activity histone deacetylase binding sequence-specific DNA binding metal ion binding RNA polymerase II sequence-specific DNA binding transcription factor binding lncRNA binding sequence-specific double-stranded DNA binding promoter-specific chromatin binding
          Process(es)
          negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter defense response to tumor cell transcription, DNA-templated regulation of transcription from RNA polymerase II promoter transcription from RNA polymerase II promoter mesodermal cell fate determination negative regulation of cell proliferation epidermis development epidermal cell differentiation gene expression positive regulation of gene expression negative regulation of gene expression negative regulation of muscle hyperplasia negative regulation of angiogenesis stem cell population maintenance negative regulation of cell migration epithelial cell differentiation post-embryonic camera-type eye development positive regulation of telomere maintenance response to retinoic acid negative regulation of interleukin-8 production negative regulation of heterotypic cell-cell adhesion somatic stem cell population maintenance post-embryonic hemopoiesis regulation of cell proliferation negative regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of nitric oxide biosynthetic process fat cell differentiation regulation of cell differentiation negative regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription, DNA-templated positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of hemoglobin biosynthetic process negative regulation of smooth muscle cell proliferation regulation of axon regeneration epidermis morphogenesis negative regulation of inflammatory response positive regulation of protein metabolic process negative regulation of protein kinase B signaling canonical Wnt signaling pathway negative regulation of response to cytokine stimulus establishment of skin barrier cellular response to hydrogen peroxide negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade cellular response to retinoic acid cellular response to growth factor stimulus cellular response to laminar fluid shear stress negative regulation of cell migration involved in sprouting angiogenesis regulation of blastocyst development positive regulation of pri-miRNA transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of sprouting angiogenesis negative regulation of leukocyte adhesion to arterial endothelial cell cellular response to leukemia inhibitory factor cellular response to endothelin negative regulation of G1/S transition of mitotic cell cycle negative regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production negative regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline