Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • GAPDH Antibodies

          Invitrogen

          GAPDH Loading Control Monoclonal Antibody (GA1R), DyLight™ 650

          24 Published Figures
          8 References
          View all (100) GAPDH antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite GAPDH Loading Control Monoclonal Antibody (GA1R), DyLight™ 650

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          • Published Figures (24)
          GAPDH Loading Control Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          GAPDH Loading Control Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 25

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          GAPDH Loading Control Antibody (MA5-15738-D650) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of GAPDH (red) in HeLa cells. Formalin fixed cells were permeabilized with 0.1% Triton X-100 in TBS for 10 minutes at room temperature and blocked with 1% Blocker BSA (Product # 37525) for 15 minutes at room temperature. Cells were probed with a DyLight 650-conjugated GAPDH monoclonal antibody (Product # MA5-15738-D650) at a dilution of 1:50 for at least 1 hour at room temperature... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          GAPDH Loading Control Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)
          GAPDH Loading Control Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          MA5-15738-D650

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 8 publications 8 publications

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:25-1:100
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Bacteria, Chicken, Hamster, Human, Insect, Mouse, Rabbit, Rat, Yeast

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          GA1R

          Immunogen

          Recombinant GAPDH

          Conjugate

          DyLight™ 650 DyLight™ 650 DyLight™ 650
          • Unconjugated
          • Alexa Fluor 488 
          • Alexa Fluor 555 
          • Alexa Fluor 647 
          • Biotin 
          • DyLight 488
          • DyLight 550
          • DyLight 680
          • DyLight 800 4X PEG
          • HRP
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          651/673 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          50 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS with proprietary stabilizer

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, do not freeze

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2537656

          Product Specific Information

          MA5-15738-D650 has successfully been used for immunofluorescence. DyLight 650 has an excitation/emission of 652/672nm.

          Target Information

          GAPDH (Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase) is a catalytic enzyme commonly known to be involved in glycolysis. GAPDH exists as a tetramer of identical 37-kDa subunits and catalyzes the reversible reduction of 1,3-bisphosphoglycerate to glyceraldehyde 3-phosphophate in the presence of NADPH. Apart from playing a key role in glycolysis, GAPDH is ubiquitously expressed and displays other activities unrelated to its glycolytic function. GAPDH is reported to be involved in the processes of DNA replication, DNA repair, nuclear RNA export, membrane fusion and microtubule bundling. Studies provide evidence of GAPDH playing an essential part in gene expression observed in apoptosis and as part of the cellular phenotype of age-related neurodegenerative diseases. Further, GAPDH is involved in other cellular processes ranging from membrane fusion, and neuronal apoptosis in cancer. GAPDH is reported to bind to a variety of other proteins, including the amyloid precursor protein, mutations in which cause some forms of Alzheimer's disease (AD), and the polyglutamine tracts of Huntingtin, the protein product aberrant forms of which are causative of Huntington's disease. Associations between GAPDH, actin and tubulin have also be reported. Since GAPDH is expressed at high levels in most tissues, it is useful as protein loading control in Western Blot analysis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 38 kDa BFA-dependent ADP-ribosylation substrate; AAG9; aging-associated gene 9 protein; BARS-38; EC 1.2.1.12; epididymis secretory protein Li 278; epididymis secretory sperm binding protein Li 162eP; GAPD; GAPDH; GAPDH-2; glceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase (EC 1.2.1.12); Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (EC 1.2.1.12); glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase type 2; glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, spermatogenic; Glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, testis-specific; HGNC:4141; MGC88685; multifunctional protein, glycolytic enzyme; OCAS, p38 component; Oct1 coactivator in S phase, 38 Kd component; Peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH; similar to Homo sapiens glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) mRNA with GenBank Accession Number M33197.1; Spermatogenic cell-specific glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase 2; Spermatogenic glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BARS-38; CDABP0047; G3PD; GAPD; Gapd-s; GAPD2; GAPDH; GAPDH-2; GAPDH2; GAPDHS; GAPDS; HEL-S-162eP; HEL-S-278; HSD-35; HSD35; I79_001391; KNC-NDS6; OK/SW-cl.12

          View more View less

          UniProt ID: (Rabbit) P46406, (Human) P04406, (Chicken) P00356, (Human) O14556, (Mouse) P16858, (Chinese hamster) P17244, (Rat) P04797, (Rat) Q9ESV6, (Mouse) Q64467

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Rabbit) 100009074, (Human) 2597, (Chicken) 374193, (Human) 26330, (Rabbit) 100352213, (Mouse) 14433, (Chinese hamster) 100736557, (Rat) 24383, (Rat) 66020, (Mouse) 14447, (Chinese hamster) 100767862

          View more View less

          Function(s)
          glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (NAD+) (phosphorylating) activity protein binding microtubule binding oxidoreductase activity oxidoreductase activity, acting on the aldehyde or oxo group of donors, NAD or NADP as acceptor transferase activity aspartic-type endopeptidase inhibitor activity peptidyl-cysteine S-nitrosylase activity identical protein binding NADP binding NAD binding disordered domain specific binding molecular_function dehydrogenase
          Process(es)
          microtubule cytoskeleton organization positive regulation of cytokine production immune system process glucose metabolic process glycolytic process regulation of translation apoptotic process negative regulation of endopeptidase activity regulation of macroautophagy negative regulation of translation killing of cells of other organism positive regulation of type I interferon production peptidyl-cysteine S-trans-nitrosylation positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling innate immune response protein stabilization defense response to fungus neuron apoptotic process killing by host of symbiont cells antimicrobial humoral immune response mediated by antimicrobial peptide cellular response to interferon-gamma nuclear membrane fusion gluconeogenesis negative regulation of apoptotic process positive regulation of cytokine secretion positive regulation by organism of apoptotic process in other organism involved in symbiotic interaction oxidation-reduction process sperm motility positive regulation of glycolytic process carbohydrate metabolic process multicellular organism development response to ammonium ion spermatid development
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline