Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • TLR4 (CD284) Antibodies

          Invitrogen

          TLR4 Monoclonal Antibody (MTS510), FITC

          1 Reference
          View all (65) TLR4 (CD284) antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite TLR4 Monoclonal Antibody (MTS510), FITC

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (3)
          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 3

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          TLR4 Antibody (MA5-16212) in Flow

          Flow cytometry analysis of TLR4 in mouse splenocytes. Samples were incubated with TLR4 monoclonal antibody (Product # MA5-16212) using a dilution of 2 µg. Cells were stimulated with 1 µg/mL anti-CD3 for 72 hours. Shaded histogram represents cells without antibody, green represents rat IgG2a FITC isotype control, red represents this antibody. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          TLR4 Monoclonal Antibody (MTS510), FITC

          Product Details

          MA5-16212

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:100-1:2,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:10-1:500
          -

          Flow Cytometry (Flow)

          1 µL/10^6 cells
          View 1 publication 1 publication

          ELISA (ELISA)

          Assay-Dependent
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a, kappa

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          MTS510

          Immunogen

          Ba/F3 cell line expressing mouse TLR4 and MD-2.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          FITC FITC FITC
          • PE 
          • Request custom conjugation

          Excitation/Emission Max

          498/517 nm View spectra spectra

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.88 mg/mL

          Amount

          88 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          50mM sodium borate

          Contains

          0.05% sodium azide

          Storage conditions

          4°C, store in dark

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2537730

          Target Information

          TLR4 is member of the Toll like receptor (TLR) family which plays a fundamental role in pathogen recognition and activation of innate immunity. TLRs are highly conserved from Drosophila to humans and share structural and functional similarities. This receptor is most abundantly expressed in placenta, and in myelomonocytic subpopulation of the leukocytes. Mammalian cells respond to LPS by activating TLR4. TLR4 belongs to the multi-protein complex of lipopolysaccharide (LPS) receptor, containing CD14, LY96 and TLR4, and is involved in signal transduction events induced by lipopolysaccharide (LPS) found in most gram-negative bacteria. TLR4 aids in the recognition of pathogen-associated molecular patterns (PAMPs) that are expressed on infectious agents, and mediate the production of cytokines necessary for the development of effective immunity. The various TLRs exhibit different patterns of expression. Mutations in the TLR4 gene have been associated with differences in LPS responsiveness. Also, several transcript variants of the TLR4 gene have been found, but the protein coding potential of most of them is uncertain. TLR4 is expressed by peripheral blood monocytes and a small population of B-cells and is also expressed in human placenta. Studies with TLR4-deficient mice indicate that the main ligand for TLR is lipopolysaccharide. Consequently, these mice also showed increased susceptibility to Gram-negative sepsis.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          How to use the Panel Builder

          Watch the video to learn how to use the Invitrogen Flow Cytometry Panel Builder to build your next flow cytometry panel in 5 easy steps.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD284; homolog of Drosophila toll; hToll; lipopolysaccharide response; similar to the Drosophila Toll protein; LRR motif; similar to the cytoplasmic domain of IL-1 receptor; toll like receptor 4 protein; Toll-like receptor 4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: ARMD10; CD284; Lps; Ly87; Ran/M1; Rasl2-8; TLR-4; TLR4; TOLL

          View more View less

          UniProt ID: (Human) O00206, (Mouse) Q9QUK6

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 7099, (Mouse) 21898

          View more View less

          Function(s)
          lipopolysaccharide binding beta-amyloid binding lipopolysaccharide receptor activity transmembrane signaling receptor activity receptor binding protein binding signaling receptor activity identical protein binding protein heterodimerization activity NAD+ nucleotidase, cyclic ADP-ribose generating receptor activity phosphatidylinositol 3-kinase binding
          Process(es)
          activation of MAPK activity microglial cell activation activation of innate immune response toll-like receptor signaling pathway B cell proliferation involved in immune response immune system process nitric oxide production involved in inflammatory response regulation of dendritic cell cytokine production MyD88-dependent toll-like receptor signaling pathway innate immune response-activating signal transduction leukotriene metabolic process inflammatory response response to oxidative stress signal transduction activation of NF-kappaB-inducing kinase activity I-kappaB phosphorylation response to bacterium positive regulation of platelet activation positive regulation of B cell proliferation lipopolysaccharide-mediated signaling pathway response to lipopolysaccharide detection of lipopolysaccharide interferon-gamma production negative regulation of interferon-gamma production negative regulation of interleukin-17 production negative regulation of interleukin-23 production negative regulation of interleukin-6 production negative regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of chemokine production positive regulation of interferon-alpha production positive regulation of interferon-beta production positive regulation of interferon-gamma production positive regulation of interleukin-1 production positive regulation of interleukin-10 production positive regulation of interleukin-12 production positive regulation of interleukin-6 production positive regulation of interleukin-8 production positive regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of stress-activated MAPK cascade toll-like receptor 4 signaling pathway macrophage activation positive regulation of NF-kappaB import into nucleus positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process positive regulation of apoptotic process positive regulation of I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling positive regulation of DNA binding positive regulation of interleukin-12 biosynthetic process innate immune response positive regulation of MHC class II biosynthetic process positive regulation of interferon-beta biosynthetic process positive regulation of interleukin-1 biosynthetic process positive regulation of interleukin-13 biosynthetic process positive regulation of interleukin-6 biosynthetic process positive regulation of interleukin-8 biosynthetic process positive regulation of nitric oxide biosynthetic process response to ethanol mast cell activation positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter positive regulation of JNK cascade positive regulation of lymphocyte proliferation regulation of cytokine secretion regulation of inflammatory response positive regulation of inflammatory response positive regulation of peptidyl-tyrosine phosphorylation defense response to Gram-negative bacterium positive regulation of sequence-specific DNA binding transcription factor activity positive regulation of NF-kappaB transcription factor activity positive regulation of nitric-oxide synthase biosynthetic process regulation of sensory perception of pain intestinal epithelial structure maintenance positive regulation of macrophage cytokine production negative regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of ERK1 and ERK2 cascade positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 signaling pathway positive regulation of nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway response to fatty acid cellular response to lipopolysaccharide cellular response to lipoteichoic acid wound healing involved in inflammatory response nitric oxide biosynthetic process phagocytosis defense response immune response I-kappaB kinase/NF-kappaB signaling JNK cascade gene expression positive regulation of gene expression astrocyte development microglia differentiation positive regulation of smooth muscle cell migration detection of fungus neurogenesis signal transduction involved in regulation of gene expression regulation of tumor necrosis factor production positive regulation of interleukin-1 beta production regulation of toll-like receptor 4 signaling pathway TRIF-dependent toll-like receptor signaling pathway cellular response to platelet-derived growth factor stimulus T-helper 1 type immune response B cell proliferation defense response to bacterium positive regulation of macrophage activation leukocyte activation MHC class II biosynthetic process negative regulation of osteoclast differentiation lymphocyte proliferation positive regulation of smooth muscle cell proliferation NK T cell activation stress-activated MAPK cascade detection of stimulus ERK1 and ERK2 cascade nucleotide-binding oligomerization domain containing 1 signaling pathway nucleotide-binding oligomerization domain containing 2 signaling pathway cellular response to mechanical stimulus cellular response to interferon-gamma negative regulation of cold-induced thermogenesis cellular response to oxidised low-density lipoprotein particle stimulus negative regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of cytokine production involved in inflammatory response positive regulation of NLRP3 inflammasome complex assembly positive regulation of reactive oxygen species biosynthetic process positive regulation of cellular response to macrophage colony-stimulating factor stimulus positive regulation of matrix metallopeptidase secretion cellular response to beta-amyloid positive regulation of chemokine (C-X-C motif) ligand 2 production positive regulation of extrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline