Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • BAX Antibodies

          Invitrogen

          Bax Monoclonal Antibody (SP47)

          1 Reference
          View all (62) BAX antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite Bax Monoclonal Antibody (SP47)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          Bax Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.
          Bax Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          Bax Antibody (MA5-16322) in IHC (P)

          Immunohistochemical analysis of BAX using anti-BAX Monoclonal Antibody (Product # MA5-16322) in Normal Breast Cancer Tissue. The recommened dilution for this antibody in immunohistochemistry applications is 1:50. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          Bax Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          Product Details

          MA5-16322

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:50
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human

          Published species

          Human

          Host/Isotype

          Rabbit / IgG

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          SP47

          Immunogen

          Synthetic peptide corresponding to internal region of human BAX protein.

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Purification

          Protein A/G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.6, with 1% BSA

          Contains

          0.1% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2537841

          Product Specific Information

          Heat-mediated antigen retrieval is recommended prior to staining, using a 10mM citrate buffer, pH 6.0, for 10-20 minutes followed by cooling at room temperature for 20 min. Following antigen retrieval, incubate samples with primary antibody for 30 min at room temperature. A suggested positive control is normal breast tissue.

          Target Information

          BAX is a members of the Bcl-2 Family and plays an important role in regulation of apoptosis. Whereas Bcl-2 is commonly regarded as an anti-apoptotic protein, BAX is considered to have a pro-apoptotic function. Regulation of apoptosis is supposed to involve both homo- and heterodimerization of different isoforms of BAX and Bcl-2. The Bax gene encodes different isoforms including Bax alpha (21 kDa) and Bax beta (24 kDa), whereas both isoforms contain the BH1, BH2 and BH3 domains, Bax beta has a unique carboxyl terminus and does not contain a hydrophobic transmembrane domain. Bcl-2 is also expressed in different Isoforms. Bcl-2 beta differs in the 3' UTR and coding region compared to variant alpha. Bcl-2 beta is shorter (22 kDa) and has a distinct C-terminus compared to Bcl-2 alpha (26 kDa). BAX is a member of the BCL-2 family of proteins, which function as regulators of apoptosis. Overexpression of BAX functions to promote cell death. BAX can form homodimers and is also able to heterodimerize with other BCL-2 related proteins.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: alternatively spliced; Apoptosis regulator BAX; Bax zeta; Baxdelta2(G7); Baxdelta2(G8)-RFS protein; Baxdelta2G9; Baxdelta2G9omega; Baxdelta2omega; Bcl-2-like protein 4; BCL2 associated X protein; BCL2-associated X protein omega; Bcl2-L-4; unnamed protein product

          View more View less

          Gene Aliases: BAX; BCL2L4

          View more View less

          UniProt ID: (Human) Q07812

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 581

          View more View less

          Function(s)
          protein binding lipid binding channel activity Hsp70 protein binding identical protein binding protein homodimerization activity protein heterodimerization activity chaperone binding BH3 domain binding
          Process(es)
          ovarian follicle development neuron migration leukocyte homeostasis T cell homeostatic proliferation B cell homeostasis B cell apoptotic process kidney development release of cytochrome c from mitochondria blood vessel remodeling myeloid cell homeostasis B cell negative selection B cell homeostatic proliferation positive regulation of B cell apoptotic process glycosphingolipid metabolic process regulation of nitrogen utilization apoptotic process cellular response to DNA damage stimulus mitochondrion organization germ cell development spermatogenesis nervous system development sex differentiation mitochondrial fusion cell proliferation negative regulation of cell proliferation male gonad development extrinsic apoptotic signaling pathway via death domain receptors intrinsic apoptotic signaling pathway in response to DNA damage apoptotic mitochondrial changes fertilization response to wounding response to toxic substance response to salt stress post-embryonic development response to ionizing radiation establishment or maintenance of transmembrane electrochemical gradient response to gamma radiation positive regulation of calcium ion transport into cytosol negative regulation of mitochondrial membrane potential hypothalamus development cerebral cortex development positive regulation of protein complex assembly negative regulation of protein binding endoplasmic reticulum calcium ion homeostasis negative regulation of endoplasmic reticulum calcium ion concentration release of matrix enzymes from mitochondria cellular response to stress regulation of mammary gland epithelial cell proliferation cellular response to unfolded protein cellular response to UV limb morphogenesis ectopic germ cell programmed cell death odontogenesis of dentin-containing tooth regulation of apoptotic process positive regulation of apoptotic process regulation of neuron apoptotic process negative regulation of neuron apoptotic process positive regulation of neuron apoptotic process mitochondrial fragmentation involved in apoptotic process development of secondary sexual characteristics retinal cell programmed cell death positive regulation of developmental pigmentation negative regulation of fibroblast proliferation spermatid differentiation post-embryonic camera-type eye morphogenesis response to axon injury homeostasis of number of cells homeostasis of number of cells within a tissue epithelial cell proliferation positive regulation of developmental process protein insertion into mitochondrial membrane release of sequestered calcium ion into cytosol positive regulation of release of sequestered calcium ion into cytosol neuron apoptotic process establishment of localization in cell regulation of cell cycle regulation of mitochondrial membrane potential Sertoli cell proliferation retina development in camera-type eye apoptotic process involved in mammary gland involution positive regulation of apoptotic process involved in mammary gland involution vagina development calcium ion transport into cytosol intrinsic apoptotic signaling pathway in response to endoplasmic reticulum stress thymocyte apoptotic process intrinsic apoptotic signaling pathway by p53 class mediator positive regulation of release of cytochrome c from mitochondria motor neuron apoptotic process apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway extrinsic apoptotic signaling pathway in absence of ligand intrinsic apoptotic signaling pathway execution phase of apoptosis fibril organization cellular response to virus regulation of mitochondrial membrane permeability involved in apoptotic process positive regulation of mitochondrial membrane permeability involved in apoptotic process apoptotic process involved in patterning of blood vessels apoptotic process involved in embryonic digit morphogenesis regulation of mitochondrial membrane permeability involved in programmed necrotic cell death positive regulation of apoptotic DNA fragmentation regulation of intracellular signal transduction positive regulation of IRE1-mediated unfolded protein response epithelial cell apoptotic process positive regulation of epithelial cell apoptotic process B cell receptor apoptotic signaling pathway positive regulation of reproductive process positive regulation of motor neuron apoptotic process regulation of apoptotic signaling pathway negative regulation of apoptotic signaling pathway positive regulation of intrinsic apoptotic signaling pathway
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-x75fr:80/100.66.77.4:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline