Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • CD16/CD32 Antibodies

          Invitrogen

          CD16/CD32 Monoclonal Antibody (KT1632), Biotin

          View all (37) CD16/CD32 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite CD16/CD32 Monoclonal Antibody (KT1632), Biotin

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (1)
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.
          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 1

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          CD16/CD32 Antibody (MA5-18014) in Flow

          Flow cytometric analysis of Peritoneal Macrophages staining using anti-CD32/CD16 Monoclonal Antibody (Product # MA5-18014) at a 0.1 µg/10^6 cells dilution. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          CD16/CD32 Antibody in Flow Cytometry (Flow)

          Product Details

          MA5-18014

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Flow Cytometry (Flow)

          0.1 µg/1x10^6 cells
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Mouse

          Host/Isotype

          Rat / IgG2a

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          KT1632

          Immunogen

          Mouse CD32/16 Fc gamma III/II

          Conjugate

          Biotin Biotin Biotin
          • FITC
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          0.1 mg/mL

          Amount

          300 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS with 4-5mg/mL BSA

          Contains

          0.02% sodium azide

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2539398

          Target Information

          CD16 is a 50-65 kDa cell surface molecule that exists in two forms - a transmembranous form expressed by natural killer (NK) cells, and some T cells and a phosphatidylinositol linked form expressed by granulocytes. CD16 is a low affinity receptor for IgG (FcR III), and is an important receptor mediating ADCC (antibody dependent cell mediated cytotoxicity) by NK cells. IN comparison, CD32 is a 40 kD glycoprotein that acts as a low affinity receptor for IgG (also known as Fc gamma RII), and mediates several functions including endocytosis, activation of secretion, cytotoxicity and immunomodulation. CD32 is expressed by B cells, monocytes, granulocytes and platelets. Further, CD32 is involved in the phagocytosis of immune complexes, the regulation of antibody production by B-cells, and variations of the CD32 gene may increase vulnerability to systemic lupus erythematosus (SLE). Several transcript variants encoding different isoforms of CD32 have been found.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          References (0)

          Have you cited this product in a publication?
          Let us know so we can reference it here.
          Cite this product

          Bioinformatics

          Protein Aliases: CD16A; CD16B; CD32; CD32 receptor 2; CDw32; Fc gamma receptor IIB; Fc gamma receptor III; Fc gamma RIIB; Fc-gamma RII; Fc-gamma RII-b; Fc-gamma RII-c; fc-gamma RIII; Fc-gamma-RII; fc-gamma-RIIB; Fc-gamma-RIIc; Fcg receptor III; FCG2; FcgammaRIIB; FcgammaRIII; FCGR2C; FCGR3A; FCGR3B; FCGRIII; FCR-10; FcRII-b; FcRII-c; fcRIII; FCRIIIA; FGFR2B; IgG Fc receptor II beta; igG Fc receptor III; Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II; low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II-b; low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor III; Ly-17; Lymphocyte antigen 17; RP11-5K23.1

          View more View less

          Gene Aliases: AI528646; CD16; CD32; F630109E10Rik; Fc[g]RII; Fcgr2; Fcgr2a; Fcgr2b; FcgRII; Fcr-2; Fcr-3; fcRII; Ly-17; Ly-m20; LyM-1

          View more View less

          UniProt ID: (Mouse) P08101

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Mouse) 14130, (Mouse) 14131

          View more View less

          Function(s)
          receptor signaling protein activity protein binding IgG binding immunoglobulin binding IgG receptor activity immunoglobulin receptor superfamily
          Process(es)
          negative regulation of type I hypersensitivity immune complex clearance negative regulation of immunoglobulin production negative regulation of inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of acute inflammatory response to antigenic stimulus negative regulation of humoral immune response mediated by circulating immunoglobulin receptor-mediated endocytosis phagocytosis, engulfment defense response immune response cell surface receptor signaling pathway response to bacterium immunoglobulin mediated immune response antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class II negative regulation of B cell proliferation endocytic recycling negative regulation of interleukin-10 production negative regulation of neutrophil apoptotic process intracellular signal transduction mast cell activation negative regulation of phagocytosis positive regulation of phagocytosis negative regulation of immune response cellular response to molecule of bacterial origin antibody-dependent cellular cytotoxicity positive regulation of type IIa hypersensitivity positive regulation of type III hypersensitivity positive regulation of type I hypersensitivity serotonin secretion phagocytosis, recognition neutrophil chemotaxis Fc-gamma receptor signaling pathway positive regulation of tumor necrosis factor biosynthetic process antigen processing and presentation of exogenous peptide antigen via MHC class I regulation of immune response
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-green-b49b87d85-5cvsx:80/100.66.79.163:80.
          git-commit: 5b8c860b7cdb41e9cfe07630520f6b51e109d38e
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.47.0-Offline