Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • 4-Hydroxynonenal Antibodies

          Invitrogen

          4-Hydroxynonenal Monoclonal Antibody (12F7)

          8 Published Figures
          37 References
          View all (10) 4-Hydroxynonenal antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite 4-Hydroxynonenal Monoclonal Antibody (12F7)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (2)
          • Published Figures (8)
          4-Hydroxynonenal Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          4-Hydroxynonenal Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 10

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          4-Hydroxynonenal Antibody (MA5-27570) in ICC/IF

          Immunofluorescent analysis of 4-Hydroxynonenal in human embryonic kidney cells (HEK293). Sample was fixed with 5% formaldehyde (5 min), incubated with 4-Hydroxynonenal monoclonal antibody (Product # MA5-27570) using a dilution of 1:50 (30-60 min at RT), and followed by Goat Anti-Mouse Alexa Fluor 488, Phalloidin Alexa Fluor 633 and DAPI secondary antibody at a dilution of 1:1500, 1:250 and 1:50,000 (30-60 m... View More {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          4-Hydroxynonenal Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          4-Hydroxynonenal Antibody in Western Blot (WB)
          4-Hydroxynonenal Antibody in Immunohistochemistry (IHC)
          4-Hydroxynonenal Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          4-Hydroxynonenal Antibody in Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))
          4-Hydroxynonenal Antibody in Western Blot (WB)
          4-Hydroxynonenal Antibody in Western Blot (WB)
          4-Hydroxynonenal Antibody in Western Blot (WB)
          4-Hydroxynonenal Antibody in Western Blot (WB)
          4-Hydroxynonenal Antibody in Western Blot (WB)

          Product Details

          MA5-27570

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:1,000
          View 17 publications 17 publications

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 10 publications 10 publications

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          -
          View 3 publications 3 publications

          Immunohistochemistry (PFA fixed) (IHC (PFA))

          -
          View 2 publications 2 publications

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:50
          View 3 publications 3 publications

          ELISA (ELISA)

          1:1,000
          -

          Immunoprecipitation (IP)

          -
          View 1 publication 1 publication
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Chemical

          Published species

          Chemical, Human, Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG1

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          12F7

          Immunogen

          Synthetic 4-Hydroxynonenal modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH)

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated
          • APC 
          • FITC
          • PE 
          • PerCP 
          • Request custom conjugation

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein G

          Storage buffer

          PBS, pH 7.4, with 50% glycerol

          Contains

          0.09% sodium azide

          Storage conditions

          -20°C

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2735095

          Product Specific Information

          A 1:1,000 dilution of MA5-27570 was sufficient for detection of 4-Hydroxynonenal in 0.5 µg of 4-Hydroxynonenal conjugated to BSA by ECL immunoblot analysis using Goat Anti-Mouse IgG:HRP as the secondary Antibody.|Specific for 4-Hydroxynonenal (4-HNE) modified proteins. Does not detect free 4-Hydroxynonenal. Does not cross-react with 4-Hydroxy-2-hexenal, Acrolein, Crotonaldehyde, Hexanoyl Lysine, Malondialdehyde, or Methylglyoxal modified proteins.

          Target Information

          4-Hydroxynonenal, or 4-hydroxy-2-nonenal or 4-HNE or HNE, is an alpha, beta-unsaturated hydroxyalkenal that is produced by lipid peroxidation in cells. 4-HNE is the primary alpha, beta-unsaturated hydroxyalkenal formed in this process.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: 4-HNE; 4-hydroxy Hexenal; 4-Hydroxy Nonenal; 4-hydroxy-2-nonenal; 4-Hydroxynonenal; 4HNE; HNE

          View more View less

          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-vzwvz:80/100.66.79.173:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline