Hamburger Menu Button
Thermo Fisher Scientific Logo
サインイン
アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
  • 製品情報を探す
    • リアルタイムPCR
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • クローニング
    • タンパク質解析
    • 細胞培養、トランスフェクション
    • 細胞治療・遺伝子治療
    • 細胞解析
    • 質量分析
    • クロマトグラフィー
    • 分光分析、元素分析、同位体分析
    • 研究分野と使用技法の一覧を見る
  • オンラインオーダー
    • オリゴ、プライマー、プローブ、遺伝子合成
    • TaqManリアルタイムPCRアッセイ
    • カスタムTaqManプローブ&プライマー(国内合成品)
    • miRNA Mimics & Inhibitors
    • Stealth RNAi / siRNA
    • Silencer Select siRNAs
    • カスタムDNAプライマー
    • GeneArt 遺伝子合成
    • GeneArt Strings DNA Fragments
    • TrueGuide CRISPR gRNA
    • オンラインオーダー対象製品を見る
  • サービス
    • 受託サービス
    • 機器サービス & コンプライアンスサービス
    • 技術サービス
    • ピペットサービス
    • ラボプラスチック消耗品サンプル請求
    • サービス保守契約
    • 修理・移転設置
    • ライセンスに関するお問い合わせ
    • イベント、セミナー、トレーニング
    • Unity Lab Services
    • サービス情報の一覧を見る
  • サポート
    • 製品カタログ
    • アプリケーションノート
    • SDSの検索
    • 法規制情報のお問い合わせ
    • 分析証明書
    • Nunc/Nalgene証明書
    • e-learning
    • FAQ・サポート情報
    • ラーニングセンター
    • サポートセンター
    • サポート情報の一覧を見る
  • お客様セグメント
    • バイオテック
    • バイオファーマ
    • CDMO
    • 検査室診断
    • 産業、応用技術
  • お問い合わせ一覧
  • クイックオーダー​
  • ドキュメント、証明書
Thermo Fisher Scientific Logo

Search

Search All
Search button
          • お問い合わせ一覧​
          • クイックオーダー
          • サインイン
            サインイン
            アカウントをお持ちですか? アカウントを登録する
            • Connect Your Lab
            • アカウント
            • カスタム製品とプロジェクト
          • Primary Antibodies ›
          • MYH10 Antibodies

          Invitrogen

          MYH10 Monoclonal Antibody (GT246)

          1 Reference
          View all (11) MYH10 antibodies

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promotions']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.viewpromo']}}

          {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.promocode']}}: {{promo.promoCode}} {{promo.promoTitle}} {{promo.promoDescription}}. {{$productOrderCtrl.translations['antibody.pdp.commerceCard.promotion.learnmore']}}

          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support
          Datasheet
          Certificates
          Protocols
          Questions & Answers
          Tech Support

          Cite MYH10 Monoclonal Antibody (GT246)

          Additional Information:
          {{banner.description}}
          {{$ctrl.isSkuNotesCollapsed ? 'View more' : 'View less'}}
          • Antibody Testing Data (7)
          MYH10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.
          MYH10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          Group 53 Created with Sketch.

          FIGURE: 1 / 7

          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }}
          {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.text }}

          MYH10 Antibody (MA5-27767) in ICC/IF

          MYH10 Monoclonal Antibody (GT246) detects MYH10 protein at cytoskeleton by immunofluorescent analysis. Sample: HeLa cells were fixed in 4% paraformaldehyde at RT for 15 min. Green: MYH10 protein stained by MYH10 Monoclonal Antibody (GT246) (Product # MA5-27767) diluted at 1:500. Blue: Hoechst 33342 staining. Scale bar = 10 µm. {{ $ctrl.currentElement.advancedVerification.fullName }} validation info. View more
          Published figure supplied by benchsci-logo
          PMID: {{$ctrl.currentElement.benchSciPubmedId}}
          View Product

          {{$ctrl.videoDesc}}

          {{$ctrl.videoLongDesc}}

          MYH10 Antibody in Immunocytochemistry (ICC/IF)
          MYH10 Antibody in Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))
          MYH10 Antibody in Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))
          MYH10 Antibody in Western Blot (WB)
          MYH10 Antibody in Western Blot (WB)
          MYH10 Antibody in Western Blot (WB)
          MYH10 Antibody in Western Blot (WB)
          MYH10 Monoclonal Antibody (GT246)

          Product Details

          MA5-27767

          Applications
          Tested Dilution
          Publications

          Western Blot (WB)

          1:500-1:10,000
          -

          Immunohistochemistry (IHC)

          -
          View 1 publication 1 publication

          Immunohistochemistry (Paraffin) (IHC (P))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunohistochemistry (Frozen) (IHC (F))

          1:100-1:1,000
          -

          Immunocytochemistry (ICC/IF)

          1:100-1:1,000
          -
          Product Specifications

          Species Reactivity

          Human, Mouse, Rat

          Published species

          Mouse

          Host/Isotype

          Mouse / IgG2b

          Class

          Monoclonal

          Type

          Antibody

          Clone

          GT246

          Immunogen

          Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the N-terminus region of human MYH10. The exact sequence is proprietary.
          3D Epitope / Immunogen

          Conjugate

          Unconjugated Unconjugated Unconjugated

          Form

          Liquid

          Concentration

          1 mg/mL

          Amount

          100 µg

          Purification

          Protein A

          Storage buffer

          PBS

          Contains

          no preservative

          Storage conditions

          Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.

          Shipping conditions

          Ambient (domestic); Wet ice (international)

          RRID

          AB_2735278

          Product Specific Information

          Positive Control: HeLa, MYH10-transfected 293T, NIH-3T3, mouse brain

          Predicted Reactivity: Bovine (100%)

          Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

          Target Information

          MYH10 encodes a member of the myosin superfamily. The protein represents a conventional non-muscle myosin; it should not be confused with the unconventional myosin-10 (MYO10). Myosins are actin-dependent motor proteins with diverse functions including regulation of cytokinesis, cell motility, and cell polarity. Mutations in this gene have been associated with May-Hegglin anomaly and developmental defects in brain and heart. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

          For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures. Not for resale without express authorization.

          Bioinformatics

          Protein Aliases: Cellular myosin heavy chain, type B; flectin; MCH-B(B2); Myosin heavy chain 10; myosin heavy chain 10, non-muscle; Myosin heavy chain, non-muscle IIb; myosin heavy chain, nonmuscle type B; myosin heavy chain, nonmuscular, type B; myosin IIB; myosin, heavy chain 10, non-muscle; myosin, heavy polypeptide 10, non-muscle; Myosin-10; NMMHC II-b; NMMHC IIB; NMMHC-B; NMMHC-IIB; Non-muscle myosin heavy chain B; Non-muscle myosin heavy chain IIb; nonmuscle myosin; nonmuscle myosin heavy chain II-B; nonmuscle myosin heavy chain IIB; nonmuscle myosin heavy chain-B; nonmuscle myosin II heavy chain-B; OTTHUMP00000165799

          View more View less

          Gene Aliases: 5730504C04Rik; 9330167F11Rik; Fltn; MCH-B; mKIAA3005; MYH10; Myhn-2; Myhn2; NMHC II-B; NMHC-B; NMHCII-B; NMMHC II-b; NMMHC-B; NMMHC-IIB; NMMHCB; SMemb

          View more View less

          UniProt ID: (Human) P35580, (Mouse) Q61879, (Rat) Q9JLT0

          View more View less

          Entrez Gene ID: (Human) 4628, (Mouse) 77579, (Rat) 79433

          View more View less

          Function(s)
          microfilament motor activity nucleotide binding virus receptor activity motor activity actin binding protein binding calmodulin binding ATP binding RNA stem-loop binding ADP binding mRNA 5'-UTR binding actin filament binding actin-dependent ATPase activity
          Process(es)
          mitotic cytokinesis in utero embryonic development neuron migration plasma membrane repair exocytosis substrate-dependent cell migration, cell extension nuclear migration cell adhesion axonogenesis axon guidance brain development adult heart development metabolic process cell proliferation regulation of cell shape fourth ventricle development lateral ventricle development third ventricle development cerebellar Purkinje cell layer development actin cytoskeleton organization actin filament-based movement myofibril assembly actomyosin structure organization neuron projection development neuromuscular process controlling balance cardiac myofibril assembly ventricular cardiac muscle cell development retina development in camera-type eye cardiac septum development heart development aorta development viral entry into host cell positive regulation of protein secretion cardiac muscle cell proliferation coronary vasculature development postsynaptic actin cytoskeleton organization
          It has to be done as per old AB suggested Products section.

          Disclaimer

          Close

          Clicking the images or links will redirect you to a website hosted by BenchSci that provides third-party scientific content. Neither the content nor the BenchSci technology and processes for selection have been evaluated by us; we are providing them as-is and without warranty of any kind, including for use or application of the Thermo Fisher Scientific products presented.

          guarantee_icon

          Performance Guarantee

          If an Invitrogen™ antibody doesn't perform as described on our website or datasheet,we'll replace the product at no cost to you, or provide you with a credit for a future purchase.*

          Learn more
          help_icon

          We're here to help

          Get expert recommendations for common problems or connect directly with an on staff expert for technical assistance related to applications, equipment and general product use.

          Contact tech support
          オンラインオーダー Plus Icon Minus Icon
          • オンラインオーダー可能な製品
          • オンラインオーダーに関する個人情報の取扱いについて
          • 特定商取引法に基づく表記
          • 返品について
          • 表示価格について
          • 配送料について
          サポート Plus Icon Minus Icon
          • FAQ、サポート情報
          • お問い合わせ一覧
          • サポートセンター
          • ドキュメント、証明書
          • 研究情報公開
          • Webサイトの問題を報告​
          リソース Plus Icon Minus Icon
          • ラーニングセンター
          • キャンペーン
          • イベント、セミナー
          • Blog
          About Thermo Fisher Plus Icon Minus Icon
          • 企業情報
          • Social Responsibility (CSR)
          • お客さま体験の向上
          • 採用情報 採用情報
          • ニュース
          • 商標
          • ポリシーと通知
          Our Portfolio Plus Icon Minus Icon
          • Thermo Scientific
          • Applied Biosystems
          • Invitrogen
          • Gibco
          • Ion Torrent
          • Fisher Scientific
          • Unity Lab Services
          • Patheon
          • PPD
          • 標準販売条件
          • 個人情報保護方針
          © 2006-2026 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific and its subsidiaries unless otherwise specified.
          Japan flag icon
          Japan

          Your items have has been added!


          Host server : magellan-search-blue-67655d8755-zsnhf:80/100.66.75.14:80.
          git-commit: dddaa802cd395f65bf1581942d0e97a089c38f41
          git-url: https://github.com/thermofisher/magellan-search
          git-branch: release/2.46.0-Offline